Przejdź do
EMU045981
MISSION® esiRNA
targeting mouse Arhgef11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGCAAACTTGACACAGAGGGAAATTGACCGGCAAGAGGTCATCAATGAGCTCTTTGTGACAGAAGCATCCCACCTGCGCACGCTACGAGTCCTGGACCTCATCTTCTACCAGCGCATGAAGAAGGAGAACCTAATGCCACGGGAAGAGCTGTCAAGGCTCTTCCCTAATCTGCCTGAACTCATAGAGATCCACAATTCCTGGTGTGAAGCCATGAAGAAGCTCCGGGAGGAGGGCCCCATTATCAGAGACATCAGTGACCTCATGCTGGCTCGGTTTGATGGTCCTGCCCGAGAAGAGCTCCAGCAAGTAGCTGCACAATTCTGTTCCTATCAGTCAGTAGCCCTGGAGCTAATCAGGACTAAACAACGCAAGGAGAGTCGATTCCAGCTCTTCATGCAGG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU074561EMU170881EMU079351
description
targeting mouse Arhgef11
description
targeting mouse Szrd1
description
targeting mouse Arhgef11, Lrrc71
description
targeting mouse Arhgef15
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041977
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040842
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023084
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000052921
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... ARHGEF11(213498), Arhgef11(213498)
Gene Information
mouse ... SZRD1(213491), D4Ertd22e(213491)
Gene Information
mouse ... ARHGEF11(213498), 4933430H15Rik(74485)
Gene Information
mouse ... ARHGEF15(442801), Arhgef15(442801)
esiRNA cDNA target sequence
TGGCAAACTTGACACAGAGGGAAATTGACCGGCAAGAGGTCATCAATGAGCTCTTTGTGACAGAAGCATCCCACCTGCGCACGCTACGAGTCCTGGACCTCATCTTCTACCAGCGCATGAAGAAGGAGAACCTAATGCCACGGGAAGAGCTGTCAAGGCTCTTCCCTAATCTGCCTGAACTCATAGAGATCCACAATTCCTGGTGTGAAGCCATGAAGAAGCTCCGGGAGGAGGGCCCCATTATCAGAGACATCAGTGACCTCATGCTGGCTCGGTTTGATGGTCCTGCCCGAGAAGAGCTCCAGCAAGTAGCTGCACAATTCTGTTCCTATCAGTCAGTAGCCCTGGAGCTAATCAGGACTAAACAACGCAAGGAGAGTCGATTCCAGCTCTTCATGCAGG
esiRNA cDNA target sequence
GAGACGGATCCTAGGCAGTGCCAGCCCTGAAGAGGAGCAGGAGAAACCCATCCTGGACAGGCCAACCAGGATCTCCCAACCCGAAGACAGCAGGCAGCCCAGCAATGTGATCAGACAGCCGTTGGGTCCTGACGGGTCACAAGGCTTCAAACAGCGCAGATAAATGCAGGCAAGAAAGGACGCCGCTGCTGCCACCACCGCCTCCTGGATGGTCTGCCATGGGTCGCACTGCTGTGGCAGACGGCTGGACTTGAGCAGAGGGAATAACCTGACTTACTTGCACTGTGATCCCCCTTGCTCCGCCCACTGTGACCTTGAACCCCATGCACTGTGACCTCTGCCTCCCCCCCTTCCCACTGTGATTGGCATGTTGACAAGGGCTGTCCCAAGTCAATAGAAAGGGAAAGGGTGGGGACTAGGGGAGGATTAGGGGAGCCTACCA
esiRNA cDNA target sequence
ACTCCAGCAATCCACTCCACATCTCTCTTGAGAGTCTGTGTTGAGATCCGTACCTGGTGTATTGTTTCTATGGGGCAAGTGGGGAAGGGCTGGGTAAGACACTCCCTGCAGGAGCATTTCCTGACACTGAGAAGGCCTAGGCTTCAGAGGTGGGCAGGCCCTGGAGCTTGACAGCACTGGAATCTGGGAGACCTCCCTGCCAGTGGGACATAAACAATCATGGCCCTGTGCGGGGCTGCTGCCTGGCTCTCTGTGACTGGTTGAACATGCCAGGGACAGAATAAAAGGCTAAGTTATTTACAATGGCAAAGATACACATACAATAGACATATTTATAGGAAACTAAAGGGCAAAGAGGAGAGCCAGGCATCTAGCTGTCTCGGGGCCTAGGAAGAAGAGGAGGAAGAAAGTGCATTTATACATAAGCCTCCTCAAGGGCACTGTGCACATAGCACACCCCACACTGGCTATGTGGGGTGGAGGCCTTTCTATTGTGGTCAGCATGCTTAGG
esiRNA cDNA target sequence
CCATGCAGTTGGTCCTTTCTTCGTGTATGTGGATTATGTTCGGAACCAGCAGTATCAGGAGGAGACCTATAGCCGCCTTATGGATACAAACGTGCGCTTCTCCGCAGAGCTGCGAAGGCTGCAGAGCCTCCCCAAATGTGAGCGGCTCCCGCTGCCATCTTTCCTGCTGCTGCCCTTCCAGCGCATCACCCGGCTGCGGATGCTGTTGCAGGTACTGACTCAGCCTCCTGCCTGTCCCATCCCACCAAGCCTGCTGTGGAAACGCTACAGAGTGTCTGGTGTAGTTATCACCATTTCCTACCCCACCAGGGCCACAGAAGTCCTCGTGGGGCAACAGCTCCCAGACAGTCCTCAGCTCCCTCATTGCCTCGGGGGACAGACTGGTGTAGAGAAGGACTCCAGACTTTTCCACTCACCTCTAACTAGTTGAGATATCCAAAGGAACAAACAGTGGTTTGGG
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001003912
NCBI accession no.
NM_001025608
NCBI accession no.
NM_028971
NCBI accession no.
NP_808234
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)