Przejdź do
EMU045951
MISSION® esiRNA
targeting mouse Wdr47
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGAAGATGAGCCCCAGCATTTGGAATTTACCATGCAGGAAGCGGTGCAGTGTCTGCATGCTCTGGAGGAGTACTGCCCTTCTAAAGACGATTACAGCAAGCTATGTCTGCTCCTCACCTTGCCTCGTTTGACCAATCACGCTGAGTTTAAGGACTGGAATCCCAGCACTGCACGAGTTCACTGCTTTGAAGAGGTCTGTGTCATGGTTGCAGAGTTCATTCCTGCTGACAGGAAGCTAAGTGAGGCTGGTTTTAAAGCAAGTAACAATCGCTTATTCCAGCTCGTAATGAAGGGCCTACTTTATGAATGCTGCGTAGAATTTTGTCAGAGTAAAGCAACTGGTGAAGAAATTACAGAAAGTGAAGTCCTTCTTGGCATCGACCTGTTATGTGGCAACGGTTG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU009851EMU007321EMU072671
description
targeting mouse Wdr47
description
targeting mouse Wdr48
description
targeting mouse Wdr45
description
targeting mouse Wdr37
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040389
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032512
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000039382
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021147
Gene Information
mouse ... WDR47(99512), Wdr47(99512)
Gene Information
mouse ... WDR48(67561), Wdr48(67561)
Gene Information
mouse ... WDR45(54636), Wdr45(54636)
Gene Information
mouse ... WDR37(207615), Wdr37(207615)
esiRNA cDNA target sequence
AGAAGATGAGCCCCAGCATTTGGAATTTACCATGCAGGAAGCGGTGCAGTGTCTGCATGCTCTGGAGGAGTACTGCCCTTCTAAAGACGATTACAGCAAGCTATGTCTGCTCCTCACCTTGCCTCGTTTGACCAATCACGCTGAGTTTAAGGACTGGAATCCCAGCACTGCACGAGTTCACTGCTTTGAAGAGGTCTGTGTCATGGTTGCAGAGTTCATTCCTGCTGACAGGAAGCTAAGTGAGGCTGGTTTTAAAGCAAGTAACAATCGCTTATTCCAGCTCGTAATGAAGGGCCTACTTTATGAATGCTGCGTAGAATTTTGTCAGAGTAAAGCAACTGGTGAAGAAATTACAGAAAGTGAAGTCCTTCTTGGCATCGACCTGTTATGTGGCAACGGTTG
esiRNA cDNA target sequence
AACTGGACCCAGCACTCAACAGACTCTTCACAGCAGGTCGAGACTCCATCATAAGAATATGGAGTGTCAATCAGCACAAGCAAGATCCGTACATAGCATCTATGGAGCACCATACAGACTGGGTAAATGATGTCGTGCTCTGTTGCAATGGGAAAACGCTAATTTCTGCTTCTTCAGACACAACAGTCAAAGTCTGGAATGCACATAAAGGGTTCTGCATGTCCACACTCAGGACGCATAAGGACTATGTAAAGGCCTTAGCGTACGCCAAGGATAAAGAGCTGGTAGCGTCAGCTGGGCTGGACAGACAGATATTCCTTTGGGATGTGAACACTCTGACGGCACTGACTGCCTCAAACAACACCGTTACAACTTCTTCTTTAAGTGGGAACAAAGACTCCATTTATAGCCTGGCCA
esiRNA cDNA target sequence
GATTGGGCAATACGTGGACTCTCAGTGGAGCCTGGCCAGCTTTACTGTGCCTGCTGAGTCAGCCTGCATCTGCGCCTTTGGTCGAAATACTTCCAAGAATGTCAATTCTGTAATTGCCATCTGTGTAGATGGGACCTTCCACAAATATGTCTTCACTCCTGATGGAAACTGCAACAGAGAGGCCTTTGACGTGTACCTTGACATCTGTGATGACGAGGACTTCTAAAGCATCCTGGCAGCTGTACTGGGAACCTACAGTACCGATGGCCGGCCGAACTGAGTCTTGAGGGTGTTGAACCAGCCAGCAAGCATAAATGAGCCTTTCACTCTGCATCAAACACAGCTGTGTCTAAATAAACAGCTCGCTTCCACGAGCACTTTTTGTGACTGGAGTGCTAAAGGCCAGAGGACA
esiRNA cDNA target sequence
TGGGGCAGAATTGAGTAAGGGCCAACTCAAAACAAAAGCCAGTCACAGTACCAGTCAGCTTTCTCAGAAGCTTAAGACCACCTACAAGGCTTCCACCAGCAAGATTGTTTCCAGCTTTAAGACTACCACATCCAGGGCCATCTGTCAGCTTGTGAAGGAGTATATTGGCCACAGGGATGGCATCTGGGATGTCAGTGTTACAAGGACACAGCCTATTGTTCTTGGGACAGCATCTGCTGATCACACGGCTTTGTTGTGGAGCATAGAGACTGGCAAATGTCTTGTCAAGTACGCTGGCCATGTGGGCTCAGTAAATTCTATAAAATTCCATCCCTCAGAGCAGTTGGCTCTTACTGCTTCTGGAGATCAGACTGCTCATATCTGGAGATACGTGGTACAGCTTCCAACACCTCAGCCTGTTGCCGACACTAGTCA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_181400
NCBI accession no.
NM_026236
NCBI accession no.
NP_758960
NCBI accession no.
NP_766033
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)