Przejdź do
EMU045471
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pdcl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTGGGGGAAGATTTCTTTGCTGTAGACCTTGAAGCTTTCCTGCAGGAATTTGGATTGCTCCCAGAAAAGGAAGTCTTGGTGCTGACATCTGTGCGAAACTCTGCCACCTGTCACAGTGAAGACAGCGATCTGGAAATAGATTGAACTGATAATCTAGTTCCGTAGCTATCTCATTGTTTGGGCTGGAGGACACATGTCTGTATTTATTTCTGTCCTTCCTGTGTCTTCTGGCTTTACAGCTGTTCTTTGTAGTCTCATTTAGTATGTGAAAAGTCAAGAAATTCTTAGATTAAATCAGAATGCTGACTCACTTTGTAGCTAGCAGTAAAGTGACTTCAAATTATATAAACAGGAAACTAGGTTCTTGAGCTGTTTACTTCTCCAGCGTGACATCTCTGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU067191EMU050811EMU047421
Gene Information
mouse ... PDCL(67466), Pdcl(67466)
Gene Information
mouse ... GPALPP1(67467), 1200011I18Rik(67467)
Gene Information
mouse ... MMD(67468), Mmd(67468)
Gene Information
mouse ... DECR1(67460), Decr1(67460)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000009030
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000022008
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000003948
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028223
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCTGGGGGAAGATTTCTTTGCTGTAGACCTTGAAGCTTTCCTGCAGGAATTTGGATTGCTCCCAGAAAAGGAAGTCTTGGTGCTGACATCTGTGCGAAACTCTGCCACCTGTCACAGTGAAGACAGCGATCTGGAAATAGATTGAACTGATAATCTAGTTCCGTAGCTATCTCATTGTTTGGGCTGGAGGACACATGTCTGTATTTATTTCTGTCCTTCCTGTGTCTTCTGGCTTTACAGCTGTTCTTTGTAGTCTCATTTAGTATGTGAAAAGTCAAGAAATTCTTAGATTAAATCAGAATGCTGACTCACTTTGTAGCTAGCAGTAAAGTGACTTCAAATTATATAAACAGGAAACTAGGTTCTTGAGCTGTTTACTTCTCCAGCGTGACATCTCTGA
esiRNA cDNA target sequence
GGATGACTGAGCTTCCACCAGAAATGAAAGAATTTGGTCTGGGGCCAAGAACCTTTAAGAGAAGAGCAGATGACAAATCCGGAGACCGATCCGTCTGGACAGACACCCCAGCTGACCGGGAGAGGAAAGCTAAGGAAATACAAGAAGCAAGGAAGTCATTCAGTAAGAAAGATGAAGAAAACATATTGTCAGGAAGGGATAAGAGACTGGCCGAGCAAGTATCCTCATACAATGAATCAAAAAGATCAGAATCCCTCATGGACATTCATCATAAGAAGTTAAAGAGTAAGGCTGCTGAAGATAAAAACAAGCACCAGGAGAGAATACCATTTGACCGTGATAAAGATCTCAAGGTTAATCGGTTTGATGAGGCTCAGAAAAAAGCCCTAATAAAGAAATCCAGAGAACTAAACACCCGG
esiRNA cDNA target sequence
AACGTGCTACGAACATGCTGCCAATTGCTACACACACGCATTCCTCATTGTTCCGGCCATTGTGGGCAGTGCCCTCCTCCATCGGCTGTCTGATGACTGCTGGGAGAAGATAACAGCATGGATCTACGGGATGGGCCTTTGCGCCCTCTTCATAGTCTCCACAGTGTTTCACATAGTATCATGGAAGAAGAGCCACTTGAGAACAGTGGAGCATTGTTTCCACATGTGCGATCGGATGGTCATCTACTTCTTCATTGCTGCTTCCTACGCCCCATGGTTAAATCTCCGTGAACTTGGACCCCTGGCATCTCATATGCGTTGGTTTATCTGGCTCATGGCAGCTGGAGGAACCATTTATGTATTTCTCTACCATGAAAAGTATAAAGTGGTTGAACTTTTCTTCTATCTCACGATGGGATTTTCTCCAGCCTTGGTG
esiRNA cDNA target sequence
GAAAGGAGCTGCGTTTCTTGCCATCACTACCATCTATGCTGAGAGTGGATCAGGCTTTGTAATGCCAAGTTCTTCAGCCAAATCAGGCGTGGAAGCCATGAATAAGTCACTTGCAGCTGAATGGGGTAGATATGGAATGCGTTTCAACATAATTCAGCCAGGACCTATCAAAACCAAAGGAGCCTTTAGCCGTTTGGACCCGACTGGAAGATTTGAGAAGGAGATGATTGACAGAATCCCCTGTGGTCGTCTGGGAACTATGGAGGAACTTGCAAATCTGGCCACTTTCCTATGCAGTGATTATGCCTCTTGGATTAATGGAGCAGTCATTAGATTTGACGGTGGAGAGGAAGTATTTCTGTCAGGTGAATTCAACTCTCTAAAGAAGGTCACCAAGGAGGAGTGGGATA
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NP_080452
NCBI accession no.
NM_026177
NCBI accession no.
NM_026178
NCBI accession no.
NM_026172
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)