Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCAGACCATCTCTTTTCCACCCCGTGACGAGTGGAATGATTTCAACTTTGACATGGATTCTCGTCGCAACAAGCAGCAGCGTATCAAAGAGGAAGGAGAATGAGCGCCCATTGCGGGGTTCTTCCTGTCTTCTTCCACCTCCCAGCCCCTACAGGGCACGCCTGCTTGATCCTCAGAGCCTTCTCGTTAGCTCTTCTCCTTCTCCTTCTCAGTCTGGTTTCTAAAGGGACGGAGAATTAGGAGGCTGCCTGTTACCTAAAGTCTGACCTGTCACCTGATTCTGATTCTGGCTTTAAGCCTTCAATACTCTTGCTTGCAAGATGCATTGACATTGCTAGATAGAAGTTAGCAAAGAAGCAGTAGGTCTCTTTAAGCCAGTGGAGATCTCTCATTGACTTTTATAAAGCATTTTCAGCCTTATAGTCTAAGACTATATATATAAATATATAAATATCCGATATATATTTTGGGTGTGGGGGGTATTGAGTATTGTTTAAATGTAATTTAATGGAAATTGGAGTTGCACTTATCATCCTTCTTTGGAATTTGCTTGTTTCGGATGGCTGAGCTGTACTCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... TRP63(22061), Trp63(22061)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?