Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 979,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTTTCCTTCAGCTCCTTCCACCTACTGAGCCCTTCGACACCCACGCAGGCAGCAAACCTTGGCAAGCCCTATAGACCTTGGGGGACAGAGATCGGAGCTTTCTAAAGAACTGATGCTGTAGAACAAGGGAGGGGAAAGCTTAAAATCCCAGGTGTGTTGGGACGGTTGTCAACACCACCCTAAAGTCGCCAGTAAGTCAGGAAAAAGGTACATTTTCAGATAATTTTTTTCTAAAGACTAAAAGTTTGTTGGTTTACTTTTCTCTTTAATTTTTTATCATGTCATGAATTAGCAGTTTTAAAAAATTAGTTGTTAATTTTTGTTTAAAAGATTCAATTGAGGTAGTGATTACGAACCAACACTTTGATCCGTTGTTTGTTCTGTGCCTCATTTATTTTGTAAACCTGTCTGTCTGAGAATGATTCCGTTTGCCTCAGCGTGGGGAATCTTAACATTAGTGTTTGGGGTCTGTTTCCTGGTGTGTATAAGTTGTAATCTTTTGAGGATTAATTTCGCACGCCACTATGCTCAATGTTAACACGATTTTGTTACTACTTTGATGGACCGAGGTGTT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... HEY1(15213), Hey1(15213)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting mouse Hey1 | description targeting human HEY1 | description IgG fraction of antiserum | description affinity isolated antibody |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. - | Ensembl | mouse accession no. - | Ensembl | mouse accession no. - |
| Gene Information mouse ... HEY1(15213), Hey1(15213) | Gene Information human ... HEY1(23462) | Gene Information human ... HEY1(23462) | Gene Information human ... HEY1(57396) |
| esiRNA cDNA target sequence TTTTCCTTCAGCTCCTTCCACCTACTGAGCCCTTCGACACCCACGCAGGCAGCAAACCTTGGCAAGCCCTATAGACCTTGGGGGACAGAGATCGGAGCTTTCTAAAGAACTGATGCTGTAGAACAAGGGAGGGGAAAGCTTAAAATCCCAGGTGTGTTGGGACGGTTGTCAACACCACCCTAAAGTCGCCAGTAAGTCAGGAAAAAGGTACATTTTCAGATAATTTTTTTCTAAAGACTAAAAGTTTGTTGGTTTACTTTTCTCTTTAATTTTTTATCATGTCATGAATTAGCAGTTTTAAAAAATTAGTTGTTAATTTTTGTTTAAAAGATTCAATTGAGGTAGTGATTACGAACCAACACTTTGATCCGTTGTTTGTTCTGTGCCTCATTTATTTTGTAAACCTGTCTGTCTGAGAATGATTCCGTTTGCCTCAGCGTGGGGAATCTTAACATTAGTGTTTGGGGTCTGTTTCCTGGTGTGTATAAGTTGTAATCTTTTGAGGATTAATTTCGCACGCCACTATGCTCAATGTTAACACGATTTTGTTACTACTTTGATGGACCGAGGTGTT | esiRNA cDNA target sequence TTTTTAAAGACTAAAGGTTTGTTGGTTTACTTTTATCTTTTTTAATGTTTTTTTCATCATGTCATGTATTAGCAGTTTTTAAAAACTAGTTGTTAAATTTTGTTCAAGACATTAAATTGAAATAGTGAGTATAAGCCAACACTTTGTGATAGGTTTGTACTGTGCCTAATTTACTTTGTAAACCAGAATGATTCCGTTTTTGCCTCAAAATTTGGGGAATCTTAACATTTAGTATTTTTGGTCTGTTTTTCTCCTTGTATAGTTATGGTCTGTTTTTAGAATTAATTTTCCAAACCACTATGCTTAATGTTAACATGATTCTGTTTGTTAATATTTTGACAGATTAAGGTGTTGTATAAATAATATTCTTTTGGGGGGAGGGGAACTATATTGAATTTTATATTTCTGAGCAAAGCGTTGACAAA | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence - |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line - | product line - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?