Przejdź do
EMU044461
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lim2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCTGCCACTCAGATCACCATGTACAGCTTCATGGGTGGCGGCCTCTTCTGTGCCTGGGTGGGGACCATCCTGTTGGTGGTAGCCACAGCAACTGACCACTGGATGCAGTACCGGCTGTCGGGGTCCTTCGCACACCAGGGCCTGTGGCGTTACTGCCTGGGCAACAAGTGCTTCCTGCAGACCGAGAGCATCGCATATTGGAATGCCACCCGGGCTTTCATGATCCTGTCTGCCCTGTGTGCCACCTCGGGCATCATCATGGGTGTCCTAGCCTTTGCGCAGCAATCCACCTTCACCCGTCTCTCCAGGCCCTTCTCTGCCGGCATCATGTTTTTTGCCTCCACCCTTTTTGTCCTGTTGGCCTTGGCTATTTACACTGGAGTCACCGTCAGTTTCCTCGGCCGCCGCTTTGGAGACTGGCGCTTTTCATGGTCTTACATCCTGGGCTGGGTGGCCCTGCTCATGACCTTCTTTGCAGGAATTTTCTACATGTGTGCCTACCGGATGCATGAGTGCCGGCGCCTAGCCACCCCACGCTGAGCCCTGGGGTAAAACTTGCAGCTGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU027731EMU017581EMU020851
esiRNA cDNA target sequence
CTCTGCCACTCAGATCACCATGTACAGCTTCATGGGTGGCGGCCTCTTCTGTGCCTGGGTGGGGACCATCCTGTTGGTGGTAGCCACAGCAACTGACCACTGGATGCAGTACCGGCTGTCGGGGTCCTTCGCACACCAGGGCCTGTGGCGTTACTGCCTGGGCAACAAGTGCTTCCTGCAGACCGAGAGCATCGCATATTGGAATGCCACCCGGGCTTTCATGATCCTGTCTGCCCTGTGTGCCACCTCGGGCATCATCATGGGTGTCCTAGCCTTTGCGCAGCAATCCACCTTCACCCGTCTCTCCAGGCCCTTCTCTGCCGGCATCATGTTTTTTGCCTCCACCCTTTTTGTCCTGTTGGCCTTGGCTATTTACACTGGAGTCACCGTCAGTTTCCTCGGCCGCCGCTTTGGAGACTGGCGCTTTTCATGGTCTTACATCCTGGGCTGGGTGGCCCTGCTCATGACCTTCTTTGCAGGAATTTTCTACATGTGTGCCTACCGGATGCATGAGTGCCGGCGCCTAGCCACCCCACGCTGAGCCCTGGGGTAAAACTTGCAGCTGGA
esiRNA cDNA target sequence
CCGGCACTATGAGAAGAAGGGCCTAGCATACTGTGAGACCCACTACAACCAGCTCTTTGGGGATGTCTGCTACAACTGCAGTCATGTGATCGAGGGTGACGTGGTGTCAGCCCTCAGCAAAGCCTGGTGTGTGAACTGCTTTTCCTGTTCCACCTGCAACATGAAGCTCACTCTAAAGAACAAGTTTGTGGAGTTCGATATGAAGCCCGTGTGTAAGAGGTGCTATGAAAGGTTCCCCCTGGAGCTGAAGAAGAGGTTGAAGAAGCTGTCCGACCTGAGCTCCCGCAAGGCCCAGCCCAAGTCTGTGGACGTCAACTCACTCTAAAGGTCCTCGGCCGCCTGGCCTGCCTGCAGTACCTTAGCACTCATCCCCCTGCCCCAGGTCCTGCTAGCCACCTCCCACTTCTGCTCCAGCCCAGCCCGTTCCTCCGGTATGCCATCCTTTCTGCTTCCAGTCCAC
esiRNA cDNA target sequence
CTCAATATCTGGGGCTGGAATCCCGACATCCGTCTCTGGGACCCCAAGATTTGGAAGCCGAACCCCATTATTTTGGAGCATGGATCCCAATATTTGGACCTGGGACCCCAAGATTTGGCGTCCAAGCCCCCAAAATTGGAGCTGAACTCTGAATTGTCTGACTGATACGTTGACATCTGGGAGCGAATTCCCAAATCTATACCTGGGACCCCACTATTCTGGGAAATAAACCCTGGGATGCAGGCCTTCAATTCCAAGATCTGAACTGTGGAATTCTGTGGGGGAGCCTGAAGTCCTTGCTGCAGACATAAGTGCTGAAATCTGGGGCTAGAGACCTCCAAGTCTTGACTCAGCACCCTAGTATCTGAACAGGATCCCAGTTTCGGATGCCAGAACTGGACTCGGGATTCAGACCCTAAACTTCCCCTTCTGGC
esiRNA cDNA target sequence
AGTCGGGTGAAAGAACATGGTGTTGGGAAAAGAAAGAGCAGTTACACATTTGAACAGTTGGAACAGGTGTTTGGTCAGGGAGGATGGGATGCTCAGCCCTGCCAGCCTGTACTTATTAACAGTAGTGGCTTGTACCAGGAGCTGGAGTCAGATGGCAGCACTATGGAGGACTATTCACAGGAGGACTGGGGAAACCACAGTCAGGAGCTCCATGGCTATCCAACAGATCAGGAATTGGATGAAATGCCAGTTTCAAAGAGAACGTTAAAAATAAAACAAGAGTCTTCTGAAGAGGCACAGAAGCGAGATACCATGCAGAATATTGTACAGATTTTGGAGTCGGTGCAGTTGAAATGGGAACTGTTTCAGAGTTGGACAGACTTCTCAAGGCTCCATCTTTCCAATAAATTGGCCATTTTTGGAATTGGCTATAACACCCGCTG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... LIM2(233187), Lim2(233187)
Gene Information
mouse ... LIMS2(225341), Lims2(225341)
Gene Information
mouse ... LRFN3(233067), Lrfn3(233067)
Gene Information
mouse ... BC024479(235184)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000004613
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024395
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036957
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000042138
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_177693
NCBI accession no.
NM_144862
NCBI accession no.
NM_175478
NCBI accession no.
NM_146222
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)