Przejdź do
EMU044341
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ate1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCAGTGTGGCTACTGCAAGAACAAGTTGGGCAGTCGCTCCTATGGCATGTGGGCACATTCCATGACAGTGCAGGATTATCAGGATCTTATAGACCGAGGATGGAGAAGAAGTGGGAAATATGTGTACAAACCTGTCATGGATCAAACATGCTGTCCTCAGTATACAATAAGGTGTCATCCTTTACAGTTTCAGCCATCAAAATCTCACAAGAAAGTTTTGAAAAAAATGCTGAAATTTCTGGCTAAAGGAGAGATCTCGAAAGGCAATTGTGAGGATGAGCCCATGGATTCTACAGTGGAGGATGCTGTTGACGGTGACTTTGCATTAATTAACAAGCTGGATATAAAGTGTGATCTCAAAACACTCAGTGACCTCAAAGGAAGCATAGAGAGTGAAGAGAAGGAGAAAGAAAAGAGTATAAAGAAAGAAGGGTCTAAAGAATTCATTCATCCACAATCTATAGAGGAGAAGTTGGGCTCTGGTGAACCATCACATCCAATCAAAGTTCATATTGGTCCTAAGCCAGGCAAAGGGGCTGACTTGAGTAAGCCTCCATGTCGGAAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU051941EMU038341EMU093851
description
targeting mouse Ate1
description
targeting mouse Apoa2
description
targeting mouse Atn1
description
targeting mouse Atf1 (1)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CCAGTGTGGCTACTGCAAGAACAAGTTGGGCAGTCGCTCCTATGGCATGTGGGCACATTCCATGACAGTGCAGGATTATCAGGATCTTATAGACCGAGGATGGAGAAGAAGTGGGAAATATGTGTACAAACCTGTCATGGATCAAACATGCTGTCCTCAGTATACAATAAGGTGTCATCCTTTACAGTTTCAGCCATCAAAATCTCACAAGAAAGTTTTGAAAAAAATGCTGAAATTTCTGGCTAAAGGAGAGATCTCGAAAGGCAATTGTGAGGATGAGCCCATGGATTCTACAGTGGAGGATGCTGTTGACGGTGACTTTGCATTAATTAACAAGCTGGATATAAAGTGTGATCTCAAAACACTCAGTGACCTCAAAGGAAGCATAGAGAGTGAAGAGAAGGAGAAAGAAAAGAGTATAAAGAAAGAAGGGTCTAAAGAATTCATTCATCCACAATCTATAGAGGAGAAGTTGGGCTCTGGTGAACCATCACATCCAATCAAAGTTCATATTGGTCCTAAGCCAGGCAAAGGGGCTGACTTGAGTAAGCCTCCATGTCGGAAA
esiRNA cDNA target sequence
AGAATCGCAGCACTGTTCCTAGGCCATAGTCTGCCATCATGAAGCTGCTCGCAATGGTCGCACTGCTGGTAACCATCTGTAGCCTGGAAGGAGCTTTGGTTAAGAGACAGGCGGACGGACCAGATATGCAGAGCCTGTTCACTCAGTACTTTCAGAGCATGACTGAATATGGCAAAGATTTGGTGGAGAAGGCCAAGACCTCAGAGATTCAGAGCCAGGTCAAGGCATACTTTGAGAAGACACACGAGCAGCTGACACCCCTTGTCAGGTCAGCAGGAACTAGTCTGGTGAACTTCTTCAGCAGTTTAATGAACCTCGAGGAGAAACCGGCCCCTGCGGCTAAGTGAGATGTGCCAGGCCCAGTCTTCCCACCCCAGCTGCTCCACTGGCCACCGCTAGAGCCCCTCTCCCTACCTTCTGCCTGTTTTCTCCAATAAATGCGGAAGGA
esiRNA cDNA target sequence
AGTTCCTCCTCCTCCTCTGCCTCCCAGTACCCTGCTTCCCAGGCCCTGCCCAGTTATCCTCATTCCTTCCCCCCACCAACTAGTATGTCTGTCTCTAATCAGCCACCCAAGTACACCCAGCCTTCTCTCCCATCCCAAGCTGTGTGGAGCCAGGGTCCACCTCCTCCTCCTCCCTATGGCCGCCTCTTGGCCAACAACAACACCCATCCAGGCCCTTTCCCTCCTACTGGGGGTCAATCTACAGCCCACCCAGCAGCCCCTACACATCACCATCACCAGCAGCAGCCACAGCAACAACATCATCATGGAAACTCTGGGCCCCCTCCACCCGGAGCGTATCCTCACCCTCTAGAGAGCAGTAACTCCCATCATGCACACCCTTACAACATGTCACCCTCCCTGGGGTCTTTAAGGCCCTACCCCCCAGGGCCAGCACACCTGCCTCCACCTCATGGCCAGGTGTCCTATAACCAAGCAGGTCCCAATGGTCCCCCAGTTTCTTC
esiRNA cDNA target sequence
CCGTGGTGATGACTTCTCCTGTGACTCTTACATCTCAGACAACAAAGACAGATGACCCTCAACTAAGAAGAGAAATACGACTGATGAAAAACAGAGAAGCTGCCCGAGAGTGCCGCCGGAAGAAGAAGGAGTACGTGAAGTGCCTGGAGAACCGTGTTGCTGTTCTGGAAAATCAAAATAAAACTCTAATAGAGGAGCTAAAGACTTTGAAGGACCTTTATTCTCATAAAAGTGTTTGATTCTTTAAAGAGAAAGTATTTTTTGTGGACTTTAAAGCTTAAAAATTAGGTGGATTTCTTTTTAGTGGAGTTCTATAAATTCAAAGGTCAAAGAAGCTACTTTGTATTAGGTTTTCACAAACAGACATGATGGAGGGAGAATGGAGATGACCTGCAGGAAGCT
Gene Information
mouse ... ATE1(11907), Ate1(11907)
Gene Information
mouse ... Apoa2(11807)
Gene Information
mouse ... ATN1(13498), Atn1(13498)
Gene Information
mouse ... ATF1(11908), Atf1(11908)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030850
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000005681
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000004263
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023027
NCBI accession no.
NM_001029895
NCBI accession no.
NP_038502
NCBI accession no.
NM_007881
NCBI accession no.
NM_007497
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)