Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCGGACATCGATAGCAAGATGCTGATGGGTATCAACGTGACGCCTATCGCTGCCCTGCTCTACACACCTGTGCTCATCAGGTTTTTTGGTACCAAGTGGATGATGTTCTTGGCTGTGGGCATCTATGCCCTCTTTGTCTCTACCAACTACTGGGAACGCTACTACACGCTGGTGCCCTCTGCTGTGGCTCTGGGCATGGCCATTGTGCCTCTGTGGGCCTCCATGGGCAACTATATCACCAGGATGTCCCAGAAGTACTATGAATACTCCCACTACAAGGAGCAAGATGAGCAGGGACCTCAGCAGCGCCCACCACGAGGCTCCCACGCACCCTATCTCCTGGTTTTCCAGGCCATCTTCTATAGCTTCTTCCACTTGAGCTTCGCGTGTGCCCAGCTGCCCATGATTTACTTCCTCAACAACTACCTGTATGACCTGAACCACACACTGATCAACGTGCAGAGCTGCGGTACTAAGAGCCAAGGCATTCTGAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... UNC93B1(54445), Unc93b1(54445)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting mouse Unc93b1 | description targeting mouse Nfat5 | description targeting mouse Unc93a | description targeting mouse Asah2 |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| Gene Information mouse ... UNC93B1(54445), Unc93b1(54445) | Gene Information mouse ... NFAT5(54446), Nfat5(54446) | Gene Information mouse ... UNC93A(381058), Unc93a(381058) | Gene Information mouse ... ASAH2(54447), Asah2(54447) |
| esiRNA cDNA target sequence CCGGACATCGATAGCAAGATGCTGATGGGTATCAACGTGACGCCTATCGCTGCCCTGCTCTACACACCTGTGCTCATCAGGTTTTTTGGTACCAAGTGGATGATGTTCTTGGCTGTGGGCATCTATGCCCTCTTTGTCTCTACCAACTACTGGGAACGCTACTACACGCTGGTGCCCTCTGCTGTGGCTCTGGGCATGGCCATTGTGCCTCTGTGGGCCTCCATGGGCAACTATATCACCAGGATGTCCCAGAAGTACTATGAATACTCCCACTACAAGGAGCAAGATGAGCAGGGACCTCAGCAGCGCCCACCACGAGGCTCCCACGCACCCTATCTCCTGGTTTTCCAGGCCATCTTCTATAGCTTCTTCCACTTGAGCTTCGCGTGTGCCCAGCTGCCCATGATTTACTTCCTCAACAACTACCTGTATGACCTGAACCACACACTGATCAACGTGCAGAGCTGCGGTACTAAGAGCCAAGGCATTCTGAA | esiRNA cDNA target sequence CCTCTCTCCAGCATCCATGTCTGCATTGCAAACCAGTATAAACCAACCAGACATGCAGCAGTCTCCTCTTTATTCCCCGCAGAACAACATCCCTGGAATCCAAGGAAGCACTTCTTCACCCCAGCCACAGGCTACTTTATTTCACAACACTACAGGAGGCACAATAAACCAAATACAAAATTCTCCTGGCTCATCTCAGCAGACTTCAGGAATGTTCTTATTTGGCATTCAAAATAATTGTAGTCAGCTTTTAACCTCCGGACCAGCTACATTGCCAGATCAGCTGATGGCCATAAATCAGCAGGGCCAACCACAAAATGAGGGCCAATCTTCTGTGACAACACTTCTTTCTCAGCAAATGCCAGAGACTTCCCCACTGGCCTCCTCTGTGAACAGCAGTCAGAACATGGAAAAGATTGATTTGCTTGTTTCATTGCAAAGC | esiRNA cDNA target sequence CAAGCGTTTGTGTCTCCTGATGTTCCTGCCACTGTACAGTGGGTTTCAACAAGAGTTCCTCTCTGGAGAGTACACAAAGTCTTATGTGACCTGTGCCCTGGGTATCCACTTTGTGGGCTACGTGATGATCTGCTTCTCAGCCATGACTGCACTGTGCTCCCTGCTGTATGGGAAGATCTCCAAGTACACGGGCAGGGCGGCGCTCTATGCACTGGGAGCAGCCATTCACTTCTCTTGCATTGTGGTCTTCCTGCTGTGGCACCCAAACACCAACCAACTGCCTGTCTTCTTCGTCCTCTCTGGCCTGTGGGGAATGTCTGACGCTGTCTGGCAGACACAGAACAATGCTCTTTTCGGTGTCCTGTTTGAGGAGAACAAAGAACCTGCTTTTGCCAACTACCGCCTTGGAGAAGCCATAGGGTTTG | esiRNA cDNA target sequence ATGGACCACACACCCTGTCTGCATACATCCAACTCTTCAGAGACCTTGCTAAGGCAATTGCTACGGACACAGTAGCCAACATGAGCAGTGGTCCCGAGCCTCCATTCTTCAAAAATCTAATAGCTTCACTTATTCCTAATATTGCGGATAGAGCACCAATTGGCAAACATTTTGGGGATGTCTTGCAGCCAGCAAAACCTGAATACAGAGTGGGAGAAGTGGTTGAAGTTATATTTGTAGGCGCTAACCCAAAGAATTCAGCAGAGAACCAGACCCATCAAACCTTCCTCACTGTGGAGAAATACGAGGACTCTGTAGCTGACTGGCAGATAATGTATAACGATGCCTCCTGGGAGACGAGGTTTTATTGGCACAAAGGAATACTGGGTCTGAGCAATGCA |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?