Przejdź do
EMU035271
MISSION® esiRNA
targeting mouse Srprb
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGGAAAACGTTGCTGTTTGTCAGGTTGCTAACTGGCCAGTACAGAGACACACAGACTTCCATTACCGATAGTTCTGCCATATACAAAGTCAACAATAACAGGGGTAACAGCCTGACTCTGATCGACCTCCCCGGGCATGAGAGCTTGAGGTTTCAGCTCTTAGATCGCTTTAAGTCTTCAGCTAGGGCTGTGGTGTTTGTGGTGGACAGTGCGGCGTTCCAGCGGGAGGTGAAAGATGTGGCCGAATTTCTGTACCAGGTCCTCATCGACAGCATGGCTCTGAAGAACTCACCGTCCTTATTAATAGCCTGCAATAAGCAAGATATCGCAATGGCAAAATCAGCGAAGTTGATCCAGCAGCAGCTTGAGAAGGAGCTCAACACCTTACGAGTCACCCGGTCCGCGGCTCCCAGCACACTGGACAGTTCCAGCACCGCACCTGCTCAGTTGGGGAAGAAAGGCAAAGAATTTGAATTTTCCCAGTTGCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU083691EMU078051EMU046201
description
targeting mouse Srprb
description
targeting mouse Srm
description
targeting mouse Srpk1
description
targeting mouse Srms
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032553
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000006442
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000004865
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027579
esiRNA cDNA target sequence
GGGAAAACGTTGCTGTTTGTCAGGTTGCTAACTGGCCAGTACAGAGACACACAGACTTCCATTACCGATAGTTCTGCCATATACAAAGTCAACAATAACAGGGGTAACAGCCTGACTCTGATCGACCTCCCCGGGCATGAGAGCTTGAGGTTTCAGCTCTTAGATCGCTTTAAGTCTTCAGCTAGGGCTGTGGTGTTTGTGGTGGACAGTGCGGCGTTCCAGCGGGAGGTGAAAGATGTGGCCGAATTTCTGTACCAGGTCCTCATCGACAGCATGGCTCTGAAGAACTCACCGTCCTTATTAATAGCCTGCAATAAGCAAGATATCGCAATGGCAAAATCAGCGAAGTTGATCCAGCAGCAGCTTGAGAAGGAGCTCAACACCTTACGAGTCACCCGGTCCGCGGCTCCCAGCACACTGGACAGTTCCAGCACCGCACCTGCTCAGTTGGGGAAGAAAGGCAAAGAATTTGAATTTTCCCAGTTGCC
esiRNA cDNA target sequence
CAGTGCGAGATTGATGAGGATGTCATTGAAGTCTCTAAGAAGTTCCTGCCTGGCATGGCCGTTGGCTTCTCCAGCTCAAAGCTGACTCTCCACGTGGGCGATGGCTTTGAGTTCATGAAACAGAACCAAGATGCCTTTGACGTCATCATCACCGACTCCTCAGACCCCATGGGCCCTGCTGAGAGCCTCTTCAAGGAGTCCTATTACCAGCTCATGAAGACAGCACTCAAAGAAGATGGCATCCTGTGCTGCCAGGGTGAGTGCCAGTGGCTGCACCTGGACCTCATCAAGGAGATGAGGCACTTCTGCAAATCTCTCTTCCCCGTGGTGGACTACGCCTACTGTAGCATTCCTACCTATCCCAGCGGCCAGATCGGCTTCATGCTGTGTAGCAAAAACCCGAGCACCAACTTCCGGGAGCCAGTGCAGCAGTTGACACAGGCCCAGGTGGAGCAGATGCAGCTGAAATACTATAACTCGGACATGCACCGT
esiRNA cDNA target sequence
GCCTAAGCCAGCTGACAAAATGTCAAAGAATAAGAAGAAGAAATTGAAGAAGAAGCAGAAGCGCCAGGCAGAATTACTAGAGAAGCGAATGCAGGAAATTGAGGAAATGGAGAAAGAGTCGGGCCCTGGGCAAAAAAGACCTAACAAGCAAGAAGAATCAGAGAGTCCTGTTGACAGACCCCTGACAGAGAACCCACCTAATAAAATGACCCAAGAGAAACTTGAAGAGTCAAATTCCATTGGCCAGGACCAGACACTCACGGAGCGTGGTGGAGAGGGTGGTGCGCCAGAGATTAATTGCAATGGAGTGATTGGAGTCGTTAATTACCCTGAGAACAGTAATAATGAGACACTGAGGCATAAAGAGGATCTGCATAATGCTAATGACTGTGATGTCCACACTTTGAAGCAGGAACCTAGTTTCCTAAACTCTTCAAATGGAGACAGCAGTCCA
esiRNA cDNA target sequence
GGCATCCTGCTGTATGAGGTCTTCACTTATGGCCAGTGTCCCTATGAAGGAATGACCAACCATGAGACGCTACAGCAGATTAGTCGTGGATACCGGCTGCCACGCCCAGCTGTCTGCCCAGCAGAGGTCTATGTGCTCATGGTAGAGTGCTGGAAGGGCAGCCCTGAGGAGCGTCCCACCTTTGCCATACTGAGGGAGAAGCTGAATGCCATAAACAGACGCCTCCATCTGGGCCTCACGTGACCAGGTCTCCAGACCCTCAGTAGCAGCTAGGGCTGCCGCTTCCTGAAGGGTGTCTCCCAAGGAAACATTTGTCACCAGTGCCCATGGGAAATACTGCACAACTGAGAATGATAGGAGCCTCTGGGCTCCAACACTGCGGCTCCTTCACTGACACAGGCTG
Gene Information
mouse ... SRPRB(20818), Srprb(20818)
Gene Information
mouse ... SRM(20810), Srm(20810)
Gene Information
mouse ... SRPK1(20815), Srpk1(20815)
Gene Information
mouse ... SRMS(20811), Srms(20811)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)