Przejdź do
EMU034171
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tmem208
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTTTCAGTGGCTGGGTGTCTGCTGCGCACCATGGCGCCCAAAGGAAAAGTGGGTACCAGAGGGAAGAAACAGATATTTGAAGAGAACAAAGAAACTCTCAAGTTTTACCTTCGGATCATACTGGGAGCCAACGCCATCTACTGCCTTGTAACCTTGGTCTTCTTCTATTCCTCTGCCTCATTCTGGGCCTGGATGGCCCTGGGCTTTAGCTTGGCCGTGTACGGGGCCAGCTACCACTCTATGAGCTCGATGGCTCGGGCATCCTTCTCTGAGGATGGGTCCTTGATGGATGGTGGCATGGACCTCAACATGGAGCAGGGCATGGCAGAGCACCTTAAGGATGTGATCCTACTGACAGCCATTGTTCAGGTGCTCAGCTGTTTCTCCCTCTACATCTGGTCCTTCTGGCTTCTGGCTCCAGGCCGGGCCCTTTACCTTTTGTGGGTAAACGTGCTGGGCCCCTGGTTCACAGCAGACAGTGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU042711EMU044941EMU192881
Gene Information
mouse ... TMEM208(66320), Tmem208(66320)
Gene Information
mouse ... TMEM204(407831), Tmem204(407831)
Gene Information
mouse ... TMEM206(66950), Tmem206(66950)
Gene Information
mouse ... TMEM28(620592), Tmem28(620592)
esiRNA cDNA target sequence
GTTTCAGTGGCTGGGTGTCTGCTGCGCACCATGGCGCCCAAAGGAAAAGTGGGTACCAGAGGGAAGAAACAGATATTTGAAGAGAACAAAGAAACTCTCAAGTTTTACCTTCGGATCATACTGGGAGCCAACGCCATCTACTGCCTTGTAACCTTGGTCTTCTTCTATTCCTCTGCCTCATTCTGGGCCTGGATGGCCCTGGGCTTTAGCTTGGCCGTGTACGGGGCCAGCTACCACTCTATGAGCTCGATGGCTCGGGCATCCTTCTCTGAGGATGGGTCCTTGATGGATGGTGGCATGGACCTCAACATGGAGCAGGGCATGGCAGAGCACCTTAAGGATGTGATCCTACTGACAGCCATTGTTCAGGTGCTCAGCTGTTTCTCCCTCTACATCTGGTCCTTCTGGCTTCTGGCTCCAGGCCGGGCCCTTTACCTTTTGTGGGTAAACGTGCTGGGCCCCTGGTTCACAGCAGACAGTGGA
esiRNA cDNA target sequence
GTCATCGGACTGGTGACCTTCTACAGAATTGGCCCTTACACCAACTTATCTTGGTCTTGCTACCTGAACATTGGTGCCTGCCTTCTGGCCACCCTGGCGGCTGCAATGCTCATCTGGAACATTCTTCACCGGAGGGAGGACTGCATGGCACCCCGGGTGATCGTCATCAGCCGTTCTCTCACTGCACGGTTTCGCCGTGGCTTAGATAATGACTATGTGGAGTCTCCATGCTGAGAGCACCCTTATAGGGACTTTCTCTATGAATAACCACTATAACGCTGTAGTCTAGAAATCGGTAGACTGCTCCAGGCCCTGCTTGTGCAGAGGTGTGGGGTGAGTCCGGGCTACCTATATATACATATGTATGATACTCATGTACATTTATTACGTTACATATGAATATATTATATGTCTCTGTGTCATTGTGTCATCCTACTTCTGACACGATCTTCCTTGGCCAGGCAGAGCATGGCTTCACGTCATGTGAGTTTCAAAGGTGGAGACTAGAAGCCGAGACAGGGAATGAGGCAGTATGGGCAC
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAAGCGAGAGCTGGTGTTCCTCCAGTTTCGCCTGAACCAGAGCAATGAGGACTTCAGTGCCATAGACTACCTCCTCTTCTCTTCTTTCCGGGAGTTCATGCAAAGCCCGGACAAGGCGGGCTTCATGCAGGCCTGTGAGAGTGCTTACTCCAGTTGGAAGTTCTCCGGAGGCTTCCGCACCTGGGTCAAGATGTCACTGGTGAAGACCAAAGAAGAGGACGGGCGAGAAGCTGTTGAGTTCCGTCAAGAGACCAGCGTGGTTAACTATATTGACCAGAGACCCGCAGCCGAGAGGAGTGCTCAGTTGTTCTTTGTGGTCTTCGAATGGAAAGATCCCTTCATCCAGAAGGTCCAGGACATAATCACAGCCAATCCTTGGAACACCATCGCCCTGCTCTGCGGGGCTTTCCTGGCGTTGTTTAAAGCAGCAGAGTTTGCCAAACTAAGCGTGAAATGGATGATCAAAATCAGGAAACGATACCTTAAACGGAGAGGCCAGGCGACAAACCACATAAGCTGAAGCGCCCGTGCCACGGCACTCCGACAGAGCGAGACACCAGCAATCCTGAACTCA
esiRNA cDNA target sequence
CCCTTTAGCAGGTCCCTTTCTCTAGCCACCCCTTGCCCTTGCTGGACAAAGTTCAGAGGCTGGCAAGAGGACTCTGACTGGAGATAAAGTGCTGCTGCTAACCCTTGCCCGAGGAACTCATTTAGTCAGGCTAAAGGGATGAGTGAGAGATGAGGCTTGGGAGCCTTTGGCCTTGCTTGCACTGACCTGCTGGAAGAAAAGGAAGGACACATTGCCTGGGTATCTAAAAGCCAATGCAAGCTGACAAGAACAGGAGCCCGATTCTTTGTGGGATAGGCCAATGGCTTTCAGAGACCAAAAGGATGCATACAGGAGGACAGTCCTGGAGCAGCATTACAGAGAAACAGGAGGGGAGGGGAAGGAGGAGCTGCACCCTGCCAGCTTTGTGATGGATGGACGCCCTCCCTAGCAGACAAGGGTTCCTTCATTCAAGGGCCACTGTTGGATCCCAAATCAGCTTCTTGAGCCTACGGAGCCCGTTTCTCTGCCAGTTTACTCATATCTCACAGCC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000014856
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024168
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026627
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000071719
NCBI accession no.
NM_025486
NCBI accession no.
NM_001001183
NCBI accession no.
NM_025864
NCBI accession no.
NM_001081283
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)