Przejdź do
EMU034101
MISSION® esiRNA
targeting mouse Eefsec
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCGTGCTAGATTCCTTCGACCTTTCCCGAGAGTACCTCTTCCAAGAGCAGTACCTGTGCAAGGATTCCATGCCCACAGCCACAGAAGGTGATGACGAGGCGGACCCCAAAGCCGGCCACGCCCCAGGGGGCCACTGCCCCCGGCAGCAGTGGGCCCTGGTAGAGTTTGAGAAGCCAGTCACCTGCCCCCGACTCTGCTTGGTGATTGGCTCCAGACTAGATGCCGACATTCACACCAACACATGCCGGCTGGCCTTCCATGGTGTCTTGCTGCAAGGGCTGGAGGACAAGAACTACATTGAGAGCTTCCTGCCAGCACTGAGGGTTTACAAGCTGAAGCACAAGCATGGCCTTGTGGAGCGGGTAATGGATGACTACAGCGTGATTGGACGTTCCCTGTTCAAAAAGGAGACCAACATCCAGCTCTTTGTGGGGCTTAAGGTGCAGCTGTCCACAGGGGAACAGGGTATCATCGACAGTGCCT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU029531EMU202131EMU193081
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033216
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000070697
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026726
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000043019
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CCGTGCTAGATTCCTTCGACCTTTCCCGAGAGTACCTCTTCCAAGAGCAGTACCTGTGCAAGGATTCCATGCCCACAGCCACAGAAGGTGATGACGAGGCGGACCCCAAAGCCGGCCACGCCCCAGGGGGCCACTGCCCCCGGCAGCAGTGGGCCCTGGTAGAGTTTGAGAAGCCAGTCACCTGCCCCCGACTCTGCTTGGTGATTGGCTCCAGACTAGATGCCGACATTCACACCAACACATGCCGGCTGGCCTTCCATGGTGTCTTGCTGCAAGGGCTGGAGGACAAGAACTACATTGAGAGCTTCCTGCCAGCACTGAGGGTTTACAAGCTGAAGCACAAGCATGGCCTTGTGGAGCGGGTAATGGATGACTACAGCGTGATTGGACGTTCCCTGTTCAAAAAGGAGACCAACATCCAGCTCTTTGTGGGGCTTAAGGTGCAGCTGTCCACAGGGGAACAGGGTATCATCGACAGTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
CCCAGGTAGACGAAGCTGAGACAAGGGTTGTGAAGGATTTGGCTAAAGTCTCGGTAAAAGAGAAGCTGAAAATGTTGAAGAAAGAATCACCAGAGCTCTTAGAGCTCATAGAAGACCTCCAAGCCAAGTTGACAGAGGTGAAGGATGAGTTAGAACCCTTGTTACAGTTGGTGGAGAAAGGGGTCATTCCAACTGGAAGAGGAAGCGAATACCTGAAGACTAAGTATAATCTCTACTTGAACTATTGCGCCAACATTAGCTTTTATTTGATCTTAAAAGCCCGGAGAGTCCCTGCACATGGACATCCTGTTATAGAAAGGCTTGTTACCTACAGAAATCTGATCAACAAGCTGTCGGTTGTGGATCAGAAACTGTCCTCTGAAATCCGTCACCTCCTCACAGCCAAGGATGGTGCTGTAAAGAAAGAAATGACTCCAAAAGCAAAATTAACCAAAACCAAGCCCAAG
esiRNA cDNA target sequence
TGTGGTGGAATCTACAGTGGAACCTATGGAGTCCTTAACAGTCCTTCCTTCTCATACACCAACTACCCCAACAATGTCTACTGTGTCTACAGTCTGCAAGTTAGAAACGACAGATTGATACTACTTCGGTTCAATGATTTTGAGATTGTTCCCTCCAACCTTTGCTCACATGATTACCTGGAGGTTTTCGATGGTCCCAGCATTGGAAATCGATCTATTGGAAAGTTCTGTGGTTCCACACTTCCACAAGTTATTAAGAGCACCAATAACAGCCTGACCCTGCTATTCAAGACAGATTCTTCTCAAACAGCAAGAGGTTGGAAAGTATCTTTCCGGGAGACAATAGGACCACAGCAAGGGTGTGGTGGGTACCTGACTGAGGACAGCAAGAGCTTTGTGTCTCCTGATCATGACTCAGATGGACTTTATGACAAAGGTCTAAACTGCATATGGTACATAATTGCCCCTGAAAACAAACTTGTTAAGCTCACCTTCAATGCATTTACTCTGGA
esiRNA cDNA target sequence
CAGTAACTTTTCTCTACAACGTGGTTTTGAGGTACTGAATGACTTAGGTTATCTATGGAGCCATGAATGACAGCAGTGCTGTGCTGTAGTTGTGTAAGTTCATGTCTTAGGTCCCAGGTAAGCGTGCCCTTTTATAAGGGAATAAATACCTGTTTTCAAAAGGTCCAAATAAATGATTGGTCAGTGAGTGATGAATCTTAGAGAATTCCTTGGGGCCGGGGTAGCATGGCAAGGCCTTCATTAACTCGTAGTTAAACCTGACAGCAAACATGGGTATTTTAGTCTCTCTGCATGGGAAGTTTGGTGTGAGAAGATAGAACCGTAATACATAGAGTATACAGAAGGGGAGATGTGCTTCGTTTTATTTCATTGCAAAGCTGCCAAAATAGCTGACGCTTAATTACTTGACTTGATTTCTAGGACTGGGGCTTGGAGGAAGGGAACAGATGTTCCTTGGCGACTTTGATTACAGAAGCCTTCTATGGATTGATTTTGTATTTGTAGCTCAAAGCC
Gene Information
mouse ... EEFSEC(65967), Eefsec(65967)
Gene Information
mouse ... UTP3(65961), Utp3(65961)
Gene Information
mouse ... CUBN(65969), Cubn(65969)
Gene Information
mouse ... EDEM3(66967), Edem3(66967)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_023060
NCBI accession no.
NM_023054
NCBI accession no.
NM_001081084
NCBI accession no.
NM_001039644
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)