Przejdź do
EMU032141
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dact2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTCACGGCTAAGGAGACAGGATGCTGGCCTGAAGACACACTTGGACCAGCTGGATCAGCAGATAAGTGAACTACAGCTGGATGTGAGCAGGTCTTCTTGCGAGGCCTTGGATAGTGACAGCAGACCCAGCTCAGGTTTCTATGAGCTGAGCGATGCTGGTTCCTGTTCTCTGTCCACCTCCTGCGCATCTGTTTGCAGCGACCGTCTATCCCCCTCCCTGGGTAGCTGGCTGCCTGTGTTCCAGCCCTCCAAGTCCAGGTCTGGCATCGGGGACTGGCGACCACGCTCTGCTGATGAGACCACTGTCCCTGCATGGAGCCCACAGCTCACAGAAGATAGCAGGCTCCTGCATGGTGCAGAGGGCACAGGCCGGCTGACGGGCATGTTCCGGCCCAGACCAGTATCTACAGGTGATCTCGAAAGAGTCCTTCCAGCTGACGTGGGGCTCCAGAGAGCTGGTACTGATGCTGCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU008031EMU204671EMU031671
description
targeting mouse Dact2
description
targeting mouse Dact1
description
targeting mouse Lnpep
description
targeting mouse Slco5a1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... DACT2(240025), Dact2(240025)
Gene Information
mouse ... DACT1(59036), Dact1(59036)
Gene Information
mouse ... LNPEP(240028), Lnpep(240028)
Gene Information
mouse ... SLCO5A1(240726), Slco5a1(240726)
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTCACGGCTAAGGAGACAGGATGCTGGCCTGAAGACACACTTGGACCAGCTGGATCAGCAGATAAGTGAACTACAGCTGGATGTGAGCAGGTCTTCTTGCGAGGCCTTGGATAGTGACAGCAGACCCAGCTCAGGTTTCTATGAGCTGAGCGATGCTGGTTCCTGTTCTCTGTCCACCTCCTGCGCATCTGTTTGCAGCGACCGTCTATCCCCCTCCCTGGGTAGCTGGCTGCCTGTGTTCCAGCCCTCCAAGTCCAGGTCTGGCATCGGGGACTGGCGACCACGCTCTGCTGATGAGACCACTGTCCCTGCATGGAGCCCACAGCTCACAGAAGATAGCAGGCTCCTGCATGGTGCAGAGGGCACAGGCCGGCTGACGGGCATGTTCCGGCCCAGACCAGTATCTACAGGTGATCTCGAAAGAGTCCTTCCAGCTGACGTGGGGCTCCAGAGAGCTGGTACTGATGCTGCA
esiRNA cDNA target sequence
GCCGGTTTGTTGAATCAGTTGCAAGAACTTGACAAGCAGATAAGTGACCTGAGACTGGATGTGGAGAAGACATCTGAAGAGCACCTGGAGACAGACAGCCGGCCTAGCTCAGGGTTTTATGAGCTGAGTGATGGAGCTTCGGGCTCCCTCTCTAACTCCTCCAACTCCGTGTTCAGTGAGTGTTTGTCCAGTTGCCATTCCAGCACCTGCTTCTGCAGCCCCTTGGAGGCGGCCTTGACCATCTCAGACGGTTGCCCCAAATCTGCAGATGTGAATCCTAAATACCAGTGTGATCTTGTGTCTAAAAACGGGAATGACGTATATCGCTACCCCAGTCCACTTCATGCTGTGGCTGTGCAGAGCCCAATGTTTCTCCTTTGTCTGACGGGCAACACTCTGAGGGAAGAGGAGGG
esiRNA cDNA target sequence
TGTATGACAATGCAACTTCTTCAGTAGCAGACAGAAAACTGGTCACTAAAATCATTGCTCACGAACTGGCACATCAGTGGTTTGGAAATCTGGTTACAATGCAGTGGTGGAATGACCTGTGGCTAAATGAAGGCTTTGCCACTTTCATGGAGTATTTCTCTGTGGAAAAAATATTCAAAGAGCTCAACAGTTATGAAGACTTCTTAGATGCTCGATTTAAAACCATGAGGAAAGATTCCTTGAATTCGTCTCATCCAATATCATCATCTGTTCAGTCTTCGGAACAAATAGAAGAAATGTTTGATTCTCTCTCCTATTTTAAGGGAGCTTCTCTCTTGTTGATGCTGAAAAGTTACCTTAGTGAAGATGTATTTCGGCATGCTGTCATTCTTTACCTGCACAATCACAGCTATGCAGCTATCCAAAGTGATGATCTCTGGGACAGCTTCAATGAGGTCACAGACAAAACTCTAGATGTAAAGAAAATGATGAAAACCTGGACCCTACAGA
esiRNA cDNA target sequence
TCGTTTGTGCACAGGTTCTCATTGGAATGGGCTCTACACCGATTTACACCCTGGGACCAACCTATTTAGATGACAACGTCAAGAAAGACAATGCATCCTTGTACCTAGCCATCAAGTATGTCATGGGAGCACTCGGCCCTGCAGTAGGATACTTACTAGGTGGGCTACTCATTGGCTTTTATGTGGATCCCAGAAATCCTGTTCACCTTGACCAGAGTGACCCTCGTTTCATCGGAAACTGGTGGAGTGGATTCCTTCTTTGTGCCATTGCAATGTTTCTTGTGATATTCCCAATGTTTACTTTTCCAAAAAAGCTTCCACCTCGACACAAGAAAAAGAAAAAATTTTCTGCCGATGTCGTTATCGACGATGACATCATCAAGGAGAAATCAAACACAAGTGAACAAATGAACAAAAAAGTTTCTCCAATGGGCTTTGGAAAGAATGTCAGAGACCTACCAAGAGCAGCTGTCA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000048826
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000044548
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000023845
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025938
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)