Przejdź do
EMU031861
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mgp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACCCGAGACACCATGAAGAGCCTGCTCCCTCTGGCCATCCTGGCTGCGCTGGCCGTGGCAACCCTGTGCTACGAATCTCACGAAAGCATGGAGTCCTATGAAATCAGTCCCTTCATCAACAGGAGAAATGCCAACACCTTTATGTCCCCTCAGCAGAGGTGGCGAGCTAAAGCCCAAAAGAGAGTCCAGGAACGCAACAAGCCTGCCTACGAGATCAACAGAGAGGCCTGCGATGACTACAAGCTGTGTGAGCGCTACGCCATGGTCTACGGCTACAACGCTGCCTACAACCGCTACTTCAGGCAGCGCCGAGGAGCCAAATATTAGCGCGAAGAAACAGTCATTTGGTTGTGGAGTTTCGTTTTATATCTCCTGCAGTAGCATTACTGAAGTATACAGACACGCATGTGTTGCTTGCTCCTTACATGATCTCCTAGCTGGCTGGCCCACTCCTTCCTTCTGCGGGTTGAAAGTA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU041001EMU095401EMU180081
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ACCCGAGACACCATGAAGAGCCTGCTCCCTCTGGCCATCCTGGCTGCGCTGGCCGTGGCAACCCTGTGCTACGAATCTCACGAAAGCATGGAGTCCTATGAAATCAGTCCCTTCATCAACAGGAGAAATGCCAACACCTTTATGTCCCCTCAGCAGAGGTGGCGAGCTAAAGCCCAAAAGAGAGTCCAGGAACGCAACAAGCCTGCCTACGAGATCAACAGAGAGGCCTGCGATGACTACAAGCTGTGTGAGCGCTACGCCATGGTCTACGGCTACAACGCTGCCTACAACCGCTACTTCAGGCAGCGCCGAGGAGCCAAATATTAGCGCGAAGAAACAGTCATTTGGTTGTGGAGTTTCGTTTTATATCTCCTGCAGTAGCATTACTGAAGTATACAGACACGCATGTGTTGCTTGCTCCTTACATGATCTCCTAGCTGGCTGGCCCACTCCTTCCTTCTGCGGGTTGAAAGTA
esiRNA cDNA target sequence
CCCTGTGTTCCAGCAAGATTCATTCACCAGACAGGTGTTATGGAAGCTGCTGAAGGTTGTGAAATTCGGAGAAACGGTTTCTTACCAGCAATTAGCAGCCCTGGCAGGCAACCCCAAAGCGGCTCGTGCAGTAGGAGGAGCAATGAGAAGCAATCCGGTCCCCATCCTCATCCCCTGCCACAGGGTGGTTCGCAGTGACGGTGCCATCGGCCATTACTCCGGAGGAGGGCAGGCTGTGAAGGAGTGGCTTCTGGCCCATGAGGGCATCCCGACCGGACAGCCAGCCTCCAAGGGCTTGGGTCTGACTGGGACCTGGCTCAAGTCATCCTTCGAGTCGACCAGCTCTGAGCCGTCTGGCCGAAATTGAGTAACCGTTTGAATGACACATAGACGTAACGCGTGTCGGAAGCGGATGTGTGGTGGCACCACTATATTAAAAGAGCTGCAAGTGTCCTGGGGGACGCGACGTGGCTGCCCTTTCTTGTTTCTACATTTTACAGCAGAATGAGTTCAGACGACCCACC
esiRNA cDNA target sequence
GGCAGCTGCTATTGGTTCTCTGAGTCTGAGAAGTCGTGGCCTGAAGCTGACAAGTACTGCCGGCTGGAGAATTCTCACCTGGTGGTGGTCAACTCCCTGGAGGAGCAGAATTTTCTACAGAATCGCTTAGCCAATGTGGTTAGTTGGATCGGCCTAACGGACCAAAACGGGCCCTGGCGATGGGTGGATGGGACCGACTTTGAGAAAGGCTTTAAGAACTGGGCCCCACTGCAGCCAGATAACTGGTTCGGACACGGACTGGGAGGAGGTGAGGACTGTGCCCACATCACTACAGGTGGTCCCTGGAATGATGATGTCTGCCAGAGAACCTTCCGCTGGATCTGTGAGATGAAGCTGGCCAAGGAGAGCTAGGAGCTCTCGCCAAGTAATTTATTTCTTCAGTGGTTTCAGCTGCTCAAGTCTGGAGTTTGGAATCCTCCTACCCGGTCTCAACATTACTGGGAACCCCCCCCCGCCCCAAGAATTTTAAGGCAAGGAGAAAGGATTGTGTTTGAGCTGGGT
esiRNA cDNA target sequence
GCGCTTTGTACCGTCCTCCGGTCCACGCTCGCAGTCTCTCCGCCACCATGCCTATGTTCATCGTGAACACCAATGTTCCCCGCGCCTCCGTGCCAGAGGGGTTTCTGTCGGAGCTCACCCAGCAGCTGGCGCAGGCCACCGGCAAGCCCGCACAGTACATCGCAGTGCACGTGGTCCCGGACCAGCTCATGACTTTTAGCGGCACGAACGATCCCTGCGCCCTCTGCAGCCTGCACAGCATCGGCAAGATCGGTGGTGCCCAGAACCGCAACTACAGTAAGCTGCTGTGTGGCCTGCTGTCCGATCGCCTGCACATCAGCCCGGACCGGGTCTACATCAACTATTACGACATGAACGCTGCCAACGTGGGCTGGAACGGTTCCACCTTCGCTTGAGTCCTGGCCCCACTTACCTGCACCGCTGTTCTTTGAGCCTCGCTCCACGTAGTGTTCTGTGTTTATCCACCGGTAGCGATGCCCACCTTC
Gene Information
mouse ... MGP(17313), Mgp(17313)
Gene Information
mouse ... MGMT(17314), Mgmt(17314)
Gene Information
mouse ... MGL1(17312), Mgl1(17312)
Gene Information
mouse ... MIF(17319), Mif(17319)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030218
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000054612
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000000318
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033307
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)