Przejdź do
EMU030461
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gtf2h1
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAAGCAGGATGGAGCACTGTACCTCATGGCAGAGAGAATTGCTTGGGCACCTGAAGGCAAAGACAGATTTACAATCAGCCATATGTATGCAGATATTAAATGCCAGAAAATCAGTCCAGAGGGAAAAGCTAAAATACAACTTCAGCTGGTCCTGCATGCAGGGGACACAACAAACTTCCATTTTTCCAACGAAAGCACGGCAGTGAAAGAACGGGATGCAGTGAAGGACCTCCTTCAGCAGCTGCTGCCCAAGTTCAAGCGGAAAGCTAATAAAGAGCTGGAGGAGAAGAACAGAATGCTCCAAGAAGATCCTGTTTTATTCCAACTCTATAAAGACCTTGTTGTGAGCCAAGTGTTCAGTGCTGAGGAATTCTGGGCCAATCGTTTAAATGTGAATGCAACAGATAGTTCTACATCCAGTCACAAGCAGGATGTTGGTATTTCTGCAGCATTTCTGGCTGATGTCC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU167151EMU028921EMU188911
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAAGCAGGATGGAGCACTGTACCTCATGGCAGAGAGAATTGCTTGGGCACCTGAAGGCAAAGACAGATTTACAATCAGCCATATGTATGCAGATATTAAATGCCAGAAAATCAGTCCAGAGGGAAAAGCTAAAATACAACTTCAGCTGGTCCTGCATGCAGGGGACACAACAAACTTCCATTTTTCCAACGAAAGCACGGCAGTGAAAGAACGGGATGCAGTGAAGGACCTCCTTCAGCAGCTGCTGCCCAAGTTCAAGCGGAAAGCTAATAAAGAGCTGGAGGAGAAGAACAGAATGCTCCAAGAAGATCCTGTTTTATTCCAACTCTATAAAGACCTTGTTGTGAGCCAAGTGTTCAGTGCTGAGGAATTCTGGGCCAATCGTTTAAATGTGAATGCAACAGATAGTTCTACATCCAGTCACAAGCAGGATGTTGGTATTTCTGCAGCATTTCTGGCTGATGTCC
esiRNA cDNA target sequence
TCGCCTTGAGAGGATATTGCTGGCGAAGGAAAGGATCCGCTTCGTGATTAAGAAACATGAGCTTCTGAACTCAACACGAGAAGATTTACAGCTTGATAAACCAGCCTCAGGAGTGAAAGAAGAGTGGTACGCTCGCATCACCAAACTGAGGAAGATGGTTGACCAGCTCTTCTGCAAGAAATTTGCCGAGGCCTTGGGAAGCACGGAAGCCAAGGCTGTACCGTACCAAAAATTTGAGGCCCATCCCAATGATCTCTATGTGGAAGGACTTCCAGAAAACATTCCTTTCCGAAGCCCCTCGTGGTATGGAATCCCAAGACTGGAAAAAATCATCCAAGTGGGCAATCGAATTAAATTTGTTATCAAGAGACCAGAGCTGCTCACTCACAGCACAACTGAAGTGACTCAGCCACGGACAAACACACCAGTCAAAGAAGATTGGAATGTCAGAATCACCAAGCTCCGAAAGCAAGTGGAAGAGATCTTTAATTTGAAGTTTGCTCAGGCTCTGG
esiRNA cDNA target sequence
GGGGAGAGTCTGCACAGGTATTTCATGAACATCACCTGGGATAACCGAGACTACTCCTTCAATGAGGATGGCTTTCTGGTAAACCCGTCACTGGTAGTCATCTCCCTCACCAGAGACAGGACGTGGGAAGTGGTGGGCAGCTGGGAACAGCAGACCCTCCGCCTCAAGTACCCTCTATGGTCCCGCTATGGCCGCTTCCTGCAGCCGGTGGATGACACGCAGCACCTCACTGTGGCCACGCTGGAGGAGAGACCTTTTGTCATTGTAGAGCCTGCAGACCCCATCAGCGGCACTTGCATCAGAGACTCGGTTCCCTGCCGGAGCCAGCTCAACCGTACCCACAGCCCTCCGCCTGACGCTCCCCGCCCGGAGAAGAGATGCTGCAAGGGTTTCTGCATTGACATTTTGAAGAGGCTGGCGCACACCATCGGTTTCAGCTATGACCTCTACCTGGTTACCAACGGC
esiRNA cDNA target sequence
GCATTCATGACCTGGAGGATGACCTGGAAATGTCCTCCGATGCCAGCGATGCCAGTGGTGAAGAGGGCAGCAGAACCTCCAAGGCTAAGAAAAAGGCCCCTGTGACCAAGGCAGGCAGGAAGAAGAAAAAGAAGAAGGGCTCAGATGATGAGGCTTTTGAGGACAGCGATGATGGGGACTTCGAGGGCCAGGAGGTAGACTACATGTCTGATGGCTCCAGCAGCTCTCCAGATGAGACAGAAGGCAAGCCCAAAGTGCCCCAGCAGGAGGATGGCCCAAAGGGGGTGGATGAGCAGAGCGAGAGCAGTGAGGAGAGTGAGGAGGAGAAGCCCCCCGAGGAGGACAAGGAGGAGGAAGAAGAGAAGAAGGCCCCTACCCCACAAGAGAAGAAGCGCAGGAAAGACAGCAGTGATGACTCAGACAGCTCAGAAGAGAGCGACATTGACAGTGAGACCTCCTCTGCACTCTTCATGGCGAAGAAGAAGACACCCCCAAAGAGGGAGCGGAAGC
Gene Information
mouse ... GTF2H1(14884), Gtf2h1(14884)
Gene Information
mouse ... GTF2I(14886), Gtf2i(14886)
Gene Information
mouse ... GRIN2D(14814), Grin2d(14814)
Gene Information
mouse ... GTF2F1(98053), Gtf2f1(98053)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000006599
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000060261
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000002771
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000002658
NCBI accession no.
NM_008186
NCBI accession no.
NM_010365
NCBI accession no.
NM_008172
NCBI accession no.
NM_133801
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)