Przejdź do
EMU027151
MISSION® esiRNA
targeting mouse Stard4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGCAGGAAGATCAAACTGGAAGGACTGTCTGATGTTGCCTCTATTTCAACTAAACTTCAGAACACTCTGATCCAGTATCACAGCATCGAAGAAGATGAGTGGCGAGTTGCCAAAAAAGCGAAAGATGTGACCGTTTGGAGAAAACCCTCAGAAGAGTTTAATGGGTATCTATATAAAGCTCAAGGAGTTATGGATGACGTGGTCAATAATGTAATAGACCATATCCGCCCAGGGCCCTGGCGCTTGGACTGGGACCGGTTAATGACCTCCCTGGATGTTCTGGAGCACTTTGAAGAGAATTGTTGTGTGATGCGTTACACCACTGCTGGGCAGCTTTTAAATATTATTTCCCCGAGAGAGTTTGTTGATTTCTCCTATACTGTGGGCTATGAAGAAGGACTTTTATCCTGTGGTGTGAGTGTTGAGTGGAGTGAGACGAGACCAGAGTTTGTCCGTGG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU037171EMU023341EMU074181
description
targeting mouse Stard4
description
targeting mouse Stard5
description
targeting mouse Xpnpep2
description
targeting mouse Elovl6
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024378
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000046027
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037005
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041220
esiRNA cDNA target sequence
GGCAGGAAGATCAAACTGGAAGGACTGTCTGATGTTGCCTCTATTTCAACTAAACTTCAGAACACTCTGATCCAGTATCACAGCATCGAAGAAGATGAGTGGCGAGTTGCCAAAAAAGCGAAAGATGTGACCGTTTGGAGAAAACCCTCAGAAGAGTTTAATGGGTATCTATATAAAGCTCAAGGAGTTATGGATGACGTGGTCAATAATGTAATAGACCATATCCGCCCAGGGCCCTGGCGCTTGGACTGGGACCGGTTAATGACCTCCCTGGATGTTCTGGAGCACTTTGAAGAGAATTGTTGTGTGATGCGTTACACCACTGCTGGGCAGCTTTTAAATATTATTTCCCCGAGAGAGTTTGTTGATTTCTCCTATACTGTGGGCTATGAAGAAGGACTTTTATCCTGTGGTGTGAGTGTTGAGTGGAGTGAGACGAGACCAGAGTTTGTCCGTGG
esiRNA cDNA target sequence
GGAAGGCAATGGAGTTTCAATTTCCTGGAGGCCATCTGAGGAGTTTCCAGGGAATCTGTACCGAGGAGAAGGGATTCTGTGTGGGACACCAGAAGAGGTGTGGGATTGCATAAAGCCAGTTGCTTCGGGCCTCCGGGAGAAGTGGGATGATAATGTGAGCAGCTTTGAAATTGTCCAGAGCATCACGGATATGCTGTGTGTGAGCAGAACCTCCACGCCCTCAGCTGCCATGAAGCTTATTTCTCCCAGGGACTTTGTGGACTTGGTGCTGGTGAAGAAGTATGAGGATGGCACCATCAGCTCCAATGCTACCCATGTGGAACATCCATTGTGTCCCCCAAAGCCCGGTTTTGTGAGAGGATTTAACCATCCATGCGGGTGCTTCTGTGAACCACTGCCAGGGGATCCCAACAAAACCAACCTGGTCACATTCTTTCAGACAGACCTGAGTGGCTACCTCCCTCAGAGTGTGGTGGACTCCTTCTTCCCTCGAAGC
esiRNA cDNA target sequence
GAGCACTTGGCAGGAAAAAGTATCCGCTGTCCGAAGCTATATGGAGCACCATGCCAAGACTCCAACTGGGGTCCTTCTATCTGCACTTGATGAGACAGCCTGGCTCTTCAACCTTCGTAGCAGTGACATCCCCTATAACCCCTTCTTCTACTCCTATGCACTGCTCACGAACTCCTCCATCAGGTTGTTTGTCAACAAGAGTCGCTTTAGCCTTGAGACCTTGCAGTACCTGAATACAAACTGCACATTACCCATGTGTGTGCAACTTGAGGACTACAGTCAAGTTCGTGACAGTGTGAAGGCCTATGCCTCAGGCGATGTGAAAATCTTAATTGGGGTCAGCTATACCACCTATGGGGTCTATGAAGTGATACCCAAGGAGAAACTCGTGACAGACACCTACTCCCCAGTGATGTTAATCAAGGCTGTGAAGAACAGCAAGGAGCAGG
esiRNA cDNA target sequence
CCCGAACTAGGTGACACGATATTCATCATTCTGAGGAAACAGAAACTGATCTTCCTGCACTGGTACCACCACATCACTGTGCTCCTGTACTCCTGGTACTCCTACAAAGACATGGTCGCTGGGGGTGGTTGGTTCATGACTATGAACTATGGCGTGCATGCCGTCATGTACTCTTACTACGCCTTGCGGGCTGCGGGTTTCCGAGTCTCCCGGAAGTTTGCCATGTTCATCACCTTGTCCCAGATCACTCAGATGCTGATGGGCTGTGTCATTAACTACCTGGTCTTCAACTGGATGCAGCATGACAACGACCAGTGCTACTCCCACTTTCAGAACATCTTCTGGTCCTCGCTCATGTACCTCAGCTACCTTGTGCTCTTCTGCCATTTCTTCTTTGAGGCCTACATCGGCAAAGTGAAGAAAGCCACGAAGGCTGAGTA
Gene Information
mouse ... STARD4(170459), Stard4(170459)
Gene Information
mouse ... STARD5(170460), Stard5(170460)
Gene Information
mouse ... XPNPEP2(170745), Xpnpep2(170745)
Gene Information
mouse ... ELOVL6(170439), Elovl6(170439)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_133774
NCBI accession no.
NM_023377
NCBI accession no.
NM_133213
NCBI accession no.
NM_130450
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)