Przejdź do
EMU026271
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sdha
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGGCAAATGCTGGAGAAGAATCGGTTATGAATCTTGACAAGTTGAGATTTGCCGATGGAAGTATAAGAACATCAGAACTACGCCTAAACATGCAGAAGTCGATGCAGAACCATGCTGCAGTGTTCCGTGTGGGGAGTGTATTGCAAGAAGGCTGTGAAAAAATCAGTCAGCTCTATGGAGACCTAAAGCATCTAAAGACATTCGACAGGGGAATGGTTTGGAACACAGACCTGGTGGAGACCCTGGAGCTGCAGAATCTGATGCTGTGCGCACTGCAGACCATATATGGTGCAGAAGCTCGGAAGGAGTCCCGGGGAGCCCATGCCAGGGAAGATTACAAAGTGCGGGTCGATGAGTATGATTACTCCAAGCCCATCCAGGGACAGCAGAAGAAGCCGTTTGGGGAACACTGGAGGAAGCACACCCTCTCATATGTGGACATCAAGACTGGCAAG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU063761EMU081621EMU085381
description
targeting mouse Sdha
description
targeting mouse Cir1
description
targeting mouse Rassf7
description
targeting mouse Sdhd
Gene Information
mouse ... SDHA(66945), Sdha(66945)
Gene Information
mouse ... CIR1(66935), 1700023B02Rik(66935)
Gene Information
mouse ... Rassf7(66985)
Gene Information
mouse ... SDHD(66925), Sdhd(66925)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
AAGGCAAATGCTGGAGAAGAATCGGTTATGAATCTTGACAAGTTGAGATTTGCCGATGGAAGTATAAGAACATCAGAACTACGCCTAAACATGCAGAAGTCGATGCAGAACCATGCTGCAGTGTTCCGTGTGGGGAGTGTATTGCAAGAAGGCTGTGAAAAAATCAGTCAGCTCTATGGAGACCTAAAGCATCTAAAGACATTCGACAGGGGAATGGTTTGGAACACAGACCTGGTGGAGACCCTGGAGCTGCAGAATCTGATGCTGTGCGCACTGCAGACCATATATGGTGCAGAAGCTCGGAAGGAGTCCCGGGGAGCCCATGCCAGGGAAGATTACAAAGTGCGGGTCGATGAGTATGATTACTCCAAGCCCATCCAGGGACAGCAGAAGAAGCCGTTTGGGGAACACTGGAGGAAGCACACCCTCTCATATGTGGACATCAAGACTGGCAAG
esiRNA cDNA target sequence
TGGGAGATGAACGTGTGAAGAATGGCCTGAATTTCATGTACGAGGCCCCACCAGGAGTTAAGAAAGAAAACAAAGAGAAAGAAGAAACGGAAGGAGAGACCGAGTACAAGTTTGAATGGCAGAAAGGCGCTCCGAGAGAAAAATATGCCAAAGATGACATGAACATCAGAGATCAGCCCTTTGGTATTCAGGTTCGAAATGTAAGGTGTATTAAATGTCACAAGTGGGGCCATGTGAACACAGATCGAGAGTGTCCCTTGTTTGGTCTTTCTGGGATCAATGCAAGTTCAGTTCCTACTGATGGCTCAGGGCCGTCGATGCACCCCTCGGAGCTAATAGCGGAGATGAGAAACAGTGGGTTTGCACTGAAACGAAATGTACTGGGGAGAAACTTGACCGCAAATGATCC
esiRNA cDNA target sequence
GCAACAGTTCATCCAGCAGACAGGGGCTGCGTTGCCGCCGCCACCTCCACAGCTGGATAGAACCATCCCCAGCACACAGGACCTTCTGTCTCCAAATAGAGGAGAACTCCAGGGAGTCCCCCAGAGCCACATCCTAGTGTCCAGCCTGAGTCCCGAGTTCCCCCCATGAGGCAGAGCTCCTGGAGGTACAGTTCCTGCCCAAGTAGGGGTCATGAAGACAGATGACGCAGCACAGCTGGGATGAGCCGCCTGGATAGCAGGAGAGTATGATCACAGGACTCTTTCCCTAAAGCTAAGCTGCCCTGCGGTTTCTGCTTCAGGGTGGGAGGAGTGCTGGCAACTGTTATCCTAGTCTTTCAAATCTCCCAAGTCCTCTGAAGAAGTAATAAATGGGTACAGTTCAGAACTTAGCAGGCCCCAAAGGCATGGAGAGAAGAAAAGTATGGACAGTGTATTCCTCCTGTGTATGTGCCTG
esiRNA cDNA target sequence
TTTGCTGGGCTTTGCTACTTCAATTACCACGATGTCGGCATCTGCAGAGCGGTTGCCATGCTGTGGAAGCTCTGACCTGGGTGCAGCACTTTGATTGTGTGCCTCCTTGCCTCTGCTTTACCAATGCCGTTCACCTCGCAGTGAGGGGGGATGAAGGATAAGCCCATTGGTGGGCAGAATGTCTTCTAATTACATGGTTATTTTCAGAATTTATTTGTTGAGGAAGAGGTTTGAGGAGTTAGGTTCGACCATTCGTGAGTCTGTGTTCCATACTCCACTGAGTGTGGGCACTAGCTCACAGCCTCGCGGTGAGACTGAACATTTCATGAGCTCATGTTGCCTTTGACCACCATTTCTTAAGGAGAGCCAGCTGATTGCTGTCAGGATAAGAGCATCTCTTCAGCCAGGAGGGAGGCCTGTTCCCTCCTGAGTTAGACTTTGCATGAAGCTCGAAAGTATTCCCTTTGGAACCTCCCATTCTTGTTCAGGTGACACCAGCTCTG
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021577
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000041777
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038618
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000000171
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_023281
NCBI accession no.
NM_025854
NCBI accession no.
NM_025886
NCBI accession no.
NM_025848
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)