Przejdź do
EMU025211
MISSION® esiRNA
targeting mouse Acpp
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCATGGAACAGCACTACGAACTTGGAAGTTATATAAGGAAAAGATACGGAAGATTCTTGAACGACACCTATAAGCATGATCAGATTTATATCCGGAGCACAGATGTGGACAGGACTTTGATGAGTGCTATGACAAACCTTGCAGCCCTGTTTCCTCCAGAGGGGATCAGCATCTGGAATCCTAGACTGCTCTGGCAGCCCATCCCAGTGCACACCGTGTCTCTCTCTGAGGATCGGTTGCTGTACCTGCCTTTCAGAGACTGCCCTCGTTTTGAAGAACTCAAGAGTGAGACTTTAGAATCTGAGGAATTCTTGAAGAGGCTTCATCCATATAAAAGCTTCCTGGACACCTTGTCGTCGCTGTCGGGATTCGATGACCAGGATCTTTTTGGAATCTGGAGTAAAGTTTATGACCCTTTATTCTGCGAGAGTGTTCACAATTTCACCTTGCCCTC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU047491EMU017131EMU039741
description
targeting mouse Acpp
description
targeting mouse Nupr1
description
targeting mouse Ggcx
description
targeting mouse Stard10
Gene Information
mouse ... ACPP(56318), Acpp(56318)
Gene Information
mouse ... NUPR1(56312), Nupr1(56312)
Gene Information
mouse ... GGCX(56316), Ggcx(56316)
Gene Information
mouse ... STARD10(56018), Stard10(56018)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032561
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030717
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000053460
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030688
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GCATGGAACAGCACTACGAACTTGGAAGTTATATAAGGAAAAGATACGGAAGATTCTTGAACGACACCTATAAGCATGATCAGATTTATATCCGGAGCACAGATGTGGACAGGACTTTGATGAGTGCTATGACAAACCTTGCAGCCCTGTTTCCTCCAGAGGGGATCAGCATCTGGAATCCTAGACTGCTCTGGCAGCCCATCCCAGTGCACACCGTGTCTCTCTCTGAGGATCGGTTGCTGTACCTGCCTTTCAGAGACTGCCCTCGTTTTGAAGAACTCAAGAGTGAGACTTTAGAATCTGAGGAATTCTTGAAGAGGCTTCATCCATATAAAAGCTTCCTGGACACCTTGTCGTCGCTGTCGGGATTCGATGACCAGGATCTTTTTGGAATCTGGAGTAAAGTTTATGACCCTTTATTCTGCGAGAGTGTTCACAATTTCACCTTGCCCTC
esiRNA cDNA target sequence
GAGAAGCTGCTGCCAATACCAACCGCCCTAGCCCTGGCGGGCATGAGAGGAAGCTGCTGACCAAGTTCCAGAACTCTGAAAGGAAAAAAGCCTGGCGCTGAGACGGAGCTGGAGATAAGGCCAGACCACAGACACCACACCCAGCAATGGATACAGGACATCACACCCAGCAATGGATACAGGACATCACACCCAGCAATGGATACAGGACCTTGGAGAAATTAGGAGTTGTAAGCAGGACCTAGGCCTGCTTGATTCTTTCCCACCTAAGTGAGGTTCTGGAGAGGGAGCCCTTCCACCCTTCCAGACCCAGCAAAAGGGCAAGATGGGAGCAAGAAGCAGAGGGTAGACGGGCAGAGCTAGGAAGACAGCCCCCAAAAGAACTGTGGGGGAAATAAATCGGATGCCCT
esiRNA cDNA target sequence
GGTGGAGAACGGAAGTGAAACAGGGCCCCTGCCTCCAGAACTTCAGCCTCTTTTGGAAGGGGAAGTAAAAGGGGGCCCTGAGCCAACACCTCTGGTCCAAACTTTTCTCAGACGACAGAGGAAGCTCCAAGAAATTGAACGCAGGCGAAATAGCCCTTTCCATGAGCGATTTCTCCGCTTCGTGCTGCGAAAGCTCTACGTCTTTCGACGCAGCTTCCTGATGACTCGAATTTCACTCCGAAACCTGCTATTAGGCCGCCCTTCCCTAGAGCAACTAGCCCAAGAGGTGACATATGCAAACTTGCGACCATTTGAACCAGTTGATGAGTCAAGTGCTTCAAACACAGATTCTTCAAATCACCCGTCAGAGCCAGATTCTGAGCATGTTCACTCTGAGTTCTGAGGGATGTACAGATGCTCTGTGCAGATGTGG
esiRNA cDNA target sequence
TGGATCGAACTCTGCACAAGATCAAGTGTCGGATGGAATGCTGTGACGTGCCAGCTGAGACGCTCTACGATGTCCTGCATGACATAGAATACAGAAAGAAGTGGGACAGTAATGTCATTGAGACTTTCGACATCGCCCGCTTGACTGTCAACGCTGACGTAGGATATTATTCCTGGAGGTGTCCCAAGCCCCTGAAGAACCGTGATGTCATCACCCTCCGCTCCTGGCTCCCCATGGGCGCTGATTACATCATTATGAACTACTCAGTGAAACACCCTAAATACCCACCTCGGAAAGACTTGGTCCGAGCTGTGTCCATCCAGACGGGCTACCTCATCCAGAGCACGGGGCCCAAGAGCTGCGTCATCACCTACCTGGCCCAAGTGGACCCCAAAGGCTCCTTACCCAAGTGGGTGGTGAATAAGTCATCTCAGTTCCTGGCCCCCAAGGCCATGAAGAAGATGTACAAGGCCTGCATCAAGTACCCCGAGTGGAAGCAGAAACACCAGCCTC
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_019807
NCBI accession no.
NM_019738
NCBI accession no.
NM_019802
NCBI accession no.
NM_019990
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)