Przejdź do
EMU025201
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lrrc2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACCGCCAGCATTTTGATAAGGAATTTATGAAAGCATATATTGAAGACCTTAAAGAAAGAGAAGCTGTTCCCAGTTATACGACCAAAGTGTCATTTAGTCTTCAGCTTTGATTCGGTTCACCAGAAGATGACAAAAATCTTACTGCCCCGTGCTCTAAATCTTTGAATATGTGTTACCTCTTATTGGAATTGCGGCTTGTGCTTAAGGACAAAGTCTAGAAACTACTACCATCATCACTGTTAAGAAAGATAACATTCAAATTATTGATAAACTTGCTTATATATTAATGTTAGCAGACGAATGCACATACTTGTCCTAAATACTGCATATTTAATAATTTAGGAAACACATCACTTAAAAATTACAACATTTAAAAAAATTACAACACCTAGAACAAGTTTTGAAATTGGATGCATTATGTTCAGGAATCAAGGGCTAGAGGGTTGTGGGTGAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU092581EMU050411EMU169311
description
targeting mouse Lrrc2
description
targeting mouse Ctbs
description
targeting mouse Lrrc1
description
targeting mouse Zfp946
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032495
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028189
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032352
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000071266
Gene Information
mouse ... LRRC2(74249), Lrrc2(74249)
Gene Information
mouse ... CTBS(74245), Ctbs(74245)
Gene Information
mouse ... LRRC1(214345), Lrrc1(214345)
Gene Information
mouse ... ZFP946(74149), Zfp946(74149)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ACCGCCAGCATTTTGATAAGGAATTTATGAAAGCATATATTGAAGACCTTAAAGAAAGAGAAGCTGTTCCCAGTTATACGACCAAAGTGTCATTTAGTCTTCAGCTTTGATTCGGTTCACCAGAAGATGACAAAAATCTTACTGCCCCGTGCTCTAAATCTTTGAATATGTGTTACCTCTTATTGGAATTGCGGCTTGTGCTTAAGGACAAAGTCTAGAAACTACTACCATCATCACTGTTAAGAAAGATAACATTCAAATTATTGATAAACTTGCTTATATATTAATGTTAGCAGACGAATGCACATACTTGTCCTAAATACTGCATATTTAATAATTTAGGAAACACATCACTTAAAAATTACAACATTTAAAAAAATTACAACACCTAGAACAAGTTTTGAAATTGGATGCATTATGTTCAGGAATCAAGGGCTAGAGGGTTGTGGGTGAA
esiRNA cDNA target sequence
TGAAGCACTGACAGCTCTGGTCAAAGAAACCACAGAGAGTTTCCAACGTGAGATCGAGGGATCACAGGTAACCTTTGATGTAGCTTGGTCACCAAAGCGCATAGACAAAAGGTGCTATAATTACACTGGGATCGCAGATGCCTGTGACTTTCTTTTTGTGATGTCTTACGATGAGCAAAGTCAGATCTGGTCAGAATGTATTGCAGCCGCCAATGCTCCCTACAATCAGACATTAACTGGATATATTGACTACATCAAGATGGGCATTAGCCCTAAGAAACTTGTAATGGGTGTTCCCTGGTATGGCTATGATTACATTTGCCTAAATCTCTCAAAGGATCCTGCTGGCCGTTTTCATCAAGTGTGGTATGATAACCCACAGAGCATCTCACTAAAGGCAGCATATGTCAAAAACTACGGCTTGCGGGGCATTGGCATGTGGAATGCAAACTGTCTTGACTACTCCGATGATGCTCTAGCC
esiRNA cDNA target sequence
AGCTTGGGCTCAGCTGATAATGAAATTCAGCGGCTCCCTCCAGAAATAGCAAACTTCATGCAGCTCGTGGAACTTGACGTGTCCCGGAATGATATACCTGAAATTCCAGAAAGCATCGCCTTCTGTAAAGCGCTGCAGGTAGCTGACTTCAGCGGAGACCCACTCACCAGGTTGCCTGAGAGCTTTCCTGAACTACAGAACTTAACGTGTCTTTCTGTAAATGACATCTCGCTGCAGTCTCTGCCAGAGAATATTGGAAATCTCTATAACCTGGCTTCACTGGAACTGAGAGAGAATCTTCTTACATATCTTCCTGACTCTCTTACCCAACTAAGGAGACTAGAAGAACTTGATTTAGGAAACAATGAAATCTACAATTTGCCAGAATCAATTGGGGCACTCCTACATCTGAAGGATCTCTGGTTGGATGGAA
esiRNA cDNA target sequence
TCATCAGAGTGTTCATATAGGAGAGAAACTTTACAAATGTAGTGAATGTGACAAATGCTTTATGCACAAATGCAGCCTTAGTAGTCATCAGAGACTTCATACAGGAGAGAAACCTTACAAATGTAGTATATGTGACAAATGCTTTACCAGCAAAGGCTATCTTGGAAGTCATCAGAGAATTCATACAGGAGAGAAACCTTACCAATGTAGTGAATGTGACAAATGCTTTACCCACAAAGGCAGTCTTAAAAGACATGAGAGAATTCATACAGGAGTGAAACTTTACAAATGAAGTGAATGAGACAAATCTTTTACCAAGATAGACCATCTTAGAACTTAGTAGAGAAGACATATAGTAGAGAGACATATAAATGTAGTAAATATGCAGACACTTTACTGTTGGCTCATCTCATAGAATTCTTCAGAGAATATATACAGGAGAGAACCTCACAAATGTGAGAGAAGGCCTTTTCCCGAATCTCATATGTAACAATATATCTGGAAATTTATAGCGGGG
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_028838
NCBI accession no.
NM_028836
NCBI accession no.
NP_766116
NCBI accession no.
NM_198003
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)