Przejdź do
EMU019801
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pin1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTCCCTTCAGCAGAGGTCAGATGCAGAAACCATTTGAGGATGCGTCGTTTGCTCTACGGACAGGGGAGATGAGTGGGCCCGTGTTCACGGACTCGGGCATCCATATCATCCTGCGCACAGAATGAGGGCAGGCACCTGGCCAGCCTGCTCTGGCTGCCACACAGCCCACGGATGCCCTTCCTGCTACTGTCACACAGTATTTATTGTTCCTAAAATGACTGGGAGGGGCTCTGAGCATCCCGCTCCCTGTTTGCCCCTATTCGGGGCTGTCCTAGCCAGGCTCCTTCTGGAGGAATTGACTTCAGAAGGGCAGTGGGGATGGGGAGGCCCCCAGGCTCAGGGGGTCAGAGGTGACCTGATCCCCCAGGTCTCAGAGGCAGGCAGGAGGGCCTTCTTTCTTGTTAGTTATATGCTCCATTCGTTCCTCTGTTCAGTTGCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU010441EMU022981EMU020981
esiRNA cDNA target sequence
GTCCCTTCAGCAGAGGTCAGATGCAGAAACCATTTGAGGATGCGTCGTTTGCTCTACGGACAGGGGAGATGAGTGGGCCCGTGTTCACGGACTCGGGCATCCATATCATCCTGCGCACAGAATGAGGGCAGGCACCTGGCCAGCCTGCTCTGGCTGCCACACAGCCCACGGATGCCCTTCCTGCTACTGTCACACAGTATTTATTGTTCCTAAAATGACTGGGAGGGGCTCTGAGCATCCCGCTCCCTGTTTGCCCCTATTCGGGGCTGTCCTAGCCAGGCTCCTTCTGGAGGAATTGACTTCAGAAGGGCAGTGGGGATGGGGAGGCCCCCAGGCTCAGGGGGTCAGAGGTGACCTGATCCCCCAGGTCTCAGAGGCAGGCAGGAGGGCCTTCTTTCTTGTTAGTTATATGCTCCATTCGTTCCTCTGTTCAGTTGCA
esiRNA cDNA target sequence
CCCAGCGAGAGAGCTCTAAAGAGTGACCTCGAAGGTTCTTCCTCTGCTGAGTCCCAAAGGTGTCCTGCAGGTCTTCAGATTACAAGTGGCTAAACTGCACTTGGGCAGACCAACAATGAGAGCCAGTCAGCAGGACTTTGAAAATGCATTGAACCAGGTGAAACTCTTGAAGAAGGACCCGGGAAACGAAGTGAAGCTAAGACTCTATGCACTGTACAAGCAGGCCACAGAAGGAACCTGTAATATGCCTAAGCCTGGTATGCTTGACTTTGTCAACAAAGCCAAGTGGGATGCATGGAATGCCCTGGGCAGCCTACCCAAGGAAACTGCCAGGCAGAACTATGTGGATCTCGTATCCAGTTTGAGTTCCTCATCTGAAGCCCCGAGCCAGGGAAAGCGTGGAGCTGATGAGAAAGCC
esiRNA cDNA target sequence
CTCCTGCTCCCATCTTTGAGGTTCCTCACGGCTGAGCGCATTGAGCTTCTCTTCTTCAGAAAGACCATAGGGAACACTCCGATGGAGAAGCTCCTGTGTGACATGTTCAAAAACTAGTTGGGAGTGCCAAGTGTCCACAGGCACCCAGGGGGGCAGCACATCTTAGAAGCTAAATTGTTCCCTGCCTTTCTCAGCCAGTAATTCCACATTCAGGTATTCCTACCTAGCAGAAATTTCTCCCAAAATATATTATTGGCATATTCATTGCCATCCTAATCTTAATACCCCTAACTCTGCTTGGGCAGTAGAATGCATGGATGCGTTGTTATATTCATAGGAGAAACAGCTTTGGCAAAAAATGAAATAAAAAATAAAAATGAACAGTAGGTCCATGAGACATGGAGACATTTCATAGGCTGGAAGTTGAACAAAAGCCAGGCACGTTTAT
esiRNA cDNA target sequence
AAAACTGCAAGCACCTCGTTCACCAATATAGCCTACGACCTGTGTGCAAAGAATAGATACCATGTTCTTCACATCAACACTACCAAAAATAACCCAGTAATGTCATTGCAAGATCAGGTGCGCTTTGTGAAGAACATAACCACCTGGAACGAGATGAAGCCAGGCTTCTATCACGGACACATCTCTTACTTGGATTTTGCAAAATTCGGTGTGAAGAAGAAACCGATTTATATCAATGTCATCAGGGACCCTATTGAGAGGCTAGTTTCCTACTATTACTTCCTGAGGTTTGGAGATGATTACAGACCAGGATTAAGGAGACGGAAACAAGGAGACAAAAAGACCTTCGATGAATGTGTGGCTGAGGGCGGCTCCGACTGTGCTCCAGAGAAGCTCTGGCTTCAGATTCCGTTCTTCTGTGGCCACAGCTCAGAATGCTGGAA
Gene Information
mouse ... PIN1(23988), Pin1(23988)
Gene Information
mouse ... PECI(23986), Peci(23986)
Gene Information
mouse ... NR2E3(23958), Nr2e3(23958)
Gene Information
mouse ... HS2ST1(23908), Hs2st1(23908)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032171
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021417
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032292
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000040151
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_023371
NCBI accession no.
NM_001110331
NCBI accession no.
NM_013708
NCBI accession no.
NM_011828
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)