Przejdź do
EMU019481
MISSION® esiRNA
targeting mouse Iyd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGTCGGACTTCAGACCATGTTTCTCCTCACCCCAGTCTTGGTAGCAGTTGTCTGTATCTTGGTTGTATGGGTCTTTAAAAATGCCGACAGGAACCTAGAGAAAAAGAAGGAGGAGGCTCAAGTTCAGCCCTGGGTGGATGAAGACTTGAAAGACAGCACAGAAGACCTTCAAGTGGAAGAAGATGCTGAGGAGTGGCAAGAGGCAGAGGAGAGTGTGGAGCACATCCCGTTCTCTCACACCCGATACCCAGAACAGGAAATGAGGATGAGGTCCCAGGAATTCTATGAGCTCCTCAATAAGAGACGCTCCGTCAGGTTTATCAGCAGCGAGCACGTCCCAATGGAAGTCATTGAAAATGTCATCAAAGCAGCAGGAACAGCTCCAAGTGGGGCCCATACAGAGCCCTGGACCTTTGTGGTGGTGAAGGACCCAGACAT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU056881EMU080641EMU016831
description
targeting mouse Iyd
description
targeting mouse Reep6
description
targeting mouse Arl16
description
targeting mouse Nip7
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019762
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035504
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000057594
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031917
Gene Information
mouse ... IYD(70337), Iyd(70337)
Gene Information
mouse ... REEP6(70335), Reep6(70335)
Gene Information
mouse ... ARL16(70317), Arl16(70317)
Gene Information
mouse ... NIP7(66164), Nip7(66164)
esiRNA cDNA target sequence
GGTCGGACTTCAGACCATGTTTCTCCTCACCCCAGTCTTGGTAGCAGTTGTCTGTATCTTGGTTGTATGGGTCTTTAAAAATGCCGACAGGAACCTAGAGAAAAAGAAGGAGGAGGCTCAAGTTCAGCCCTGGGTGGATGAAGACTTGAAAGACAGCACAGAAGACCTTCAAGTGGAAGAAGATGCTGAGGAGTGGCAAGAGGCAGAGGAGAGTGTGGAGCACATCCCGTTCTCTCACACCCGATACCCAGAACAGGAAATGAGGATGAGGTCCCAGGAATTCTATGAGCTCCTCAATAAGAGACGCTCCGTCAGGTTTATCAGCAGCGAGCACGTCCCAATGGAAGTCATTGAAAATGTCATCAAAGCAGCAGGAACAGCTCCAAGTGGGGCCCATACAGAGCCCTGGACCTTTGTGGTGGTGAAGGACCCAGACAT
esiRNA cDNA target sequence
ATACCCCGCATATGCTTCAGTCAAAGCTATCGAGAGCCCAAGCAAGGAAGACGACACTGTGTGGCTAACCTACTGGGTGGTGTACGCCCTGTTCGGTCTGGTCGAATTCTTCAGCGATCTACTCCTGTTCTGGTTCCCTTTCTACTACGCGGGCAAGTGCGCCTTCCTGTTATTTTGCATGACGCCCGGACCCTGGAACGGGGCATTACTACTATACCATCGCGTCATAAGACCACTCTTTCTAAAGCACCACATGGCTCTAGACAGCGCCGCGAGCCAGCTAAGCGGAAGAGCATTGGACCTAGCAGCTGGGATAACCCGGGACGTACTTCAGGCCTTGGCTCGGGGCCGGGCTCTCGTCACCCCAGCATCAACATCGGAACCCCCAGCCGCTCTGGAACTGGACCCCAAGTAAAGTCAGACCCCACTCCTGAACCACAAGTGAGGAGGTCTGCTGGCAGTCTGTGTGCGGATTCCCCAGCCAATGACAAGGAACGCACAGCTGATA
esiRNA cDNA target sequence
GTGCAGCTGTGGGTAGAACAACTTTGTGGCGAGCACCACTTTGACGAAGTGCTTCTTCAACTACAGTGACCTACCCTGTTACATGACCATGGAGGAAATGAAGTCATTGATGAGGCTTCCAGACATCATTGCTTGTGCCAAGCAAAACATCACCGCAGTAGAAATAAGTGCCAGGAATGGCACTGGCTTGGCAACAGTATTGCTCTGGCTCCAGAATCAACACAGGCACAGCAGTTGACAGCAAGATGGAGAAGTATGGCTGACCCCACCCAGTGCCTAGGAGGCAAATGCATGAGAGCCTGAGGTGTTTGATAGGAGCAGGCCACCCAGTGTATCTGCAAGTGATGGGGGCTGTGCTGTGACCAGTAAACAAGCATACACTTACAAACACCACTGTCATCTCACTTCTGAACAATGGTCCCAAGACAGAACAAACTGCAGGTGTCTTCACGTCTCCCACCAAGAAGT
esiRNA cDNA target sequence
GGCAGCAAAGTCTACCCAAGACTGCCGAAAAGTGGACCCCATGGCAATTGTGGTGTTCCACCAAGCAGACATTGGGGAGTACGTACGCCATGAAGAGACACTGACTTAGGACGGTCATTCCAAGAACATTTTGCTGTGTGAGAGGACTTAGCTTTGTTTCCTGTGTGCGGCCATCAGATTAAATCTGGACAACACTGAGATACGCAACTTGGGTTCTTATCAACAGAAATGGCGTGAAAACAGGGTCTCTGGCCCTCTAGAGTCAAAAGCAGGTGGATCACAAGTATAAGGCCAGCTCAGGCTACTTGGAGAGTTCAAGGCTAGCCTGGGCTACATAGTGAGCCTTGTCTCAAAAATCTAAAACAGACAAACCAGAACCTGAGAGTGTTTTGTGTGAGTAAATAGAGTGTTTCTGTTTTGTGTCTGCGTCGT
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_027391
NCBI accession no.
NM_139292
NCBI accession no.
NM_197995
NCBI accession no.
NM_025391
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)