Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCGGAACATCCAGAATAGACCAGGATCGAAGTAGAATGTATGATAGCTTGAATATGCACTCTCTGGAAAATTCCCTTATTGATATCATGAGAGCAGAGCACGATCCTCTCAAGGGTCGTCTGAGCTATCCACATCCAGGAACCGACAATCTGTTAATGTTAAATGGTCGCTCTTCCCTATTTCCAATAGATGATAGCTTGTTGGATGATGGTCACAGTGATCAAGTTGGTGTTTTAAATTCACCAACATGTTATTCAGCTCATCAAAATGGAGAACGAATTGAACGCTTCTCTCGAAAAGTTTTTGTTGGTGGGCTTCCTCCGGATATTGATGAAGATGAGATCACTGCCAGCTTCCGAAGATTTGGACCTTTGGTAGTAGATTGGCCCCACAAAGCAGAAAGTAAATCCTATTTTCCACCAAAAGGCTATGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... CPEB2(231207), Cpeb2(231207)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| esiRNA cDNA target sequence GCCGGAACATCCAGAATAGACCAGGATCGAAGTAGAATGTATGATAGCTTGAATATGCACTCTCTGGAAAATTCCCTTATTGATATCATGAGAGCAGAGCACGATCCTCTCAAGGGTCGTCTGAGCTATCCACATCCAGGAACCGACAATCTGTTAATGTTAAATGGTCGCTCTTCCCTATTTCCAATAGATGATAGCTTGTTGGATGATGGTCACAGTGATCAAGTTGGTGTTTTAAATTCACCAACATGTTATTCAGCTCATCAAAATGGAGAACGAATTGAACGCTTCTCTCGAAAAGTTTTTGTTGGTGGGCTTCCTCCGGATATTGATGAAGATGAGATCACTGCCAGCTTCCGAAGATTTGGACCTTTGGTAGTAGATTGGCCCCACAAAGCAGAAAGTAAATCCTATTTTCCACCAAAAGGCTATGC | esiRNA cDNA target sequence TTGCTTCAGGCTTGTTCTCATGACCCGCTGAGCCCAGATGGCCTGAGTGAATATTATTTCAAGATGTCCAGCCGAAGGATGCGCTGCAAAGAGGTACAGGTAATCCCTTGGGTCTTGGCTGACAGCAACTTTGTCTGGAGCCCATCTCAGAGGCTGGATCCCAGCAGGACGGTGTTTGTTGGTGCCTTGCACGGGATGCTCAATGCTGAGGCTCTGGCTGCCATCTTGAATGACCTATTTGGTGGAGTGGTGTATGCTGGGATTGACACAGATAAGCACAAGTACCCAATTGGGTCTGGTCGTGTGACTTTCAATAACCAACGTAGTTATCTGAAAGCAGTCACCGCTGCTTTTGTGGAGATCAAAACCACCAAGTTTACCAAGAAGGTTCAGATTGACCCCTATCTAGAAGATTCTCTGTGTCTTATCTGCAGCTCACAACCTGGTCCTTTCTTCTGCCGAGATCAGGT | esiRNA cDNA target sequence CATCTTCCCACTCACCGTTTCACTGGATAGACTGCCCCCAGGGACACCCAAGGCCAAGATTGTAGTGACCGTGTGGAAGCGGGAGGTCGAGGCACCAGAAGTCAGAGATCAAGGCTACCTGCGCTTGCTACAGACTCGATCTCCTGGGGAGACTTTCCGTGGAGAACAGAGCGCCTTCAAGGCCCAAGTGAGCACCCTATTGACGCTGCTGCCCCCTCCAGTTCTGAAATGCCGGCAGTTCACTGTGGCTGGAAAGCACTTGACCGTGCTCAAGGTGCTGAATAGCTCTTCCCAGGAAGAGATCTCCATCTGGGATATCCGAATCCTCCCCAACTTCAATGCCAGTTATCTACCTGTCATGCCTGATGGCTCTGTGCTGCTGGTGGACAATGTCTGTCACCAGTCTGGGGAAGTCTCCATGGGATCCTTCTGTCGGCTTCCTGGAACATCTGGCTACTTCCCCTGTCCACTTAGTGCCCTGGAGGAACAC | esiRNA cDNA target sequence CCGTGTTTCCATCTCCAGTTCTCAGAGCCAAGTACTTTGACAGACTACCTCCAGAGGAGAGAGCTGAAGCTCTCAAGAGGTGGAGAGGGACAGCAAAGGTCAATCACGTGGCATCTAAGCATGCCAGCCAATCAGCTGCTATGTCAGGAAGACCAACACCTGGGTCTTCTGCTGTCCTTGCAATGAAGTCAGCAACAGTGTCTACTGTTGAGCAGAGCACACGTGAGACTGCGCTAGACCGTGGCTGCTCTGAACCTGGGGCCTCCAAGATGACTGGATCCTCAGCAAGCTAAACATGCAGGACACCCTGCTTAGAGTTGCTGGCAATCCTTCAAGTTTGGAAGGATGTAGAAGAGCACCTCTCAGAAGTTAGGATTACTTGTGGCTTTGTACAAGGGATGTCAGCATTTTGCTTGGCATGGAAAAACCAAGAACC |
| Gene Information mouse ... CPEB2(231207), Cpeb2(231207) | Gene Information mouse ... CPEB1(12877), Cpeb1(12877) | Gene Information mouse ... MAP11(231807), AC159257.2-1(231807) | Gene Information mouse ... ATP10D(231287), Atp10d(231287) |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?