Przejdź do
EMU017541
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cpeb2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCGGAACATCCAGAATAGACCAGGATCGAAGTAGAATGTATGATAGCTTGAATATGCACTCTCTGGAAAATTCCCTTATTGATATCATGAGAGCAGAGCACGATCCTCTCAAGGGTCGTCTGAGCTATCCACATCCAGGAACCGACAATCTGTTAATGTTAAATGGTCGCTCTTCCCTATTTCCAATAGATGATAGCTTGTTGGATGATGGTCACAGTGATCAAGTTGGTGTTTTAAATTCACCAACATGTTATTCAGCTCATCAAAATGGAGAACGAATTGAACGCTTCTCTCGAAAAGTTTTTGTTGGTGGGCTTCCTCCGGATATTGATGAAGATGAGATCACTGCCAGCTTCCGAAGATTTGGACCTTTGGTAGTAGATTGGCCCCACAAAGCAGAAAGTAAATCCTATTTTCCACCAAAAGGCTATGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU081261EMU055561EMU050761
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000039782
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000025586
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036948
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000046808
esiRNA cDNA target sequence
GCCGGAACATCCAGAATAGACCAGGATCGAAGTAGAATGTATGATAGCTTGAATATGCACTCTCTGGAAAATTCCCTTATTGATATCATGAGAGCAGAGCACGATCCTCTCAAGGGTCGTCTGAGCTATCCACATCCAGGAACCGACAATCTGTTAATGTTAAATGGTCGCTCTTCCCTATTTCCAATAGATGATAGCTTGTTGGATGATGGTCACAGTGATCAAGTTGGTGTTTTAAATTCACCAACATGTTATTCAGCTCATCAAAATGGAGAACGAATTGAACGCTTCTCTCGAAAAGTTTTTGTTGGTGGGCTTCCTCCGGATATTGATGAAGATGAGATCACTGCCAGCTTCCGAAGATTTGGACCTTTGGTAGTAGATTGGCCCCACAAAGCAGAAAGTAAATCCTATTTTCCACCAAAAGGCTATGC
esiRNA cDNA target sequence
TTGCTTCAGGCTTGTTCTCATGACCCGCTGAGCCCAGATGGCCTGAGTGAATATTATTTCAAGATGTCCAGCCGAAGGATGCGCTGCAAAGAGGTACAGGTAATCCCTTGGGTCTTGGCTGACAGCAACTTTGTCTGGAGCCCATCTCAGAGGCTGGATCCCAGCAGGACGGTGTTTGTTGGTGCCTTGCACGGGATGCTCAATGCTGAGGCTCTGGCTGCCATCTTGAATGACCTATTTGGTGGAGTGGTGTATGCTGGGATTGACACAGATAAGCACAAGTACCCAATTGGGTCTGGTCGTGTGACTTTCAATAACCAACGTAGTTATCTGAAAGCAGTCACCGCTGCTTTTGTGGAGATCAAAACCACCAAGTTTACCAAGAAGGTTCAGATTGACCCCTATCTAGAAGATTCTCTGTGTCTTATCTGCAGCTCACAACCTGGTCCTTTCTTCTGCCGAGATCAGGT
esiRNA cDNA target sequence
CATCTTCCCACTCACCGTTTCACTGGATAGACTGCCCCCAGGGACACCCAAGGCCAAGATTGTAGTGACCGTGTGGAAGCGGGAGGTCGAGGCACCAGAAGTCAGAGATCAAGGCTACCTGCGCTTGCTACAGACTCGATCTCCTGGGGAGACTTTCCGTGGAGAACAGAGCGCCTTCAAGGCCCAAGTGAGCACCCTATTGACGCTGCTGCCCCCTCCAGTTCTGAAATGCCGGCAGTTCACTGTGGCTGGAAAGCACTTGACCGTGCTCAAGGTGCTGAATAGCTCTTCCCAGGAAGAGATCTCCATCTGGGATATCCGAATCCTCCCCAACTTCAATGCCAGTTATCTACCTGTCATGCCTGATGGCTCTGTGCTGCTGGTGGACAATGTCTGTCACCAGTCTGGGGAAGTCTCCATGGGATCCTTCTGTCGGCTTCCTGGAACATCTGGCTACTTCCCCTGTCCACTTAGTGCCCTGGAGGAACAC
esiRNA cDNA target sequence
CCGTGTTTCCATCTCCAGTTCTCAGAGCCAAGTACTTTGACAGACTACCTCCAGAGGAGAGAGCTGAAGCTCTCAAGAGGTGGAGAGGGACAGCAAAGGTCAATCACGTGGCATCTAAGCATGCCAGCCAATCAGCTGCTATGTCAGGAAGACCAACACCTGGGTCTTCTGCTGTCCTTGCAATGAAGTCAGCAACAGTGTCTACTGTTGAGCAGAGCACACGTGAGACTGCGCTAGACCGTGGCTGCTCTGAACCTGGGGCCTCCAAGATGACTGGATCCTCAGCAAGCTAAACATGCAGGACACCCTGCTTAGAGTTGCTGGCAATCCTTCAAGTTTGGAAGGATGTAGAAGAGCACCTCTCAGAAGTTAGGATTACTTGTGGCTTTGTACAAGGGATGTCAGCATTTTGCTTGGCATGGAAAAACCAAGAACC
Gene Information
mouse ... CPEB2(231207), Cpeb2(231207)
Gene Information
mouse ... CPEB1(12877), Cpeb1(12877)
Gene Information
mouse ... MAP11(231807), AC159257.2-1(231807)
Gene Information
mouse ... ATP10D(231287), Atp10d(231287)
NCBI accession no.
NP_787951
NCBI accession no.
NM_007755
NCBI accession no.
NM_001115015
NCBI accession no.
NM_153389
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)