Przejdź do
EMU016271
MISSION® esiRNA
targeting mouse Smarca1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGATGCATCTCCGAAAGTGTTGTAATCATCCTTATCTGTTTGATGGAGCAGAGCCTGGTCCACCTTATACGACAGATGAGCACATTGTCGGCAATAGTGGTAAAATGGTCGCTCTGGATAAGCTATTGGCGAGAATTAAAGAACAGGGATCAAGAGTTCTCATCTTTAGCCAGATGACTCGACTGTTAGACATTTTGGAGGATTATTGTATGTGGCGTGGTTATGAGTATTCTCGACTGGATGGACAAACCCCACATGAAGAAAGAGAGGAAGCGATAGATGCCTTCAATGCTCCAAATAGCAGCAAATTCATCTTTATGCTGAGTACTAGGGCTGGAGGACTCGGAATTAACTTGGCAAGTGCTGATGTGGTCATCCTATATGATTCAGACTGGAATCCACAGGTTGATTTACAAGCTATGGATCGGGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU152871EMU209081EMU012611
esiRNA cDNA target sequence
CTGATGCATCTCCGAAAGTGTTGTAATCATCCTTATCTGTTTGATGGAGCAGAGCCTGGTCCACCTTATACGACAGATGAGCACATTGTCGGCAATAGTGGTAAAATGGTCGCTCTGGATAAGCTATTGGCGAGAATTAAAGAACAGGGATCAAGAGTTCTCATCTTTAGCCAGATGACTCGACTGTTAGACATTTTGGAGGATTATTGTATGTGGCGTGGTTATGAGTATTCTCGACTGGATGGACAAACCCCACATGAAGAAAGAGAGGAAGCGATAGATGCCTTCAATGCTCCAAATAGCAGCAAATTCATCTTTATGCTGAGTACTAGGGCTGGAGGACTCGGAATTAACTTGGCAAGTGCTGATGTGGTCATCCTATATGATTCAGACTGGAATCCACAGGTTGATTTACAAGCTATGGATCGGGC
esiRNA cDNA target sequence
GCAAAATGCAAAGAGAATGGTATACTCGGATATTAATGAAAGATATAGACATATTAAACTCAGCAGGGAAGATGGACAAAATGAGGCTATTGAACATTTTGATGCAGTTGAGGAAATGCTGCAATCATCCTTATCTCTTCGATGGAGCTGAACCTGGTCCACCGTACACAACAGATATGCATCTAGTTACCAACAGTGGCAAGATGGTGGTGTTAGACAAGCTACTCCCTAAACTGAAAGAACAAGGTTCAAGAGTACTAATCTTTAGTCAGATGACAAGAGTATTAGACATTTTGGAAGATTATTGCATGTGGAGAAATTATGAGTACTGCAGGTTGGATGGACAGACACCCCATGATGAGAGACAAGACTCCATCAATGCATACAATGAACCAAATAGCACAAAGTTTGTATTTATGCTAAGCACACGTGCTGGTGGTCTGGGCATCAATCTTGCAACTGCTGATGTAGTCATTTTATATGACTCAGATTGGAATCCGCAAGTTGATCT
esiRNA cDNA target sequence
AACCCTGACCTGATCTTTGAAGACATGGAAGTTATGACAGATTTTGAACTACATGTACTTTGTAAACAGTATCAACACATTAATAGTTACCAGTTAGACATGGATTTAATTTTAGATTCTGGGAAATTCCGAGCCTTAGGATGCATCTTGTCTGAGTTGAAACAGAAGGGTGATAGAGTTGTATTATTCAGCCAGTTTACCATGATGCTGGATATACTAGAGGTTCTCTTAAAGCATCATCAACATAGGTACCTCCGATTAGATGGAAAGACTCAGATTTCTGAAAGGATTCATCTAATTGATGAGTTTAATACAGATATGGATATCTTTGTATTTCTCTTGTCAACTAAAGCTGGTGGACTAGGAATAAATCTTACTTCAGCAAATGTTGTTATACTTCACGACATTGATTGCAATCCATACAATGACAAACAAGCAGAAGACAGGTGCCATAGAGTTGGTCAGACTAAAGAAGTATTAGTTATTAAATTAATAAGCCAAGGAACTATTGAAGAGTCCA
esiRNA cDNA target sequence
CAGAAAAGCCTCTGCCAACTCTAGGAAGAGGAAACCTTCCCCTTCTCCTCCTCCTCCCACAGCCACAGAGTCCCGCAAGAAGAGCGGCAAGAAAGGACAAGCTAGCCTTTATGGGAAACGTAGAAGTCAGAAGGAAGAAGATGAGCAAGAAGATCTTACCAAGGACATGGAAGACCCCACACCTGTACCTAACATAGAGGAAGTGGTTCTCCCTAAGAATGTAAACCCAAAGAAGGACAGTGAAAACACACCCGTTAAAGGAGGCACGGTGGCAGATCTAGATGAGCAGGATGAAGAAGCAGTTACAACAGGAGGAAAGGAAGATGAAGATCCCAGCAAAGGTGATCCAAGTCGCTCAGTTGACCCAGGTGAAGACAACGTGACAGAACAGACCAATCACATCATTATTCCCAGCTACGCATCC
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031099
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031715
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000029920
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032481
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... SMARCA1(93761), Smarca1(93761)
Gene Information
mouse ... SMARCA5(93762), Smarca5(93762)
Gene Information
mouse ... SMARCAD1(13990), Smarcad1(13990)
Gene Information
mouse ... SMARCC1(20588), Smarcc1(20588)
NCBI accession no.
NP_444353
NCBI accession no.
NM_053124
NCBI accession no.
NM_007958
NCBI accession no.
NM_009211
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)