Przejdź do
EMU015481
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hcn1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGACATGCGCCAGAAGATACATGATTACTATGAGCACCGATACCAAGGCAAGATCTTCGATGAAGAAAATATTCTCAGTGAGCTTAATGATCCTCTGAGAGAGGAAATAGTCAACTTCAACTGCCGGAAACTGGTGGCTACTATGCCTCTTTTTGCTAACGCCGATCCCAATTTCGTGACGGCCATGCTGAGCAAGCTGAGATTTGAGGTGTTCCAGCCCGGAGACTATATCATTCGAGAAGGAGCTGTGGGGAAGAAAATGTATTTCATCCAGCACGGTGTTGCTGGCGTTATCACCAAGTCCAGTAAAGAAATGAAGCTGACAGATGGCTCTTACTTCGGAGAGATATGCCTGCTGACCAAGGGCCGGCGCACTGCCAGTGTCCGAGCTGATACCTACTGTCGTCTTTACTCCCTTTCGGTGGACA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU075021EMU055151EMU000081
description
targeting mouse Hcn1
description
targeting mouse Hcn2
description
targeting mouse Hdac6
description
targeting mouse Hrh1
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021730
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020331
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031161
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000053004
esiRNA cDNA target sequence
CTGACATGCGCCAGAAGATACATGATTACTATGAGCACCGATACCAAGGCAAGATCTTCGATGAAGAAAATATTCTCAGTGAGCTTAATGATCCTCTGAGAGAGGAAATAGTCAACTTCAACTGCCGGAAACTGGTGGCTACTATGCCTCTTTTTGCTAACGCCGATCCCAATTTCGTGACGGCCATGCTGAGCAAGCTGAGATTTGAGGTGTTCCAGCCCGGAGACTATATCATTCGAGAAGGAGCTGTGGGGAAGAAAATGTATTTCATCCAGCACGGTGTTGCTGGCGTTATCACCAAGTCCAGTAAAGAAATGAAGCTGACAGATGGCTCTTACTTCGGAGAGATATGCCTGCTGACCAAGGGCCGGCGCACTGCCAGTGTCCGAGCTGATACCTACTGTCGTCTTTACTCCCTTTCGGTGGACA
esiRNA cDNA target sequence
CTGCGTGAGGAGATTGTGAACTTCAACTGCCGGAAGCTGGTGGCTTCCATGCCGCTGTTTGCCAATGCAGACCCCAACTTCGTCACAGCCATGCTGACAAAGCTCAAATTTGAGGTCTTCCAGCCTGGAGATTACATCATCCGAGAGGGGACCATCGGGAAGAAGATGTACTTCATCCAGCATGGGGTGGTGAGCGTGCTCACCAAGGGCAACAAGGAGATGAAGCTGTCGGATGGCTCCTATTTCGGGGAGATCTGCTTGCTCACGAGGGGCCGGCGTACGGCCAGCGTGCGAGCTGACACCTACTGTCGCCTCTACTCACTGAGTGTGGACAATTTCAACGAGGTGCTGGAGGAATACCCCATGATGCGGCGTGCCTTTGAGACTGTGGCTATTGACCGGCTAGATCGCATAGGCAAGAAGAACTCCATCTTGCTGCACA
esiRNA cDNA target sequence
CTGGTACTTCCCATCGCCTATGAGTTTAACCCAGAACTGGTGCTGATCTCAGCTGGCTTTGATGCTGCACAAGGGGATCCGCTGGGGGGCTGCCAAGTAACACCGGAAGGTTATGCCCACCTCACCCACCTACTGATGGGCCTTGCTGGTGGCCGTATTATTCTTATTCTAGAGGGTGGATACAATTTGGCATCTATCTCTGAGTCTATGGCTGCCTGCACCCATTCCCTCCTTGGAGACCCACCACCCCAGCTTACTTTGCTGCGACCGCCACAGTCAGGAGCCCTGGTTTCAATCAGTGAGGTCATCCAAGTCCATCGCAAATACTGGCGCAGTTTGCGGTTGAGTAAAATGGAAGACAAGGAAGAATGCTCTAGTTCTAGGCTTGTCGTCAAGAAGTTGCCCCCAACAGCCAGTCCTGTATCAGCTAAGGAAATGACCACACCGAAAGGAAAGGTTCCTGAAGAAAGCGTGAGGAAGACCA
esiRNA cDNA target sequence
GCCAAGCAGTTGGGTTGTATCATGGCAGCATTCATTCTCTGCTGGATTCCCTATTTCATCTTCTTCATGGTCATTGCCTTCTGCAACAGCTGCTGCAGCGAACCTGTGCACATGTTCACCATTTGGCTGGGCTACATCAACTCCACGCTGAACCCCCTCATCTACCCGCTGTGCAACGAGAACTTCAAGAAGACATTCAAAAAAATTCTGCACATTCGTTCCTAAGGGCATGTCCAAAGGATGCCACATGGTGGATAGACAACGTCTGATGTCCAAGAGGGAGCCAGAGGAAGAAAGCATGGGCGTCGCTAGACCCCTGAGCCTTAGGAAGTGGAATCGAAGGTCCTGGGCTGAGCAGTGTGAAGGCATTCCCAGGGTCTGTCAGAAGGAAAGCAGGCAG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... HCN1(15165), Hcn1(15165)
Gene Information
mouse ... HCN2(15166), Hcn2(15166)
Gene Information
mouse ... HDAC6(15185), Hdac6(15185)
Gene Information
mouse ... HRH1(15465), Hrh1(15465)
NCBI accession no.
NM_010408
NCBI accession no.
NP_032252
NCBI accession no.
NM_010413
NCBI accession no.
NP_032311
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)