Przejdź do
EMU010571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slain2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAAGATCATTGCCAGCTCCTAAAAGTTATGGTAGCATGAAAGATGACAGTTGGAAAGACGGCTGTTACTGACCAGCAGAGATGAGGACACAGATGTCCACAGCTTCATGGACACCGTCACCAAACTGAAACCAACTTTTATATGCAGACTCTTCAGATGAGACTCTTGGGGTTTGCAAACTCCCAGCCTCTCTGTCTTAATAGCACAACTGACGGAGACGAGGAAGCAGCACTTTAAAGCCACGTGACATCAGATGTATTTGGTAATCATGCAGTCACTCTCCATGGGCTCCTTAGCTTGTTCACTAGAAACACGGTTCATTTTATTATTTGACAGAGGCCAATATCTGGGCAAATACCTACTGGATGCCAAAGAGAAATGCCCATTTGTAAAGAGAGTACATGGGAAGATGGTGAACC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU001331EMU065091EMU037121
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000036087
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000055717
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000021066
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000071661
Gene Information
mouse ... SLAIN2(75991), Slain2(75991)
Gene Information
mouse ... SLAIN1(105439), Slain1(105439)
Gene Information
mouse ... ATL1(73991), Atl1(73991)
Gene Information
mouse ... ZBTB3(75291), Zbtb3(75291)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GAAGATCATTGCCAGCTCCTAAAAGTTATGGTAGCATGAAAGATGACAGTTGGAAAGACGGCTGTTACTGACCAGCAGAGATGAGGACACAGATGTCCACAGCTTCATGGACACCGTCACCAAACTGAAACCAACTTTTATATGCAGACTCTTCAGATGAGACTCTTGGGGTTTGCAAACTCCCAGCCTCTCTGTCTTAATAGCACAACTGACGGAGACGAGGAAGCAGCACTTTAAAGCCACGTGACATCAGATGTATTTGGTAATCATGCAGTCACTCTCCATGGGCTCCTTAGCTTGTTCACTAGAAACACGGTTCATTTTATTATTTGACAGAGGCCAATATCTGGGCAAATACCTACTGGATGCCAAAGAGAAATGCCCATTTGTAAAGAGAGTACATGGGAAGATGGTGAACC
esiRNA cDNA target sequence
AGAAATCCCCGAGTCCTTTGCAGTGGTGTAGACATGTCCTAGATAACCCAACTCCTGAGATGGAAGCAGCCAGACGCTCTCTGCGCTTCAGACTGGAGCAAGGTTATACCTCCAGGGGCTCTCCACTTAGTCCGCAGTCATCCATCGACAGTGAGCTGAGTACCTCGGAGTTGGAGGATGACTCTATATCCATGGGATATAAATTACAGGACCTTACTGATGTTCAGATCATGGCTCGTCTGCAAGAAGAGAGTCTCAGGCAAGACTACGCTTCCACGTCAGCATCAGTGTCCAGAAACAGTTCCAGTGTATCCCTGAGTTCAGGGAAAAAGGGGACATGCAGTGATCAAGAGTATGATCGCTACAGCCTGGAGGACGAGGAAGAGTTTGACCATCTGCCG
esiRNA cDNA target sequence
GCCACACTGTTCGTTGTCATCTTTATCACATACGTGATTGCTGGTGTGACTGGATTCATTGGTTTGGACATCATAGCTAGCCTGTGCAACATGATCATGGGACTGACGCTTATCACCCTCTGCACCTGGGCATATATCCGCTACTCTGGCGAATATCGAGAGCTGGGTGCTGTAATCGACCAGGTAGCTGCAGCTTTGTGGGACCAGGGAAGCACAAATGAGGCGTTATACAAGCTTTACAGTGCAGCAGCAACCCACAGACACCTGTGTCACCAAGCTTTCCCTGCACCCAAGTCAGAGCCTACTCAACAACCGGAAAAGAAGAAAATTTAATCTAAAAACATGCAGGTGCATGACCGTTTGTCAGCTAACTATCAAAGCTTTTGTTTCCATGCAAACATGCAAAGTGCTTC
esiRNA cDNA target sequence
GCCAGCTACTTGCACATGAATGACATTGTTAAGGTTTGTAAGCAACGATTGCAGGCCCGAGCTCTGGCAGAGGCAGACAGTACCAAGAAGGAAGAGGAAACCAATCCTGCTAGTCTGGAGTTTTTGTCAGGCAGTTCTCGAGGCCCACAGCCTTTACTGGCATCTGTTGAACCGTCAGCCCGCTGGAACAAAGAGGAATGGAAGGGTCCAGCCACTCCCTTACCCATTGCTCATCCTGCAGATGAGCCACCAGTATCTGGGGGGGCAGACACTACACAACCAAGCATGGAAGTTGACTCATCACATCTTCGGGCACCTCCTCCACCAGTGGCTGATGTCTCCGTCTCTCTTGCCAGCCCAAGTAGCTCTACAGAGACCATTCCTGTAAACTACTTCTCTTCTGGCCTTCCAGGAGTTTCGGTGGAGCCCTTGACTCCTCTTGATGTGGTTCCTGAGAGTCTGAGGGTGGTGGAACCAAGGGATACTGGAGGACCA
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_153567
NCBI accession no.
NM_198014
NCBI accession no.
NM_178628
NCBI accession no.
NM_133759
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)