Przejdź do
EMU009441
MISSION® esiRNA
targeting mouse Isl2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGCTTCCAGGGACTGACTGGGACGCCTCTGGTGGCAGGCAGCCCCATCGGCCATGAGAACGCGGTGCAGGGCAGCGCAGTCGAGGTGCAGACGTACCAGCCGCCCTGGAAAGCACTCAGCGAGTTTGCACTCCAGAGCGACCTGGACCAACCCGCCTTTCAACAGCTGGTTTCCTTCTCCGAGTCAGGCTCCCTAGGCAACTCTTCCGGTAGCGACGTGACCTCTCTGTCCTCGCAGCTCCCGGACACCCCCAACAGTATGGTACCTAGTCCGGTGGAGACGTGAGCGAGGACCCCTCCCTGCCAGCCCGCGGACCTCGCATGCTCCCTGCATGAGACGCACCCATGCTCAGGCCATTCCAGCTCTGAAAAATCTCCGGCCCTTGTAATTATTGTTGTTATTTAAAGCGAGCGGG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU022011EMU043231EMU010411
description
targeting mouse Isl2
description
targeting mouse Rcor2
description
targeting mouse Fyn
description
targeting mouse Fancm
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032318
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024968
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000019843
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000055884
Gene Information
mouse ... ISL2(104360), Isl2(104360)
Gene Information
mouse ... RCOR2(104383), Rcor2(104383)
Gene Information
mouse ... FYN(14360), Fyn(14360)
Gene Information
mouse ... FANCM(104806), Fancm(104806)
esiRNA cDNA target sequence
GAGCTTCCAGGGACTGACTGGGACGCCTCTGGTGGCAGGCAGCCCCATCGGCCATGAGAACGCGGTGCAGGGCAGCGCAGTCGAGGTGCAGACGTACCAGCCGCCCTGGAAAGCACTCAGCGAGTTTGCACTCCAGAGCGACCTGGACCAACCCGCCTTTCAACAGCTGGTTTCCTTCTCCGAGTCAGGCTCCCTAGGCAACTCTTCCGGTAGCGACGTGACCTCTCTGTCCTCGCAGCTCCCGGACACCCCCAACAGTATGGTACCTAGTCCGGTGGAGACGTGAGCGAGGACCCCTCCCTGCCAGCCCGCGGACCTCGCATGCTCCCTGCATGAGACGCACCCATGCTCAGGCCATTCCAGCTCTGAAAAATCTCCGGCCCTTGTAATTATTGTTGTTATTTAAAGCGAGCGGG
esiRNA cDNA target sequence
CATGACAGCATGATCCGAGTTGGAACCAATTACCAAGCAGTAATTCCGGAGTGCAAGCCTGAGAGCCCTGCACGCTATAGCAACAAGGAGCTGAAGGGAATGCTGGTGTGGTCCCCCAACCACTGTGTATCAGATGCCAAACTTGACAAGTACATTGCAATGGCCAAGGAGAAGCATGGCTATAACATTGAGCAGGCACTCGGCATGCTTCTGTGGCATAAACACGATGTGGAGAAATCACTGGCTGACCTAGCCAACTTCACTCCCTTCCCTGATGAGTGGACGGTGGAGGACAAGGTGCTGTTTGAACAGGCCTTTGGGTTCCATGGCAAGTGCTTCCAGCGGATCCAGCAGATGCTCCCTGACAAGGTGATTCCCAGCCTGGTGAAGTATTACTACTCTTGGAAGAAGACCCGAAGTCGAACTAGTGTGATGGACAGGCAGG
esiRNA cDNA target sequence
ACAGCTCCTGTCCTTTGGAAACCCAAGAGGTACCTTTCTTATCCGCGAGAGCCAAACCACCAAAGGTGCCTACTCACTTTCCATCCGTGATTGGGATGATATGAAAGGGGACCACGTCAAACATTATAAAATCCGCAAGCTTGACAATGGTGGATACTATATCACAACGCGGGCCCAGTTTGAAACACTTCAGCAACTGGTACAGCATTACTCAGAGAAAGCTGATGGTTTGTGTTTTAACTTAACTGTGGTTTCATCAAGTTGTACCCCACAAACTTCTGGATTGGCTAAAGATGCTTGGGAAGTTGCACGTGACTCGTTGTTTCTGGAGAAGAAGCTGGGGCAGGGGTGTTTCGCTGAAGTGTGGCTTGGTACCTGGAATGGAAATACAAAAGTAGCCATAAAGACCCTTAAGCCAGGCACCATGTCTCCGGAGTCCTTCCTGGAGGAGGCGCAGATCATGAAGAAGCTGAAGCATGACAAGCTGGTGCAGCTCTACGCGGTCGTGTCTGAGGAGCCCATTTACATCGTCACGGAGTACATGAGC
esiRNA cDNA target sequence
CAAGAAGGAAACAGGGCTTGCATTCTTGTAGACAGTCGTGAAATCACTACCGGTTTGGAAGTAATCTCTTCGCTAAGAACAGTTCATGGGTTACAAGTAGAGATTTGTCCTCTTAATGGCTGTGACTACATCGTAAGCAGCCGAATGGTCGTAGTAAGGAGGTCTCAGTCTGAAATGTTAAGTAATACCAGCAAGAACAAGTTCATCGAGCAGATGCAGCGCCTGCAGAGCATGTTTCAAAGGATATGTGTGATTGTGGAAAAAGACAGAGAAAAAGCAGGAGACACATCAAAAAAATTCAGAAGAACGAAGTGCTATGACAGTTTGCTGACTGCCTTAGTTGGCGCCGGAATCCGAATCCTTTTCAGCTCTGGACAAGAAGAAACTGCAGATTTACTAAAGGAGCTGTCATTGGTGG
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_027397
NCBI accession no.
NM_054048
NCBI accession no.
NM_008054
NCBI accession no.
NM_178912
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)