Przejdź do
EMU006221
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pon2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATCGAAACTGGAGCTGAGGACATTGACATTCTTCCCAATGGCCTGGCTTTCTTTAGCGTGGGCCTCAAGTTTCCAGGGCTCCACAGCTTTGCACCGGATAAGCCTGGAGGGATACTGATGATGGATCTCAAAGACGAGAGACCGAGGGCGCTGGAGTTAAGAGTCAGCTGGGGCTTTGATCTGGCTTCGTTTAACCCACATGGCATTAGCACTTTCATAGATGACGATGATACAGTTTATCTCTTTGTTGTAAACCACCCACAATTCAAGAGTACAGTGGAAATTTTTAAATTTCAAGAAGAAGAAAATTCTCTGTTGCACCTGAAAACAATTAAACACGAGCTCCTTCCAAGTGTGAATGACATCATAGCTGTTGGGCCCACCCACTTCTACGCCACCAATGACCACTA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU016321EMU003481EMU002601
description
targeting mouse Pon2
description
targeting mouse Pon1
description
targeting mouse Spon2
description
targeting mouse Mon2
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032667
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000002588
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037379
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034602
Gene Information
mouse ... PON2(330260), Pon2(330260)
Gene Information
mouse ... PON1(18979), Pon1(18979)
Gene Information
mouse ... SPON2(100689), Spon2(100689)
Gene Information
mouse ... MON2(67074), Mon2(67074)
esiRNA cDNA target sequence
ATCGAAACTGGAGCTGAGGACATTGACATTCTTCCCAATGGCCTGGCTTTCTTTAGCGTGGGCCTCAAGTTTCCAGGGCTCCACAGCTTTGCACCGGATAAGCCTGGAGGGATACTGATGATGGATCTCAAAGACGAGAGACCGAGGGCGCTGGAGTTAAGAGTCAGCTGGGGCTTTGATCTGGCTTCGTTTAACCCACATGGCATTAGCACTTTCATAGATGACGATGATACAGTTTATCTCTTTGTTGTAAACCACCCACAATTCAAGAGTACAGTGGAAATTTTTAAATTTCAAGAAGAAGAAAATTCTCTGTTGCACCTGAAAACAATTAAACACGAGCTCCTTCCAAGTGTGAATGACATCATAGCTGTTGGGCCCACCCACTTCTACGCCACCAATGACCACTA
esiRNA cDNA target sequence
GAACAAGAAGGAGCCAGCAGTGTCAGAGTTAGAAATTATAGGAAATACATTGGATATATCTTCATTTAACCCTCATGGGATTAGTACATTCACAGATGAAGATAACACTGTGTACCTACTGGTGGTAAACCATCCAGACTCCTCGTCCACTGTGGAGGTATTTAAATTTCAAGAAGAGGAAAGATCACTCTTGCATCTGAAAACCATCACACATGAACTTCTGCCTAGCATCAACGATATAGCTGCTATTGGACCTGAGAGCTTTTATGCCACAAATGATCACTATTTGGCTGACCCATACTTACGGTCCTGGGAAATGTACTTGGGTCTGTCGTGGTCCAATGTTGTTTACTACAGTCCAGATAAAGTCCAGGTGGTAGCAGAAGGGTTTGATTTCGCGAATGGCATTGGCATTTCCCTTGATGGCAAGT
esiRNA cDNA target sequence
GACCGACAGTGGTTTCACCTTCTCCTCCCCTAACTTTGCAACTATCCCACAAGACACAGTGACTGAGATAACAGCCTCATCGCCCAGCCACCCAGCAAATTCATTCTACTACCCACGCCTCAAGTCCTTACCTCCCATCGCCAAAGTGACCTTCGTGCAGCTACAGCAGAGTCCCAGGGCCTTTGCCCCACCTTCCCTGGACCTGGCCAGCCGAGGCAACGAAATCGTTGACAGCCTTTCAGTTCCAGAGACACCGCTGGACTGTGAGGTTTCCCTGTGGTCATCCTGGGGACTGTGTGGAGGACCATGTGGAAAGTTGGGAGCCAAGAGCAGAACTCGCTATGTCCGTGTTCAGCCTGCTAACAATGGGACTCCCTGTCCCGAGCTTGAAGAAGAGGCCGAGTGT
esiRNA cDNA target sequence
GCAATGGATATGGCCTATGGAAATAATAAGGAGCCATCTCTCTTTGCTGTTGCCAAACTATTAGAAACTGGTCTTGTTAATATGCACAGGATAGAGATTTTATGGAGACCTCTGACTGGCCATCTACTTGAGGTCTGCCAGCATCCAAACTCTCGGATGCGGGAGTGGGGAGCAGAAGCTTTGACGTCACTCATTAGAGCGGGGCTGACGTTCAGCCATGAGCCTCCACTTCCACAGAACCAGAGACTACAGCTGCTTTTATTGAACCCATTAAAAGAGATGTCCAATATTAACCATCCAGATATTCGACTCAAGCAATTAGAATGTGTGTTGCAGATTCTGCAAAGCCAGGGAGACAGTCTTGGGCCTGGGTGGCCGTTAGTTCTTGGAGTCATGGGAGCAAT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)