Przejdź do
EMU004641
MISSION® esiRNA
targeting mouse Clps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACCAGACACCATGGAGAAGGTCCTTGTTCTTCTGCTTGTGTCCCTCCTTGCAGTGGCCTATGCAGCTCCCGGACCCCGGGGTCTTATTATCAACCTGGAGGACGGTGAGATCTGTTTGAACAGTATGCAGTGTAAGAGCAGATGCTGCCAACATGACACCATCCTGGGCATTGCCCGTTGCACACACAAGGCCATGGAGAACAGCGAGTGCTCCCCAAAGACCCTCTATGGGATCTACTACCGGTGTCCCTGTGAGCGGGGCCTGACCTGTGAGGGGGACAGGAGCATCATCGGCGCCATCACCAACACCAACTATGGCATCTGCCTCGACTCCAGGCGCTCCAAGCAGTGAGATCACGCAGTTAGCTGGGTTATACCTTCTTCTCTTTCTCCCTCTGTCCCATCTG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU005811EMU167131EMU086411
description
targeting mouse Clps
description
targeting mouse Jkamp
description
targeting mouse Actn1
description
targeting mouse Clp1
Gene Information
mouse ... CLPS(109791), Clps(109791)
Gene Information
mouse ... JKAMP(104771), 1200003C05Rik(104771)
Gene Information
mouse ... ACTN1(109711), Actn1(109711)
Gene Information
mouse ... CLP1(98985), Clp1(98985)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ACCAGACACCATGGAGAAGGTCCTTGTTCTTCTGCTTGTGTCCCTCCTTGCAGTGGCCTATGCAGCTCCCGGACCCCGGGGTCTTATTATCAACCTGGAGGACGGTGAGATCTGTTTGAACAGTATGCAGTGTAAGAGCAGATGCTGCCAACATGACACCATCCTGGGCATTGCCCGTTGCACACACAAGGCCATGGAGAACAGCGAGTGCTCCCCAAAGACCCTCTATGGGATCTACTACCGGTGTCCCTGTGAGCGGGGCCTGACCTGTGAGGGGGACAGGAGCATCATCGGCGCCATCACCAACACCAACTATGGCATCTGCCTCGACTCCAGGCGCTCCAAGCAGTGAGATCACGCAGTTAGCTGGGTTATACCTTCTTCTCTTTCTCCCTCTGTCCCATCTG
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTCCTGGTGAAGAAGATCGCATGCGGACTCGGCAAGTCTGACCGCTTCAAAAGTATTTACGCAGCTCTTTACTTCTTCCCCATCCTGACCGTGCTGCAGGCGGTCGGTGGGGGCCTCTTATATTACGCCTTCCCGTACATTATATTAGTGTTATCTCTGGTTACCCTGGCTGTATACATGTCTGCTTCTGAAATAGAGAACTGCTATGATCTCCTGGTCAGGAAGAAAAGACTTATCGTTCTCTTCAGCCACTGGCTACTGCACGCCTATGGCATAGTCTCCATCTCCAGAGTGGACAGGCTGGAACACGACCTACCGCTTTTGGCTTTGGTACCTACACCAGCTCTGTTTTACTTGTTTACTGCAAAATTTACCGAACCATCACGGATACTCTCAGAAGGGGCC
esiRNA cDNA target sequence
AGCCAGAGAGAGGCAAGATGAGAGTGCACAAGATCTCCAACGTCAACAAGGCCTTGGATTTCATAGCCAGCAAAGGGGTCAAGCTGGTGTCCATCGGAGCTGAAGAAATTGTGGATGGGAATGTGAAGATGACCCTGGGCATGATCTGGACCATCATTCTCCGCTTTGCCATCCAGGACATCTCCGTGGAAGAGACTTCAGCTAAAGAAGGGTTACTCCTGTGGTGTCAGAGGAAGACAGCCCCATATAAAAATGTCAACATCCAAAACTTCCACATCAGTTGGAAAGATGGTCTTGGTTTCTGTGCCTTGATCCACCGACACCGGCCCGAGTTGATTGACTATGGAAAGCTTCGAAAGGATGATCCACTCACAAACCTGAACACGGCCTTTGATGTGGCAGAGAGGTTCCTGGACATCCCTAAGATGCTGGATGCTGAAGACATCGTCGGAACTGCCCGGCCAGATGAGAAAGCCATTATGACTTATGTGTCTAGCTTCTATCATGCCTTCTCTGG
esiRNA cDNA target sequence
GGCGGGAATGTAGAGATGAACGAATCCGTGAGTATTTCTATGGATTTCGAGGCTGTTTCTATCCCCATGCCTTCAACGTCAAATTTTCTGATGTGAAAATCTACAAAGTTGGAGCACCCACCATTCCAGATTCCTGTTTACCTCTGGGTATGTCTCAGGAAGACAACCAGCTCAAGTTAGTGCCTGTCACCCCTGGTAGAGATATGGTGCACCATCTCCTGAGTGTGAGCACTGCTGAGGGCACAGAAGAGAACCTTTCTGAGACCAGTGTGGCTGGATTCATTGTTGTGACCAGTGTGGATGTGGAACACCAAGTGTTTACTGTCCTGTCTCCAGCCCCCCGCCCATTGCCTAAGAACTTTCTTCTCATCATGGATATCCGGTTCATGGATCTCAAGTAGTAATTGCAAGAAGCCTCACTTTCTGGGCCATAGAGTTCTGGTCATCACCAAAGGCAGATGGAATGGACTATAGCAATCTTATTAAGGCAGCTGACAAGGCCCAACTAGCAGAA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024225
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000005078
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000015143
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027079
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_025469
NCBI accession no.
NM_024205
NCBI accession no.
NM_134156
NCBI accession no.
NM_133840
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)