Przejdź do
EMU004041
MISSION® esiRNA
targeting mouse Galnt1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGGACAGGGCAGATTATCAATAAGAATAACAGGCGGCTTGCAGAAGTATGGATGGATGAATTCAAGAATTTCTTCTATATAATTTCTCCAGGTGTTACAAAGGTAGATTATGGAGATATATCATCAAGACTTGGCCTAAGACGTAAACTACAATGCAAACCTTTCTCTTGGTACCTAGAAAATATTTACCCTGATTCTCAAATTCCTCGTCACTATTTCTCATTGGGAGAGATACGAAATGTGGAAACAAATCAGTGTCTAGATAACATGGCTAGAAAAGAGAATGAAAAGGTTGGAATCTTTAATTGTCATGGTATGGGAGGTAATCAGGTTTTCTCCTACACTGCCAACAAAGAAATTAGAACAGACGACCTTTGTTTGGACGTTTCCAAACTTAATGGCCCAG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU045481EMU017221EMU000931
Gene Information
mouse ... GALNT1(14423), Galnt1(14423)
Gene Information
mouse ... GALNT3(14425), Galnt3(14425)
Gene Information
mouse ... GALNT7(108150), Galnt7(108150)
Gene Information
mouse ... GALNT11(231050), Galnt11(231050)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000000420
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026994
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031608
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038072
esiRNA cDNA target sequence
GGGACAGGGCAGATTATCAATAAGAATAACAGGCGGCTTGCAGAAGTATGGATGGATGAATTCAAGAATTTCTTCTATATAATTTCTCCAGGTGTTACAAAGGTAGATTATGGAGATATATCATCAAGACTTGGCCTAAGACGTAAACTACAATGCAAACCTTTCTCTTGGTACCTAGAAAATATTTACCCTGATTCTCAAATTCCTCGTCACTATTTCTCATTGGGAGAGATACGAAATGTGGAAACAAATCAGTGTCTAGATAACATGGCTAGAAAAGAGAATGAAAAGGTTGGAATCTTTAATTGTCATGGTATGGGAGGTAATCAGGTTTTCTCCTACACTGCCAACAAAGAAATTAGAACAGACGACCTTTGTTTGGACGTTTCCAAACTTAATGGCCCAG
esiRNA cDNA target sequence
ACACTATTTACCCGGAAGCGTATGTGCCAGACCTTAATCCTGTTATATCTGGATATATTAAGAGTGTGGGTCAACCTTTATGTCTGGATGTTGGTGAGAATAACCAGGGAGGCAAACCATTGATTCTGTACACGTGCCACGGCCTCGGGGGAAATCAGTACTTCGAGTATTCTGCTCAGCGTGAAATCCGGCACAACATCCAGAAGGAGCTGTGTCTTCATGCTACTCAGGGTGTCGTCCAGCTGAAGGCATGTGTCTATAAAGGTCACAGGACCATCGCCCCTGGAGAACAGATATGGGAGATTCGGAAGGACCAACTTCTATATAATCCATTATTTAAAATGTGCCTTTCATCAAATGGAGAGCATCCAAACTTAGTGCCATGTGACGCAACAGATCT
esiRNA cDNA target sequence
GAGAGAAAGCCAAGCCATTGGTTCTGGGACCAGAATACAAACAAGCAGTTCAAGCCAGCATTAAGGAGTTTGGATTTAACATGGTGGCAAGTGACATGATCTCACTGGACCGCAGCGTCAATGACTTACGCCAAGAAGAATGCAAGTATTGGCACTATGATGAAAACCTGCTTACTTCAAGCGTTGTCATTGTCTTCCATAATGAAGGATGGTCAACCCTCATGAGGACAGTCCACAGTGTAATCAAAAGGACACCAAGGAAGTACTTAGCAGAAATCGTGTTAATTGATGACTTCAGCAATAAAGAACACTTAAAAGAGAAACTGGATGAGTATATAAAGCTATGGAATGGCCTCGTGAAGGTATTTCGAAATGAGAGAAGAGAGGGTTTGATTCAAGCTCGGAGCATTGGCGCACAGAAGGCTAAACTCGG
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTACCAAGTGTCCGTTGGGCAGTGCCTGAGAGTTATGGACCTGATGGATCAGAAGGGCTACGTTGGCATGGCGATCTGCGATGGCTCCTCCTCTCAACAGTGGCGTCTAGAAGGTTAAAGGTGGGCCCTGGCTGGACACAACATAATTCACCTGGTTTTGTCATGCCTGCCATAAATCAAGGTGCTTTAAGGTTGCTGACTGCAGCAGACAAGAACCTTGGTGGAGGGCGACCATCTCAGGAGCGCCACTGGGATTTGGGTTTACTTCCGAGCTGCTGTTAAGGGATTCTTGTTTATCCAGGGAAAACAGAAAATAATTCTAAAGAGTTGGGTCTACAGAGTATAAACCCAGGAAGTAGGCATTTGTATTCATATTTATGTTTTTCGCATTCTCCCTT
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)