Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCTCCTCAGTGGAACTTCACGCTTACCTTTGAGTATTGGGTTATTATTTATTATTATTCCTCACCTGGCCTCCGAGTCCTGTTCTGGCAGAGGTTCTCTGTTGGTCACTGTGCACACAGTTTCTAGCATATATTAAACAATAAGAGTTGAGTTCATCTCAGTCCTAGGATAATACTTTCAAATAAAAACAAAAATCTGGTTCTTAGTTCATAGGCACATTTTAGCTTTTTTGTAGACATATGCTCCAAATGTCTGCTCAAATTTGCTGG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... CEP350(74081), C130058N19(329273)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence TGCTCCTCAGTGGAACTTCACGCTTACCTTTGAGTATTGGGTTATTATTTATTATTATTCCTCACCTGGCCTCCGAGTCCTGTTCTGGCAGAGGTTCTCTGTTGGTCACTGTGCACACAGTTTCTAGCATATATTAAACAATAAGAGTTGAGTTCATCTCAGTCCTAGGATAATACTTTCAAATAAAAACAAAAATCTGGTTCTTAGTTCATAGGCACATTTTAGCTTTTTTGTAGACATATGCTCCAAATGTCTGCTCAAATTTGCTGG | esiRNA cDNA target sequence TGATCACAGCCTGCTCAAACAATGCTCAGACTTGTATCCAAGAGTTTTATGAGAAAAGATTGTTATGTTCTGATCCTCAGCAGTTCATGAGTCTTTTTCCAATGCACTGATGGTTTCTTTCTTCATCTGCGTGTTCAAGGAAACTTATTAAGTACCTACTTCCATTATAAAATGAGGCATGNGGGGTATTCTGATAGCACAGAAATGGGGCCATGTAACAAGTTGTAAAGCATGAGTGGCCCCTCCACTATTTCCATGAATTAGTTAGTCATTCATCATTTATATTCTGCATGTCTGTTATGGCCCATTCA | esiRNA cDNA target sequence ACTTGTGCCAAATCGTAGGGGAGGGCTTCAAGAGCAGGAGCTGACACTCAGGTAAGTCGGTCTGAGTCAAGTCAGAGACTCGTCAAAGACATCACAAGCAGGGAAGGGTGATTGTATAAGATGGTAAAGATAAAAGAAAGTTACATTTCCACGCAGTGTCTTCTAGGACCTTATTCTGAAGACCTGTGTTGCTCTCTGGTTCCACTAGCAGCCT | esiRNA cDNA target sequence ACTGCTAGGCCACTGTGCTTCTTGGCTTAGCTAGGTACTGAGCATACTCCTGTTAGTCGAGCTGTACAGATGAAATATTCCTGTAGTGCGCCTAAGTTAAGGCCTTATTCCCTTCTCCTTGAGATTTTTATCAGAAAATGTATAAATGGTAATATGAGTGGTCTCCCCATCTCACAAAGATGACAAAAAATTTGATTTACAATGTGTTCTGTATTTTGAAATGAGTATGTTTATCTTATATAATTCTTTGATTGCTATTCATCAGCCAGTTCAGTGC |
| Gene Information mouse ... CEP350(74081), C130058N19(329273) | Gene Information mouse ... 3222402N08Rik(74021) | Gene Information mouse ... ANAPC13(69010), 4933411K05Rik(74083) | Gene Information mouse ... FAM102B(329739), Fam102b(329739) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?