Przejdź do
EMNC006581
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tln1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTTGCCTCCTCACTTTCCTGGGCATTCCTCCGAGATCTCCTGCCTCTCAACCTTTGCTAGTGCTATTCTCTGTGCCTGGGACGATACCTTTGACTCATCTTCGACTGACCTAATGGAGAGAGCTTGGGCTTTGGAGGCAGAGAGACCTGGGTTCGGATTTTGGCTTCACAGCTTATTATTTGGACAAGTCCTTTGGAAAAGTATTTAACATTCTGGAGCCCCAGCTTCCTAACCTGTAAAAATGGAGATGATAACACCTACCTTGCAGGGTTG
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU083531EMU015211EMU025651
esiRNA cDNA target sequence
CTTGCCTCCTCACTTTCCTGGGCATTCCTCCGAGATCTCCTGCCTCTCAACCTTTGCTAGTGCTATTCTCTGTGCCTGGGACGATACCTTTGACTCATCTTCGACTGACCTAATGGAGAGAGCTTGGGCTTTGGAGGCAGAGAGACCTGGGTTCGGATTTTGGCTTCACAGCTTATTATTTGGACAAGTCCTTTGGAAAAGTATTTAACATTCTGGAGCCCCAGCTTCCTAACCTGTAAAAATGGAGATGATAACACCTACCTTGCAGGGTTG
esiRNA cDNA target sequence
GGTTCGAGAGCTGATGGAAGAAAAGAAAGATGAGGGGACAGGGACCCTGAGAAAAGACAAGACCCTACTGCGAGATGAAAAGAAGATGGAGAAGCTAAAGCAGAAGTTGCACACAGACGATGAGTTGAACTGGCTGGACCATGGGCGGACACTGAGGGAACAGGGAGTGGAAGAGCATGAGACGTTGCTGCTGCGGAGAAAGTTCTTCTACTCAGACCAGAATGTGGATTCCCGAGACCCTGTACAGCTGAACCTTCTCTATGTGCAGGCACGAGATGACATCCTGAATGGCTCCCATCCTGTCTCCTTTGACAAGGCCTGTGAATTTGCAGGCTTCCAGTGCCAGATCCAGTTTGGACCTCACAATGAACAGAAGCACAAGGCTGGCTTCCTTGACCTGAAGGACTTCCTGCCCAAGGAGTATGTGAAGCAGAAGGGAGAGCGTAAGATCTTTCAGGCACACAAGAATTGTGGGCAGATGAGTGAAA
esiRNA cDNA target sequence
TCAAGCATTTGGACCTCTCCTTTAATGCCTTTGATGCCCTGCCTATATGCAAAGAATTTGGCAACATGTCCCAACTACAGTTCCTGGGGTTGAGCGGTTCTCGGGTACAAAGTTCAAGTGTGCAGCTGATTGCTCATTTGAACATCAGTAAGGTTTTGCTGGTGTTAGGAGATGCTTATGGGGAAAAAGAAGACCCCGAATCTCTTCGGCACGTTAGCACTGAGACTCTGCATATTGTTTTCCCGTCGAAAAGAGAATTCCGTTTTCTTCTGGATGTGTCCGTCAGCACTACGATCGGTTTGGAACTGTCTAACATCAAGTGTGTGCTTGAAGACCAGGGCTGCTCTTATTTCTTACGTGCTTTGTCAAAGCTTGGAAAGAATCTGAAGCTCTCAAATCTTACCCTGAACAATGTGGAAACAACGTGGA
esiRNA cDNA target sequence
ACACAATCGGTTGCAAAACATCTCTTGCTGCCCTATGGCGAGCCTGAGGCATCTAGACCTCTCATTCAATGACTTTGATGTACTGCCTGTGTGTAAGGAATTTGGCAACCTGACGAAGCTGACTTTCCTGGGATTAAGTGCTGCAAAGTTCCGACAACTGGATCTGCTCCCAGTTGCTCACTTGCATCTAAGCTGCATTCTTCTGGACTTAGTGAGTTATCATATAAAAGGCGGGGAAACAGAAAGTCTTCAGATTCCCAATACCACCGTTCTCCATTTGGTCTTTCATCCAAATAGCTTGTTCTCTGTTCAAGTGAACATGTCTGTAAACGCTTTAGGACATTTACAACTGAGTAATATTAAATTGAATGATGAAAACTGTCAAAGGTTAATGACATTTTTATCAGAACTCACCAGAGGTCCAACCTTATTGAATGTGACCCTCCAGCACATAG
Gene Information
mouse ... TLN1(21894), Tln1(21894)
Gene Information
mouse ... TLN1(21894), Tln1(21894)
Gene Information
mouse ... TLR1(21897), Tlr1(21897)
Gene Information
mouse ... TLR6(21899), Tlr6(21899)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
GenBank accession no.
AK006088
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
GenBank accession no.
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)