Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAAGCCAGCATTGAGAGAGTATAGCTATTGTGAAATAATGATTCACCAGAAATTAACATCTAACATCTAGTGTTGCCAAATAGTGTCACTGTACTTCTCTATCATTTGAAATGGAATTTAATTATGTAACTAACAACTGTCCTACTAGGTGAGAGAGGAAGATTATGTGAGAAAGTCAGTATACCATGTAACTTGTAGCCACACAGATTTTCGACATTGAGAAACATTGGGAACTAAATTGAGAATGGGCCAGAGCCTGGAAGATGGGTCTCACACCAGAAGACATTCCAGGAGCTAGCCATTTAGGAGATGTCCCTTCAAAGTGACGTGATGATGGACTTGCACTTGGGAATCAGGT
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... SLC44A1(100434)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting mouse Slc44a1 | description targeting human SLC44A1 | description targeting mouse Slc43a1 | description targeting mouse Ak036873 |
| Gene Information mouse ... SLC44A1(100434) | Gene Information human ... SLC44A1(23446) | Gene Information mouse ... SLC43A1(72401) | Gene Information - |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence GGAAGCCAGCATTGAGAGAGTATAGCTATTGTGAAATAATGATTCACCAGAAATTAACATCTAACATCTAGTGTTGCCAAATAGTGTCACTGTACTTCTCTATCATTTGAAATGGAATTTAATTATGTAACTAACAACTGTCCTACTAGGTGAGAGAGGAAGATTATGTGAGAAAGTCAGTATACCATGTAACTTGTAGCCACACAGATTTTCGACATTGAGAAACATTGGGAACTAAATTGAGAATGGGCCAGAGCCTGGAAGATGGGTCTCACACCAGAAGACATTCCAGGAGCTAGCCATTTAGGAGATGTCCCTTCAAAGTGACGTGATGATGGACTTGCACTTGGGAATCAGGT | esiRNA cDNA target sequence TGGAAATTCCCATGTTGGATAGAAAAGGGCGTAAGTCCAGTCTAAGTATCTAAATGTGATATGCCCTTTTGTCACAGAAGTGTAAGACTTAAAGGGAATATTCTGACCTTCGTGTATGAATCTGATCCACCCATCCTGTCAGCTAGGATTATAATTTGAACTGTCGTTTCAGGAGCATGTGTTAAATCATATGAGTAAAAAAAAAGTAGACATTGAAAAGAAGACTTGGGAATAATTGGGCAGATAGAATGGGTTCCATGGATCATTCTAGTTGCCACTAGAAAATGTGAGCTCCTTCTTCATTTACCATGTTGATAATCCGGTGGTGACTTTTTTTTTTTTTTTGTAAATTGTATTAGATACCCCACAGGAATGTGACAATAATAGGATAGCTTTGGGGGC | esiRNA cDNA target sequence CCACCCCTTAGGTCGAGTTTCATGCACACGTGACTCGCCTGTTGGTCCCCAGATACTTTTCTTACCCAGTGCGCCCGGGGCGCCTAAATTTCCACTCTCGACCCCCAGCTTCTCTGTTGACCCCCTGAACTAACGTTTGACAGCATTCTCTACATCTTTGTTCAAAACAACCAAAAACTTGGCTGAAGTTAAACTGGATGCTGGAAAGGCTAG | esiRNA cDNA target sequence ACTTAGCCTAGCACCCAGCATATGGACAGTGCTAGGTTGTTGGGTTAAATCTCCCCTGATCCCACCCATCTTGTCCTTACTTCTGGCTGTATCTGCTTTGCCACAGATGGGAACACCCCATTCTTGTGTAGGAAGCAAATCTTTCAGCTTAGCAGGAAAGAAACATGTGATGTTTCTGCCACCCCTAGTTGAATGCTGTGCCCATCTCACAATAGGGCTTGATTTGGGTCATTCTATCTTCAACCACACACAATGGGCTCCTCTGAC |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. - | NCBI accession no. |
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?