Przejdź do
EMNC003091
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ttl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGGCTAGGTGGGCTGGTAATGGAGAAAGCAGGGAGGTCTGTGGGTTCTTGGAGCCAAATCACAGGGACATTCAAGAGTGTTTAGCTGTTATGGAGCTGGAAAAGCAGATGTCAGTAAATCTTTATGAATTCTGACAGGTTTTGTAATAAGCCTAAACAAATCCATACCCTCTGTATAAAGGAAGTGAGGTGTTACAAAGTGGGAAGGGTTGAGTTCCTTCCTCACATAGCTTCAACCATTTTTATGCATTTCCTTCCCACCAAGTAGGAAGATCGGCTGG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMNC003051EMU006291EMU052301
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... TTL(69737), Ttl(69737)
Gene Information
mouse ... 2410004I01Rik(69739)
Gene Information
mouse ... RGS5(19737), Rgs5(19737)
Gene Information
mouse ... IQCG(69707), Iqcg(69707)
esiRNA cDNA target sequence
AGGCTAGGTGGGCTGGTAATGGAGAAAGCAGGGAGGTCTGTGGGTTCTTGGAGCCAAATCACAGGGACATTCAAGAGTGTTTAGCTGTTATGGAGCTGGAAAAGCAGATGTCAGTAAATCTTTATGAATTCTGACAGGTTTTGTAATAAGCCTAAACAAATCCATACCCTCTGTATAAAGGAAGTGAGGTGTTACAAAGTGGGAAGGGTTGAGTTCCTTCCTCACATAGCTTCAACCATTTTTATGCATTTCCTTCCCACCAAGTAGGAAGATCGGCTGG
esiRNA cDNA target sequence
CTTCCTGGTGGTGGTAGGAACTATATGCAGCACAATTCTCTTGCAGTGTCTATATTACAGACAGTCAACACTCCATCTGGCTTTTGGATCATTTTCAAGCCTTCAGCTAGAAGAGCAAGATGTCCAGGTCTCCAAGCTATGCCTTATGACATTGCCCCTAGACCCCAGGGGAGTCGCTCTGCTGTGCGGTTTGCTCATCTTTAATTTTTAACACCAAGCAAGCAGGAACCTTGCTGGGCTTTGTCATGGGCTGCCTAGACACAGCACAGGGCCTGGTACTATGATGAGTAATGATGACTGTGTGAATCCATGAATGAGCCTGCGAAAAAATGAATCAATCAGGGCG
esiRNA cDNA target sequence
AGTTCTGGGTTGCCTGTGAGAATTACAAGAAGATCAAGTCCCCCATCAAAATGGCGGAGAAGGCAAAGCAAATTTATGAAGAATTCATCCAGACAGAGGCCCCTAAAGAGGTGAACATTGACCACTTCACTAAAGACATCACCATGAAGAACCTGGTGGAACCGTCTCCTCGCAGCTTTGACTTGGCCCAGAAAAGGATCTATGCCCTGATGGAGAAGGATTCTCTGCCCCGCTTTGTGCGCTCTGAATTTTATAAGGAGCTAATCAAGTAGTCATCTGGTCAGGCTTCCAAAAGTTGCCCTGTGAGTTGAGTTACATCCTTTGTAGCAACACAGCATCCTCCCAGGCACCTGCACAGTTCTCCATAGCAGCTTTGCTCCAAGATACACAAACATAGGCAAACCACAGGC
esiRNA cDNA target sequence
CAGTCTCCTGAAAGCCTTGGGCAAAGAAAGAGACAGCAAAATGAATTTCCATGATGTCATCACAAGGGAGGAAAAGGGAAGAAAACAGATAAAAACCCTTCAAAAACAGTTACTTGATGTCAAAAGGGAGCGTCAAATGCAAGTACAGAACGGGAATGAATACATTGCTCACCTCAGGGACCAGCTACAAGAGATGAAGGCGAAAACCAACTTGGAGAATCTTTATATGAAAAGAAATGCTGAGCTGCAGATTTCCCAGACCCAGAAGAAATGTAACCGAGCAGAAGAACTCTTGCTGGAGGAGATTGAGAAACTGAGGATGAAAACTGAAGAGGAGAACCGGGTTCACACGGAGATCGAAATGTTTCTTAAAAAACAGCAGCAGAAACTTGAGGAGAAGCTAGAGTTCTGGATGGAGAAATTTGACAAAGACACAGAAGCAAAGCAGAACG
NCBI accession no.
NM_027192.2
NCBI accession no.
NR_037963.1
NCBI accession no.
NM_009063
NCBI accession no.
NM_178378
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)