Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCAGTCAATGCCCACAAGAACCGGGAGATGGGCCGCCACGACGACCTGTGGTCCCTCTTCTACATGCTGGTGGAGTTTGCAGTGGGCCAGCTGCCCTGGAGGAAGATCAAGGACAAGGAACAGGTAGGGATGATCAAGGAGAAGTATGAGCACCGGATGCTGCTGAAGCACATGCCGTCAGAGTTCCACCTCTTCCTGGACCACATTGCCAGCCTCGACTACTTCACCAAGCCCGACTACCAGTTGATCATGTCAGTGTTTGAGAACAGCATGAAGGAGAGGGGCATTGCCGAGAATGAGGCCTTTGACTGGGAGAA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TTBK1(84630)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... TTBK1(84630) | Gene Information human ... ST6GAL2(84620) | Gene Information human ... TPST1(8460) | Gene Information human ... SLITRK2(84631) |
| esiRNA cDNA target sequence GCCTCAGTCAATGCCCACAAGAACCGGGAGATGGGCCGCCACGACGACCTGTGGTCCCTCTTCTACATGCTGGTGGAGTTTGCAGTGGGCCAGCTGCCCTGGAGGAAGATCAAGGACAAGGAACAGGTAGGGATGATCAAGGAGAAGTATGAGCACCGGATGCTGCTGAAGCACATGCCGTCAGAGTTCCACCTCTTCCTGGACCACATTGCCAGCCTCGACTACTTCACCAAGCCCGACTACCAGTTGATCATGTCAGTGTTTGAGAACAGCATGAAGGAGAGGGGCATTGCCGAGAATGAGGCCTTTGACTGGGAGAA | esiRNA cDNA target sequence TCATGATGCGGTTTTGAGATTTAACTCTGCTCCTACACGTGGTTATGAGAAAGATGTTGGGAATAAAACCACCATACGCATCATTAATTCGCAGATTCTGACCAACCCCAGCCATCACTTCATTGACAGTTCACTGTATAAAGACGTCATTTTGGTGGCCTGGGACCCTGCCCCATATTCCGCAAATCTTAACCTGTGGTACAAAAAACCGGATTACAACCTGTTCACTCCATATATTCAGCATCGTCAGAGAAACCCAAATCAGCCATTTTACATTCTTCATCCTAAATTTATATGGCAGCTCTGGGATATTATCC | esiRNA cDNA target sequence TACATCCTGAACGGTGGATGAGAACACTCTTAAAGTTCCTCCAGATTCCATGGAACCACTCAGTATTGCACCATGAAGAGATGATTGGGAAAGCTGGGGGAGTGTCTCTGTCAAAAGTGGAGAGATCTACAGACCAAGTAATCAAGCCAGTCAATGTAGGAGCTCTATCAAAATGGGTTGGGAAGATACCGCCAGATGTTTTACAAGACATGGCAGTGATTGCTCCTATGCTTGCCAAGCTTGGATATGACCCATATGCCAACCCACCTAACTACGGAAAACCTGATCCCAAAATTATTGAAAACACTCGAAGGGTCTATAAGGGAGAATTCCAACTACCTGACTTTCTTAAAGAAAAACCACAGACTGAGCAAGTGGAGTAGCAGAACCAGGAGCCTCTT | esiRNA cDNA target sequence CCAAGTCTCCTGTGCCTCTCACCTGTCCCAGCAGCTGTGTCTGCACCTCTCAGAGCTCAGACAATGGTCTGAATGTAAACTGCCAAGAAAGGAAGTTCACTAATATCTCTGACCTGCAGCCCAAACCGACCAGTCCAAAGAAACTCTACCTAACAGGGAACTATCTTCAAACTGTCTATAAGAATGACCTCTTAGAATACAGTTCTTTGGACTTACTGCACTTAGGAAACAACAGGATTGCAGTCATTCAGGAAGGTGCCTTTACAAACCTGACCAGTTTACGCAGACTTTATCTGAATGGCAATTACCTTGAAGTGCTGTACCCTTCTATGTTTGATGGACTGCAGAGCTTGCAATATCTCTATTTAGAGTATAATGTCATTAAGGAAATTAAGCCTCTGACCTTTGATGCTTTGATTAACCTACAGCTACTGTTTCTGAACAACAACCTTCTTCGGTCCTTACCTGATAATATATTTGGGGGGACGGCCCTAACCAGGCTGAATCTG |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized, lyophilized powder | form lyophilized, lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?