Przejdź do
EHU217871
MISSION® esiRNA
targeting human SYT3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACAGCACGTAGGGCGTAGTTGGTGCTGGATGGATGTTTGTTGAATGAATGAATGATGAATGGCTGGCACCTTGTCTGCTCATCCCTAACTCCTGTTCCTTCATCTGTGCAGCCCTAATCTTTGTTTCCTCATCTGTCCATCCCTTTATTTGTGCATCCTCATTCTTAGCCCCTTCACTGCCCTTCTCCATCTCTTCCTCCTTGTTCATTTGTCCCTGTTCTCTGTCCTCTACTCCACTCATGCCCATCTCTGTCCCCTTGACTTACCCAGTCCCTGCTACTATCTCCATCCCTAATTTCTGCCCTCTTGTCTGTCTACTCCTAATTCCTTTTCCTTGTCCATCCCTAATACCTGTCACCTTGTCCTTCTTCCTCGAATCTCCATCCCTAATCCATCTGCCCCTAATCTCTGTCCCCTTTGCCCATCCTTCCTTTTCTCGGTGTCTCTTTCCACCCTTATCTCCACACCTGCCCACCCTGCACTCCCATTCTGTTTCCCATCTGCACCCTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SYT3(84258)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU151301EHU006341EHU081101
description
targeting human SYT3
description
targeting human ADGRE3
description
targeting human EIF1AD
description
targeting human GARNL3
esiRNA cDNA target sequence
ACAGCACGTAGGGCGTAGTTGGTGCTGGATGGATGTTTGTTGAATGAATGAATGATGAATGGCTGGCACCTTGTCTGCTCATCCCTAACTCCTGTTCCTTCATCTGTGCAGCCCTAATCTTTGTTTCCTCATCTGTCCATCCCTTTATTTGTGCATCCTCATTCTTAGCCCCTTCACTGCCCTTCTCCATCTCTTCCTCCTTGTTCATTTGTCCCTGTTCTCTGTCCTCTACTCCACTCATGCCCATCTCTGTCCCCTTGACTTACCCAGTCCCTGCTACTATCTCCATCCCTAATTTCTGCCCTCTTGTCTGTCTACTCCTAATTCCTTTTCCTTGTCCATCCCTAATACCTGTCACCTTGTCCTTCTTCCTCGAATCTCCATCCCTAATCCATCTGCCCCTAATCTCTGTCCCCTTTGCCCATCCTTCCTTTTCTCGGTGTCTCTTTCCACCCTTATCTCCACACCTGCCCACCCTGCACTCCCATTCTGTTTCCCATCTGCACCCTT
esiRNA cDNA target sequence
TGACATCATCCAGGGAGACACACAAGGTCCCAGTGCCATTGCCTTTATCTCATATTCTTCTCTTGGAAACATCATAAATGCAACTTTTTTTGAAGAGATGGATAAGAAAGATCAAGTGTATCTGAACTCTCAGGTTGTGAGTGCTGCTATTGGACCCAAAAGGAACGTGTCTCTCTCCAAGTCTGTGACGCTGACTTTCCAGCACGTGAAGATGACCCCCAGTACCAAAAAGGTCTTCTGTGTCTACTGGAAGAGCACAGGGCAGGGCAGCCAGTGGTCCAGGGATGGCTGCTTCCTGATACACGTGAACAAGAGTCACACCATGTGTAATTGCAGTCACCTGTCCAGCTTCGCTGTCCTGATGGCCCTGACCAGCCAGGAGGAGGATCCCGTGCTGACTGTCATCACCTACGTGGGGCTGAGCGTCTCTCTGCTGTGCCTCCTCCTGGCGGCCCTCACTTTTCTCCTGTGTAAAGCCATCCGGAACACCAGCACCTCACTGCATCTGCAGCTCTCGCTCTGCCTCTTCCTGGCCCACCTCCTCTTCCTCGTGGGGATTGATCGAACTGAACCCAAGGTG
esiRNA cDNA target sequence
AACCAGTGTGGGACGACTTCAGCATGTCTCAGGCCACCAAGAGGAAGCATGTGGTGAAGGAGGTGCTAGGGGAGCACATAGTGCCCTCCGACCAGCAGCAGATTGTCAGGGTACTCAGGACCCCAGGGAACAATCTGCATGAGGTGGAGACAGCCCAAGGGCAGCGCTTCCTGGTGAGCATGCCCTCCAAATACCGCAAGAACATCTGGATCAAGAGAGGGGACTTTCTCATTGTTGACCCCATTGAAGAGGGAGAAAAGGTGAAGGCTGAAATCTCGTTTGTGCTCTGCAAGGACCACGTGCGCTCTCTGCAGAAGGAGGGGTTTTGGCCTGAGGCCTTCTCTGAAGTGGCTGAGAAACACAACAACAGGAACAGACAAACTCAACCAGAACTCCCAGCTGAGCCACAGTTATCAGGAGAGGAGTCCAGCTCAGAAGATGATTCTGACCTGTTTGTTAACACAAACCGCAGACAGTATCATGAGAGTGAGGAGGAGAGTGAAGAGGAGGAGGCAGCCTGAGACTCCAGGACCCAATTCTCC
esiRNA cDNA target sequence
TGTGTACCAAGGGCATGAGATCATGTTTCATGTTTCCACCATGTTGCCATATTCCAAAGAGAACAAACAGCAGGTGGAAAGGAAACGCCACATTGGAAACGATATCGTCACCATTGTGTTCCAAGAAGGAGAGGAATCTTCTCCTGCCTTTAAGCCTTCCATGATCCGCTCCCACTTTACACATATTTTTGCCTTAGTGAGATACAATCAACAAAATGACAATTACAGGCTGAAAATATTTTCAGAAGAGAGCGTACCACTCTTTGGCCCTCCCTTGCCAACTCCACCAGTGTTTACAGACCACCAGGAATTCAGGGACTTTTTGCTAGTGAAATTAATTAATGGTGAAAAAGCCACTTTGGAAACCCCAACATTTGCCCAGAAACGTCGGCGTACCCTGGATATGTTGATTAGATCTTTACACCAGGATTTGATGCCA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000213023
Ensembl | human accession no.
ENSG00000131355
Ensembl | human accession no.
ENSG00000175376
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136895
Gene Information
human ... SYT3(84258)
Gene Information
human ... ADGRE3(84658), EMR3(84658)
Gene Information
human ... EIF1AD(84285)
Gene Information
human ... GARNL3(84253)
NCBI accession no.
NM_032298
NCBI accession no.
NM_032571
NCBI accession no.
NM_032325
NCBI accession no.
NM_032293
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)