Przejdź do
EHU150741
MISSION® esiRNA
targeting human RBAK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ACACGGGAGAGAAGCCCTATCAGTGTAGCGAGTGTGGGAAATTCTTTTCTCGGGTGTCATACCTCACTATACATTATAGAAGTCATTTAGAAGAGAAACCCTATGAATGTAATGAATGTGGCAAAACCTTCAATTTAAATTCAGCCTTCATTAGACATCGGAAAGTACACACAGAAGAGAAATCCCATGAATGTAGTGAATGTGGAAAGTTCTCTCAGTTGTATCTCACCGACCATCATACAGCTCATTTAGAAGAGAAACCCTATGAATGTAATGAATGTGGGAAAACCTTCCTTGTAAATTCAGCCTTCGATGGGCACCAGCCACTTCCAAAAGGGGAGAAATCCTATGAATGTAATGTATGTGGAAAGTTATTCAATGAGTTGTCATACTATACTGAACATTATAGAAGTCATTCAGAAGAGAAACCTTATGGATGTAGCGAATGTGGGAAAACC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RBAK(57786)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU007831EHU080331EHU061681
esiRNA cDNA target sequence
ACACGGGAGAGAAGCCCTATCAGTGTAGCGAGTGTGGGAAATTCTTTTCTCGGGTGTCATACCTCACTATACATTATAGAAGTCATTTAGAAGAGAAACCCTATGAATGTAATGAATGTGGCAAAACCTTCAATTTAAATTCAGCCTTCATTAGACATCGGAAAGTACACACAGAAGAGAAATCCCATGAATGTAGTGAATGTGGAAAGTTCTCTCAGTTGTATCTCACCGACCATCATACAGCTCATTTAGAAGAGAAACCCTATGAATGTAATGAATGTGGGAAAACCTTCCTTGTAAATTCAGCCTTCGATGGGCACCAGCCACTTCCAAAAGGGGAGAAATCCTATGAATGTAATGTATGTGGAAAGTTATTCAATGAGTTGTCATACTATACTGAACATTATAGAAGTCATTCAGAAGAGAAACCTTATGGATGTAGCGAATGTGGGAAAACC
esiRNA cDNA target sequence
CATGCTGACTTCGTCCTTGAAATGAACACTGCAAAGAGCACAAGCCGCGTAACAGCCTTTCTAGATGATTTAAGCCAGAAGTTAAAACCCTTGGGTGAAGCAGAACGAGAGTTTATTTTGAATTTGAAGAAAAAGGAATGCAAAGACAGGGGTTTTGAATATGATGGGAAAATCAATGCCTGGGATCTATATTACTACATGACTCAGACAGAGGAACTCAAGTATTCCATAGACCAAGAGTTCCTCAAGGAATACTTCCCAATTGAGGTGGTCACTGAAGGCTTGCTGAACACCTACCAGGAGTTGTTGGGACTTTCATTTGAACAAATGACAGATGCTCATGTTTGGAACAAGAGTGTTACACTTTATACTGTGAAGGATAAAGCTACAGGAGAAGTATTGGGACAGTTCTATTTGGACCTCTATCCAAGGGAA
esiRNA cDNA target sequence
CCTGACCCAGGAGTGTCTGTCCATCTCAGCGTGCATTCTTATTTTACTGTGCCTGATACCAGAGAACTTCCCAGCATACCTGAGAATAGAAATCTGACAGAATATTTTGTGGCTGTGGATGTTAACAACATGTTGCATCTGTACGCCAGTATGCTGTACGAACGCCGGATACTCATCATTTGCAGCAAACTCAGCACTCTGACTGCCTGCATCCACGGGTCTGCGGCGATGCTCTACCCCATGTACTGGCAGCACGTGTACATCCCCGTGCTGCCGCCGCATCTGCTGGACTACTGCTGTGCTCCCATGCCCTACCTCATAGGAATCCATTTAAGTTTAATGGAGAAAGTCAGAAACATGGCCCTGGATGATGTCGTGATCCTGAATGTGGACACCAACACCCT
esiRNA cDNA target sequence
TAGAGCTGCCCAAAGTGTCAGAGATGAAACTCCCAAAGGTGCCAGAGATGGCTGTGCCGGAGGTGCGGCTTCCAGAGGTACAGCTGCTGAAAGTGTCGGAGATGAAACTCCCAAAGGTGCCAGAGATGGCTGTGCCGGAGGTGCGGCTTCCAGAGGTACAGCTGCCGAAAGTGTCAGAGATGAAACTCCCAGAGGTGTCAGAGGTGGCTGTGCCAGAGGTGCGGCTTCCAGAGGTGCAGCTGCCGAAAGTGCCAGAGATGAAAGTCCCTGAGATGAAGCTTCCAAAGGTGCCTGAGATGAAACTTCCTGAGATGAAACTCCCTGAAGTGCAACTCCCGAAGGTGCCCGAGATGGCCGTGCCCGATGTGCACCTCCCAGAAGTGCAGCTTCCAAAAGTCCCAGAGATGAAGCTCCCTGA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000146587
Ensembl | human accession no.
ENSG00000123213
Ensembl | human accession no.
ENSG00000119522
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105227
Gene Information
human ... RBAK(57786)
Gene Information
human ... NLN(57486)
Gene Information
human ... DENND1A(57706)
Gene Information
human ... PRX(57716)
NCBI accession no.
NM_021163
NCBI accession no.
NM_020726
NCBI accession no.
NM_020946
NCBI accession no.
NM_181882
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)