Przejdź do
EHU149201
MISSION® esiRNA
targeting human CC2D2B (1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAGCTCATTGATAGCGAAATACATCAAAGGTCCAAGTTGTCTCCACAGACTGAAGTCTCATTGGATGAAAGTCTTTCATTTTTCATTCTGAGTGGTGAAGAAGGTTCAGCTTTGGGCAAGTCTTCAGAGCAGAGACCAGTAAACCGTAGTTATCCCAAATGCTTTTCACTTGGTGTTAATTTACAAAATGTTGCTGAGAGTGAAGAGGAAGAGTTTATGAAAGAATTCATTTTGACAGATATACTCAAAGTAAAAGCTGCTGACTATGAAGATGATCAAGAACAAATAAAAAAACAGAAGGCAAATATTTTTGTACCAAGTAGTTCTCCAGTGGTTAACCAGCGCAAACTGCCAAAAGATATGATGCCACGTATTCTAGAAGATGAAGGATTCTATATTCAGAGAAAGCCAGAAATATACAAAAAGACCTGCAACAAAATGGAAAATCGCCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU229091HPA072122
description
targeting human CC2D2B (1)
description
targeting human CC2D2B (2)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
esiRNA cDNA target sequence
GCAGCTCATTGATAGCGAAATACATCAAAGGTCCAAGTTGTCTCCACAGACTGAAGTCTCATTGGATGAAAGTCTTTCATTTTTCATTCTGAGTGGTGAAGAAGGTTCAGCTTTGGGCAAGTCTTCAGAGCAGAGACCAGTAAACCGTAGTTATCCCAAATGCTTTTCACTTGGTGTTAATTTACAAAATGTTGCTGAGAGTGAAGAGGAAGAGTTTATGAAAGAATTCATTTTGACAGATATACTCAAAGTAAAAGCTGCTGACTATGAAGATGATCAAGAACAAATAAAAAAACAGAAGGCAAATATTTTTGTACCAAGTAGTTCTCCAGTGGTTAACCAGCGCAAACTGCCAAAAGATATGATGCCACGTATTCTAGAAGATGAAGGATTCTATATTCAGAGAAAGCCAGAAATATACAAAAAGACCTGCAACAAAATGGAAAATCGCCTG
esiRNA cDNA target sequence
GGAAATGGAACTGAAGAACTCTGTCTTTTGACATCAGGAAAACTTAGCTATTCTCTATCATGGAGCTTAGATGAAAATGGTCTTCCTCTGATACCTATGCCACAATCATTAAGATCTTCTTACTGCAGTATGTTAAGGAATGTAGATGCAAGAAGTGTTCCTGGAATTCCATGGCTCATGAATGAACAGAAGCTTTTTGAATGGGCAAATGAAGTCAGAATTGATCCAAATAATCCAGAATATTCTGATTTAATGGAATCTGTTACGTACATGAGACTTAAGGGGCAGGATATTCCAAAGTATTTTCGTCTTGAACAGTTGCAAGATGAATTTAACTTCGTTTCTGAAGAGGAAATGGCAAAGAGTAAACGTTTCCAGCTATTGCAACTTAGAAATGCAGGTCAATTAGATAATTTCCTTCTACAGCAAATGCCCCTCCATGATACAGAGATTCCAGATTTAGTCTTCCAGCCAGGTGCAGTGACTCATGCCTGTAATCTTGGCACTCTGGGGA
esiRNA cDNA target sequence
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173088
Ensembl | human accession no.
ENSG00000203973
Ensembl | human accession no.
-
Gene Information
human ... CC2D2B(387707), C10orf131(100127889)
Gene Information
human ... CC2D2B(387707)
Gene Information
human ... CC2D2B(387707)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
NCBI accession no.
NM_001130446
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)