Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGCAGCTTCTTGATCGTGGTGGTGTTCCTCATCGCTGGGACGCTGGTTCTAGAGGCAGCTGTCACGGGAGTTCCTGTTAAAGGTCAAGACACTGTCAAAGGCCGTGTTCCATTCAATGGACAAGATCCCGTTAAAGGACAAGTTTCAGTTAAAGGTCAAGATAAAGTCAAAGCGCAAGAGCCAGTCAAAGGTCCAGTCTCCACTAAGCCTGGCTCCTGCCCCATTATCTTGATCCGGTGCGCCATGTTGAATCCCCCTAACCGCTGCTTGAAAGATACTGACTGCCCAGGAATCAAGAAGTGCTGTGAAGGCTCTTGCGGGATGGCCTGTTTCGTTCCCCAGTGAGAGGGAGCCGGTCCTTGCTGCACCTGTGCCGTCCCCAGAGCTACAGGCCCCATCTGGTCCTAAGTCCCTGCTGCCCTTCCCCTTCCCACACTGTCCATTCTTCCTCCCATTCAGGATG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PI3(5266)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human PI3 | description targeting human PGM1 | description targeting human PHKA2 | description targeting human PFN1 |
| Gene Information human ... PI3(5266) | Gene Information human ... PGM1(5236) | Gene Information human ... PHKA2(5256) | Gene Information human ... PFN1(5216) |
| esiRNA cDNA target sequence AGCAGCTTCTTGATCGTGGTGGTGTTCCTCATCGCTGGGACGCTGGTTCTAGAGGCAGCTGTCACGGGAGTTCCTGTTAAAGGTCAAGACACTGTCAAAGGCCGTGTTCCATTCAATGGACAAGATCCCGTTAAAGGACAAGTTTCAGTTAAAGGTCAAGATAAAGTCAAAGCGCAAGAGCCAGTCAAAGGTCCAGTCTCCACTAAGCCTGGCTCCTGCCCCATTATCTTGATCCGGTGCGCCATGTTGAATCCCCCTAACCGCTGCTTGAAAGATACTGACTGCCCAGGAATCAAGAAGTGCTGTGAAGGCTCTTGCGGGATGGCCTGTTTCGTTCCCCAGTGAGAGGGAGCCGGTCCTTGCTGCACCTGTGCCGTCCCCAGAGCTACAGGCCCCATCTGGTCCTAAGTCCCTGCTGCCCTTCCCCTTCCCACACTGTCCATTCTTCCTCCCATTCAGGATG | esiRNA cDNA target sequence GGACCCATCCAAGTCATCTGATTGAAGAGCATGACAGAAACAAAATGTATTCACCAAGCATTTTAGGATTTGACTTTTTCACTAACCAGTTGACGAGCAGTGCATTTACAAGGCACTGCCAAACAAGATGCCCTTGGGAGCTGTGAGGGAAAGAGGACCTGCGGGCTTAGATCAATCTCAATTCCTTTTCATGCCCTCCTGCATTGCTGCTGCGTGGGTATTTGTCTCCTTAGCCATCAGGTACAGTTTACACTACAATGTAAGCTATAGGTGGAGCATCAGCAGTGAGTGAGGCCATTCTTCATCCTTAGGATGTGGCAATGAAATGATGGTGCAAGTTCCTTTCTCTTTTGTGAATCTTTCCCCCCATTTCCTGTTTACATGTAACCCAACAAAATGCAATTTCTAGTGCCTTCTGTCCAATCAGTTCTTTCCTCTGAGTGAGACGTACTTGGCTACAGATTTCTGCCTTGTTTTGCGA | esiRNA cDNA target sequence CCTTTCGGAATTTCTCACCACATCGTTCTACACATATCTGACTTTTCTGGATCCAGACTGTGATGAGAAGTTGTTTGACAATGCCAGCGAAGGGACTTTCAGTCCTGATAGTGATTCAGATTTGGTAGGATATCTGGAAGACACCTGTAATCAAGAAAGCCAAGACGAACTTGACCATTATATCAACCACCTTCTGCAAAGCACATCGTTGAGGTCCTATCTGCCTCCTCTTTGTAAGAACACAGAAGACCGCCATGTCTTCAGTGCTATCCACTCCACGCGGGACATACTTTCTGTGATGGCAAAAGCAAAGGGTTTGGAAGTTCCATTTGTTCCCATGACTTTGCCGACTAAAGTTCTAAGTGCCCACCGTAAATCACTGAATCTTGTTGATTCTCCTCAGCCACTCCTAGAAAAGGTTCCTGAAAGTGACTTTCAGTGGCCCAGAGATGACCATGGTGACGTGGACTGTGAGAAGC | esiRNA cDNA target sequence ACGCCTACATCGACAACCTCATGGCGGACGGGACCTGTCAGGACGCGGCCATCGTGGGCTACAAGGACTCGCCCTCCGTCTGGGCCGCCGTCCCCGGGAAAACGTTCGTCAACATCACGCCAGCTGAGGTGGGTGTCCTGGTTGGCAAAGACCGGTCAAGTTTTTACGTGAATGGGCTGACACTTGGGGGCCAGAAATGTTCGGTGATCCGGGACTCACTGCTGCAGGATGGGGAATTTAGCATGGATCTTCGTACCAAGAGCACCGGTGGGGCCCCCACCTTCAATGTCACTGTCACCAAGACTGACAAGACGCTAGTCCTGCTGATGGGCAAAGAAGGTGTCCACGGTGGTTTGATCAACAAGAAATGTTATGAAATGGCCTCCCACCTTCGGCGTTCCCAGTACTGACCTCGTCTGTCCCTTC |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?