Przejdź do
EHU144841
MISSION® esiRNA
targeting human TSPAN31
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAGTCATTGCTGTGGGAGTCTTCCTTCTCCTTATTGCAGTGGCTGGACTGGTGGGTGCTGTCAACCACCACCAAGTCCTGCTGTTCTTTTACATGATCATCCTTGGTTTGGTCTTCATCTTCCAATTTGTAATCTCTTGCTCATGTCTGGCTATTAACCGAAGCAAACAGACAGATGTCATCAATGCTTCTTGGTGGGTCATGAGCAACAAGACTCGGGATGAACTGGAAAGAAGTTTTGATTGTTGTGGCTTATTCAACCTCACAACCCTGTATCAACAAGATTATGATTTCTGCACTGCAATCTGCAAGAGCCAGAGCCCCACATGCCAGATGTGTGGAGAAAAGTTTCTTAAGCATTCAGACGAAGCCCTGAAAATCCTAGGGGGTGTTGGACTCTTCTTTAGCTTTACAGAGATCCTTGGTGTTTGGCTAGCAATGAGATTTCGGAATCAGAAGGATCCTAGAGCCAACCCCAGT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TSPAN31(6302)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU005661EHU155851EHU070791
description
targeting human TSPAN31
description
targeting human TSPAN33
description
targeting human TSPAN13
description
targeting human TSPAN32
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000135452
Ensembl | human accession no.
ENSG00000158457
Ensembl | human accession no.
ENSG00000106537
Ensembl | human accession no.
ENSG00000064201
esiRNA cDNA target sequence
GGAGTCATTGCTGTGGGAGTCTTCCTTCTCCTTATTGCAGTGGCTGGACTGGTGGGTGCTGTCAACCACCACCAAGTCCTGCTGTTCTTTTACATGATCATCCTTGGTTTGGTCTTCATCTTCCAATTTGTAATCTCTTGCTCATGTCTGGCTATTAACCGAAGCAAACAGACAGATGTCATCAATGCTTCTTGGTGGGTCATGAGCAACAAGACTCGGGATGAACTGGAAAGAAGTTTTGATTGTTGTGGCTTATTCAACCTCACAACCCTGTATCAACAAGATTATGATTTCTGCACTGCAATCTGCAAGAGCCAGAGCCCCACATGCCAGATGTGTGGAGAAAAGTTTCTTAAGCATTCAGACGAAGCCCTGAAAATCCTAGGGGGTGTTGGACTCTTCTTTAGCTTTACAGAGATCCTTGGTGTTTGGCTAGCAATGAGATTTCGGAATCAGAAGGATCCTAGAGCCAACCCCAGT
esiRNA cDNA target sequence
TAGCTGCTGTGGAGGGATTTCCTACAAGGACTGGTCTCAGAACATGTATTTCAACTGCTCAGAAGACAACCCCAGTCGAGAGCGCTGCTCTGTGCCTTACTCCTGTTGCTTGCCTACTCCTGACCAGGCAGTGATCAACACTATGTGTGGCCAAGGTATGCAGGCCTTTGACTACTTGGAAGCTAGCAAAGTCATCTACACCAATGGCTGTATTGACAAGTTGGTCAACTGGATACACAGCAACCTATTCTTACTTGGTGGTGTGGCTCTAGGCCTGGCCATCCCCCAGCTGGTGGGAATTCTGCTGTCCCAGATCCTAGTGAATCAGATCAAAGATCAGATCAAGCTACAGCTCTACAACCAGCAGCACCGGGCTGACCCATGGTACTGAGAATCCATCCTGCACCTCCTCACCATGGAAACTGGCAAGCCTCATA
esiRNA cDNA target sequence
GTGGGTCTGATTGGAGCTGTAAAACATCATCAGGTGTTGCTATTTTTTTATATGATTATTCTGTTACTTGTATTTATTGTTCAGTTTTCTGTATCTTGCGCTTGTTTAGCCCTGAACCAGGAGCAACAGGGTCAGCTTCTGGAGGTTGGTTGGAACAATACGGCAAGTGCTCGAAATGACATCCAGAGAAATCTAAACTGCTGTGGGTTCCGAAGTGTTAACCCAAATGACACCTGTCTGGCTAGCTGTGTTAAAAGTGACCACTCGTGCTCGCCATGTGCTCCAATCATAGGAGAATATGCTGGAGAGGTTTTGAGATTTGTTGGTGGCATTGGCCTGTTCTTCAGTTTTACAGAGATCCTGGGTGTTTGGCTGACCTACAGATACAGGAACCAGAAAGACCCC
esiRNA cDNA target sequence
TGGTATATGAGCAGGCGATGAAAGGTACGTCCCACGTCCGGCGGCAGGAGCTGGCGGCCATCCAGGACGTGTTTCTGTGCTGTGGGAAGAAGTCTCCTTTCAGCCGTCTGGGGAGCACAGAGGCTGACCTGTGTCAGGGAGAGGAGGCGGCGAGAGAGGACTGCCTTCAGGGCATCCGGAGCTTCCTGAGGACACACCAGCAGGTCGCCTCCAGCCTGACCAGCATCGGCCTGGCCCTCACGGTGTCCGCCTTGCTCTTCAGCTCCTTCCTGTGGTTTGCCATCCGCTGTGGCTGCAGCTTGGACCGCAAGGGCAAATACACCCTGACCCCACGAGCATGTGGCCGCCAGCCCCAGGAGCCCAGCCTCTTGAGATGCTCCCAGGGTGGACCCACACATTGTCTCCACTCCG
Gene Information
human ... TSPAN31(6302)
Gene Information
human ... TSPAN33(340348)
Gene Information
human ... TSPAN13(27075)
Gene Information
human ... TSPAN32(10077)
NCBI accession no.
NM_005981
NCBI accession no.
NM_178562
NCBI accession no.
NM_014399
NCBI accession no.
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)