Przejdź do
EHU124261
MISSION® esiRNA
targeting human NUTM1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGATCTGTGGGCAGAAGGTTGCTTCCCATTGCTAGAAAGTGGTGATTCCACACTGGGGTCTTCCAAAGAAACCCTTCCACCCACATGCCAAGGCAATCTCCTTATCATGGGGACTGAGGATGCCTCCTCCTTGCCTGAAGCCAGTCAAGAGGCAGGGAGCAGAGGCAATTCCTTTTCTCCTCTGTTGGAAACCATAGAACCTGTCAACATACTAGATGTTAAAGATGACTGTGGCCTCCAACTAAGGGTCAGCGAGGACACCTGCCCACTGAATGTTCATTCTTATGACCCCCAAGGAGAAGGCAGGGTGGATCCTGATCTGTCCAAGCCTAAAAACCTTGCTCCTTTACAAGAGAGTCAGGAGTCTTACACAACTGGGACTCCCAAAGCAACATCTTCTCACCAGGGCCTTGGAAGCACTTTGCCTA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU136751EHU013291EHU129961
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184507
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171044
Ensembl | human accession no.
ENSG00000176769
Ensembl | human accession no.
ENSG00000161860
esiRNA cDNA target sequence
GTGATCTGTGGGCAGAAGGTTGCTTCCCATTGCTAGAAAGTGGTGATTCCACACTGGGGTCTTCCAAAGAAACCCTTCCACCCACATGCCAAGGCAATCTCCTTATCATGGGGACTGAGGATGCCTCCTCCTTGCCTGAAGCCAGTCAAGAGGCAGGGAGCAGAGGCAATTCCTTTTCTCCTCTGTTGGAAACCATAGAACCTGTCAACATACTAGATGTTAAAGATGACTGTGGCCTCCAACTAAGGGTCAGCGAGGACACCTGCCCACTGAATGTTCATTCTTATGACCCCCAAGGAGAAGGCAGGGTGGATCCTGATCTGTCCAAGCCTAAAAACCTTGCTCCTTTACAAGAGAGTCAGGAGTCTTACACAACTGGGACTCCCAAAGCAACATCTTCTCACCAGGGCCTTGGAAGCACTTTGCCTA
esiRNA cDNA target sequence
GACTCCAGGGACGACAAGAAGAGCATGAGCTACAGAGGGGCCATCATCCAGGTCTTCTGGCGCCTCTTCACCATCTCATCCCGAGTGATCTCTTTTGCCCTCTTTGCTTCCATCTTCCAGCTCTATTTTGGGATCTTCGTGGTGGTTCACTGGTGCGCCATGGCCTTCTGGATCATCCATGGCGGAACAGACTTCTGCATGTCCAAGTGGGAGGAGATCCTCTTCAACATGGTGGTAGGGATCGTGTACATTTTCTGCTGGTTTAACGTCAAGGAAGGGCGGACTCGATATCGAATGTTTGCATATTATACGATAGTCTTGACCGAGAATGCTGCCTTGACGTTCCTTTGGTATTTTTACAGAGACCCGGAGACCACTGACTCCTATGCGGTGCCAGCACTGTGTTGTGTCTTTATTAGCTTTGTGGCTGGGATC
esiRNA cDNA target sequence
TGCTCAACTCTGAGGAACGAAAGCAGATATTTGAACAGTTTGTCAAGACAAGAATAAAAGAAGAATACAAGGAAAAGAAAAGTAAATTGCTGCTAGCCAAAGAAGAATTCAAGAAACTTCTAGAGGAATCTAAAGTGTCTCCCAGGACCACGTTTAAGGAGTTTGCAGAGAAATACGGCCGGGATCAGAGGTTCCGACTTGTTCAAAAAAGAAAGGACCAGGAGCATTTTTTCAACCAATTCATACTTATTCTTAAGAAACGGGACAAGGAAAACAGACTAAGGCTGCGGAAAATGAGATGAGTTTGTGAAAAAATGCAATAAGCCCGGGGGTTGACCCTGGGCGTGCCGGGGGCGAGGGGGTCACGGTGGAGACGGACACGGGCGTGGGGCGGCCGAGACCTGCACGGCCCAGCGGGCACCGGCACTGCGGGGTCTTCGTTCTCAGAGGATTACTGTTTCATATTGAAGCTCTCTCTTTTGTACATTCAGAGTTTGATGCATTTCTAATCACCG
esiRNA cDNA target sequence
GGAACAGCCTGAAGACCAAGGTTTCGGATCTGACAGAGAAATTAGAGGAGAGGATCTATCAGATTTATAATGACCACAACAAGATCATCCAGGAAAAGCTCCAAGAGTTCACCCAGAAAATGGCAAAGATCAGCCATTTGGAGACAGAGCTCAAACAAGTCTGCCACAGCGTGGAGACTGTGTACAAAGACCTGTGTCTCCAGCCTGAGCAGAGCCTAAGACTCAGATGGGGGCCAGACCACTCTAGGGGAAAGTCCCCACCACGTCCCGGCAACTCACAGCCCCCAGACGTGTTCGTTTCTTCTGTGGCTGAAACTACTTCTCAGGCCACTGCTTCAGAAGTACAGACCAACAGAGATGGTGAATGCTGACAGCTGCCGGGAGACTCACGCCTTAGTGACAGTCTCCAGGAGAAGACTGTGAGGCCA
Gene Information
human ... NUTM1(256646), C15orf55(256646)
Gene Information
human ... XKR6(286046)
Gene Information
human ... TCERG1L(256536)
Gene Information
human ... SYCE2(256126)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_175741
NCBI accession no.
NM_173683
NCBI accession no.
NM_174937
NCBI accession no.
NM_001105578
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)