Kluczowe dokumenty
EHU123931
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NUDT1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAAGAAGGAGAGACCATCGAGGATGGGGCTAGGAGGGAGCTGCAGGAGGAGAGCGGTCTGACAGTGGACGCCCTGCACAAGGTGGGCCAGATCGTGTTTGAGTTCGTGGGCGAGCCTGAGCTCATGGACGTGCATGTCTTCTGCACAGACAGCATCCAGGGGACCCCCGTGGAGAGCGACGAAATGCGCCCATGCTGGTTCCAGCTGGATCAGATCCCCTTCAAGGACATGTGGCCCGACGACAGCTACTGGTTTCCACTCCTGCTTCAGAAGAAGAAATTCCACGGGTACTTCAAGTTCCAGGGTCAGGACACCATCCTGGACTACACACTCCGCGAGGTGGACACGGTCTAGCGGGAGCCCAGGGCAGCCCCTGGGCAGGAGACGTGGCTGCTGAACAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhen Chen et al.
Cancer cell international, 20, 337-337 (2020-07-28)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common and lethal type of primary brain tumor. More than half of GBMs contain mutation(s) of PTEN/PI3K/AKT, making inhibitors targeting the PI3K pathway very attractive for clinical investigation. However, so far, PI3K/AKT/mTOR inhibitors have
Ya Gao et al.
Oncotarget, 8(56), 95865-95879 (2017-12-10)
Cancer cells are more addictive to MTH1 than normal cells because of their dysfunctional redox regulations. MTH1 plays an important role to maintain tumor cell survival, while it is not indispensable for the growth of normal cells. Farnesyl phenols having
Bharathan Bhavya et al.
Life sciences, 264, 118673-118673 (2020-11-02)
The study focused on the expression and role of a recent potential cancer therapeutic target protein, MutT Homolog1 (MTH1). MTH1 gets activated in an increased reactive oxygen species (ROS) environment and removes the oxidized nucleotides from the cell. The study