Przejdź do
EHU120441
MISSION® esiRNA
targeting human PLEKHG1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCTAGTGATGTGGGAAAGCAGCAGCTGCTGTCTTTACACAGAAGTTCAAGGTGTGAGAGTCACCAGGACTTGCTGCCAGATATTGCTGACTCGCATCAACAGGGCACTGAAAAACTCTCAGATCTCACACTCCAAGACTCACAGAAAGTTGTGGTGGTCAATAGAAATTTACCCTTAAATGCCCAAATTGCAACACAGAATTATTTTTCCAATTTCAAAGAGACTGATGGAGATGAAGATGACTATGTGGAAATCAAGTCAGAAGAAGATGAGTCGGAGTTGGAGCTATCTCACAATCGTAGAAGGAAATCTGACTCAAAGTTTGTGGATGCTGACTTTTCTGATAATGTCTGCAGCGGCAACACATTGCATTCTTTGAATAGTCCGCGCACTCCAAAAAAGCCGGTTAACAGCAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PLEKHG1(57480)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU131691EHU137611EHU122361
description
targeting human PLEKHG1
description
targeting human PLEKHG7
description
targeting human PLEKHA1
description
targeting human PLEKHF1
Gene Information
human ... PLEKHG1(57480)
Gene Information
human ... PLEKHG7(338809), PLEKHG7(440107)
Gene Information
human ... PLEKHA1(59338)
Gene Information
human ... PLEKHF1(79156)
esiRNA cDNA target sequence
CCCTAGTGATGTGGGAAAGCAGCAGCTGCTGTCTTTACACAGAAGTTCAAGGTGTGAGAGTCACCAGGACTTGCTGCCAGATATTGCTGACTCGCATCAACAGGGCACTGAAAAACTCTCAGATCTCACACTCCAAGACTCACAGAAAGTTGTGGTGGTCAATAGAAATTTACCCTTAAATGCCCAAATTGCAACACAGAATTATTTTTCCAATTTCAAAGAGACTGATGGAGATGAAGATGACTATGTGGAAATCAAGTCAGAAGAAGATGAGTCGGAGTTGGAGCTATCTCACAATCGTAGAAGGAAATCTGACTCAAAGTTTGTGGATGCTGACTTTTCTGATAATGTCTGCAGCGGCAACACATTGCATTCTTTGAATAGTCCGCGCACTCCAAAAAAGCCGGTTAACAGCAA
esiRNA cDNA target sequence
GTCTTTGGGCTGAGAAATGCTTTTCTTATACAACACGAAAACAGATATCGACAGTGTATAGCAGCATTCTTATTACAAGCCCAAACGGAAAACATCAAAAAAACATGGATGGCACAAATAACAACTGCAATTTCTTGCTTTACCAAGAGTCAGGAAACCAAGAAAATATCTTTATTCACATTGCCCGCAGAATCCTCTGAAATTTAGGGACCTAAAACAAGTGGCATGTCTTTTTAGAAGATTATGGTTTAAGGTATAATTTCATTCAAAGTTTTGTAACACTTAGCTAGTGATAAGCTAGAAGGAAATTTGCATTTTAAAGAAGTTTCAGAATTTGAAATTTTGAGCTAGGAAAATCCTCAGTATAGAGGAATAATGACTGCAACAAATTTGAACTCTGAGGAATTTCTTGACAAATATATACTGACATCCAGATTACCTTCTAATGCTTCCGTCAGGTTTGTAA
esiRNA cDNA target sequence
GGATCGTCAGAATCGCATTTGTGGTTTTCTAGACATTGAAGAAAATGAAAACAGTGGGAAATTTCTTCGAAGGTACTTCATACTGGATACCAGAGAAGATAGTTTCGTGTGGTACATGGATAATCCACAGAACCTACCTTCTGGATCATCACGTGTTGGAGCCATTAAGCTTACCTACATTTCAAAGGTTAGCGATGCTACTAAGCTAAGGCCAAAGGCGGAGTTCTGTTTTGTTATGAATGCAGGAATGAGGAAGTACTTCCTACAAGCCAATGATCAGCAGGACCTAGTGGAATGGGTAAATGTGTTAAACAAAGCTATAAAAATTACAGTACCAAAGCAGTCAGACTCACAGCCTAATTCTGATAACCTAAGTCGCCATGGTGAATGTGGGAAAAAGCAAGTGTCTTACAGAACTGATATTGTTGGTGGCGTACCCATCATTACTCCCACTCAGAAAGAAGAAGTAAATGAATGTGGTGAAAGTATTGACAGAAATAATCTGAAACGGTCACAAAGCCATCT
esiRNA cDNA target sequence
CTACTGCGGTGTGGACTCGAGGGCTGGGCGCGGGGCCGGCGCAGAAGCCGCCAGCTGGAGACGATGGTGGACCACTTGGCCAACACGGAGATCAACAGCCAGCGCATCGCGGCAGTGGAGAGCTGCTTCGGGGCCTCGGGGCAGCCGCTGGCGCTGCCAGGCCGAGTGCTGCTGGGCGAGGGCGTGCTGACCAAAGAGTGCCGCAAGAAGGCCAAGCCGCGCATCTTCTTCCTCTTTAACGACATCCTGGTGTATGGCAGCATCGTGCTCAACAAGCGCAAGTACCGCAGCCAGCACATCATCCCCCTGGAGGAGGTCACACTGGAGCTGTTGCCGGAGACGCTGCAGGCCAAGAACCGCTGGATGATCAAGACGGCCAAGAAGTCCTTTGTGGTGTCGGCCGCCTCCGCTACGGAGCGCCAGGAATGGATTAGCCACATCGAGG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000120278
Ensembl | human accession no.
ENSG00000187510
Ensembl | human accession no.
ENSG00000107679
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166289
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_001029884
NCBI accession no.
NM_001004330
NCBI accession no.
NM_001001974
NCBI accession no.
NM_024310
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)