Przejdź do
EHU112451
MISSION® esiRNA
targeting human UQCRH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTGCTGCTCGTGTTGAATCTAGAACCGTAGCCAGACATGGGACTGGAGGACGAGCAAAAGATGCTTACCGAATCCGGAGATCCTGAGGAGGAGGAAGAGGAAGAGGAGGAATTAGTGGATCCCCTAACAACAGTGAGAGAGCAATGCGAGCAGTTGGAGAAATGTGTAAAGGCCCGGGAGCGGCTAGAGCTCTGTGATGAGCGTGTATCCTCTCGATCACATACAGAAGAGGATTGCACGGAGGAGCTCTTTGACTTCTTGCATGCGAGGGACCATTGCGTGGCCCACAAACTCTTTAACAACTTGAAATAAATGTGTGGACTTAATTCACCCCAGTCTTCATCATCTGGGCATCAGA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... UQCRH(7388)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU027211EHU093321EHU134271
description
targeting human UQCRH
description
targeting human UQCRC2
description
targeting human UPP1
description
targeting human UBA7
esiRNA cDNA target sequence
TTGCTGCTCGTGTTGAATCTAGAACCGTAGCCAGACATGGGACTGGAGGACGAGCAAAAGATGCTTACCGAATCCGGAGATCCTGAGGAGGAGGAAGAGGAAGAGGAGGAATTAGTGGATCCCCTAACAACAGTGAGAGAGCAATGCGAGCAGTTGGAGAAATGTGTAAAGGCCCGGGAGCGGCTAGAGCTCTGTGATGAGCGTGTATCCTCTCGATCACATACAGAAGAGGATTGCACGGAGGAGCTCTTTGACTTCTTGCATGCGAGGGACCATTGCGTGGCCCACAAACTCTTTAACAACTTGAAATAAATGTGTGGACTTAATTCACCCCAGTCTTCATCATCTGGGCATCAGA
esiRNA cDNA target sequence
TTGCTGCGTCTTACATCCAGTCTGACGACAAAAGGAGCTTCATCTTTCAAGATAACCCGTGGAATTGAAGCAGTTGGTGGCAAATTAAGTGTGACCGCAACAAGGGAAAACATGGCTTATACTGTGGAATGCCTGCGGGGTGATGTTGATATTCTAATGGAGTTCCTGCTCAATGTCACCACAGCACCAGAATTTCGTCGTTGGGAAGTAGCTGACCTTCAGCCTCAGCTAAAGATTGACAAAGCTGTGGCCTTTCAGAATCCGCAGACTCATGTCATTGAAAATTTGCATGCAGCAGCTTACCGGAATGCCTTGGCTAATCCCTTGTATTGTCCTGACTATAGGATTGGAAAAGTGACATCAGAGGAGTTACATTACTTCGTTCAGAACCATTTCACAAGTGCAAGAATGGCTTTG
esiRNA cDNA target sequence
GAGCTGTTGCTGTGTTCTGCAGAGCTGAGCGAGTTCACCACAGTGGTGGGGAACACCATGTGCACCTTGGACTTCTATGAAGGGCAAGGCCGTCTGGATGGGGCTCTCTGCTCCTACACGGAGAAGGACAAGCAGGCGTATCTGGAGGCAGCCTATGCAGCCGGCGTCCGCAATATCGAGATGGAGTCCTCGGTGTTTGCCGCCATGTGCAGCGCCTGCGGCCTCCAAGCGGCCGTGGTGTGTGTCACCCTCCTGAACCGCCTGGAAGGGGACCAGATCAGCAGCCCTCGCAATGTGCTCAGCGAGTACCAGCAGAGGCCGCAGCGGCTGGTGAGCTACTTCATCAAGAAGAAACTGAGCAAGGCCTGAG
esiRNA cDNA target sequence
TCTTGGCCACTGGAAACTCTGCTTTCATTATGGCATCAAACAGCTGCTGAGGCACTTCCCACCTAATAAAGTGCTTGAGGATGGAACTCCCTTCTGGTCAGGTCCCAAACAGTGTCCCCAGCCCTTGGAGTTTGACACCAACCAAGACACACACCTCCTCTACGTACTGGCAGCTGCCAACCTGTATGCCCAGATGCATGGGCTGCCTGGCTCACAGGACTGGACTGCACTCAGGGAGCTGCTGAAGCTGCTGCCACAGCCTGACCCCCAACAGATGGCCCCCATCTTTGCTAGTAATCTAGAGCTGGCTTCGGCTTCTGCTGAGTTTGGCCCTGAGCAGCAGAAGGAACTGAACAAAGCCCTGGAAGTCTGGAGTGTGGGCCCTCCCCTGAAGCCTCTGATGTTTGAGAAGGATGATGACAGCAACTTCCATGTGGA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173660
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140740
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183696
Ensembl | human accession no.
ENSG00000182179
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... UQCRH(7388)
Gene Information
human ... UQCRC2(7385)
Gene Information
human ... UPP1(7378)
Gene Information
human ... UBA7(7318)
NCBI accession no.
NM_006004
NCBI accession no.
NM_003366
NCBI accession no.
NM_003364
NCBI accession no.
NM_003335
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)