Przejdź do
EHU108451
MISSION® esiRNA
targeting human SEC63
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAACAAAAGCAGGCAAATGGAGTCGTTGGGAATGAAGCTGCAGTAAAGGAAGATGAAGAAGAAGTTTCAGATAAGGGCAGTGATTCTGAAGAAGAAGAAACCAATAGAGATTCCCAAAGTGAGAAAGATGATGGTAGTGACAGAGACTCTGATAGAGAGCAAGATGAAAAACAAAACAAAGATGATGAAGCAGAGTGGCAAGAATTACAACAAAGCATACAGCGAAAAGAGAGAGCTCTATTGGAAACCAAATCAAAAATAACACATCCTGTGTATAGCCTTTACTTTCCTGAGGAAAAACAAGAATGGTGGTGGCTTTACATTGCAGATAGGAAGGAGCAGACATTAATATCCATGCCATATCATGTGTGTACGCTGAAAGATACAGAGGAGGTAGAGCTGAAGTTTCCTGCACC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SEC63(11231)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU110131EHU002491EHU055851
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000025796
Ensembl | human accession no.
ENSG00000187446
Ensembl | human accession no.
ENSG00000115254
Ensembl | human accession no.
ENSG00000008952
esiRNA cDNA target sequence
AAACAAAAGCAGGCAAATGGAGTCGTTGGGAATGAAGCTGCAGTAAAGGAAGATGAAGAAGAAGTTTCAGATAAGGGCAGTGATTCTGAAGAAGAAGAAACCAATAGAGATTCCCAAAGTGAGAAAGATGATGGTAGTGACAGAGACTCTGATAGAGAGCAAGATGAAAAACAAAACAAAGATGATGAAGCAGAGTGGCAAGAATTACAACAAAGCATACAGCGAAAAGAGAGAGCTCTATTGGAAACCAAATCAAAAATAACACATCCTGTGTATAGCCTTTACTTTCCTGAGGAAAAACAAGAATGGTGGTGGCTTTACATTGCAGATAGGAAGGAGCAGACATTAATATCCATGCCATATCATGTGTGTACGCTGAAAGATACAGAGGAGGTAGAGCTGAAGTTTCCTGCACC
esiRNA cDNA target sequence
TACGCATGATGGTCGGAGTAAATATCTCAGATGAGCAGCTGGGCAGCATCGCAGACAGGACCATTCAGGAGGCTGATCAGGATGGGGACAGTGCCATATCTTTCACAGAATTTGTTAAGGTTTTGGAGAAGGTGGATGTAGAACAGAAAATGAGCATCCGATTTCTTCACTAAAGGAGACCAAACTGTTCCTTGCGGTCTAGTATTTAAGAACTGGAACTTGAAAGTCCTCCTTCTACCAACTCCACCTCCACCCCCTCATTCCCCTTCTCCCAAAGTACTACTGCTGTTGCATGACAACCCCAAATATGTTCTGTCAACACAAACCTGCCTTTGGTGTATAAACAGGGCATTACAGAATGGTACACCCTATATATTTCTGTTCAGTATCCATTCACTAGTTCTTCATTTATAAATATCATCTTCCCCATTCTGCTGCTGAATGCCACACATCCATCCAGTCTG
esiRNA cDNA target sequence
AAGTTCCCTTTCCTGCCAATATTGATATTCGTGATACTGTAAAGTATAAAGAAGTAATGAAACAATATGGACTTGGACCCAATGGCGGCATAGTGACCTCACTCAATCTCTTTGCTACCAGATTTGATCAGGTGATGAAATTTATTGAGAAGGCCCAGAACATGTCCAAATATGTGTTGATTGACACACCTGGACAGATTGAGGTATTCACCTGGTCAGCTTCTGGGACAATTATCACTGAAGCCCTTGCATCCTCATTTCCAACAGTTGTCATCTATGTAATGGACACATCGAGAAGTACCAACCCAGTGACCTTCATGTCCAACATGCTCTATGCCTGCAGCATCTTATACAAAACCAAGCTGCCTTTCATTGTGGTCATGAATAAAACTGACATCATTGACCACAGCTTTGCAGTGGAATGGATGCAGGATTTTGAGG
esiRNA cDNA target sequence
AGTAATAGCGGCCACCCTCTTCCCCCTTTGGCCAGCAGAAATGAGAGTAGGTGTTTATTACCTCAGTGTGGGTGCAGGCTGTTTTGTAGCCAGTATTCTTCTCCTTGCTGTTGCTCGATGCATTCTATTTCTCATCATTTGGCTCATAACTGGAGGAAGGCACCACTTTTGGTTCTTGCCAAATCTGACTGCTGATGTGGGCTTCATTGACTCCTTCAGGCCTCTGTACACACATGAATACAAAGGACCAAAAGCAGACTTAAAGAAAGATGAGAAGTCTGAAACCAAAAAGCAACAGAAGTCCGACAGTGAGGAAAAGTCAGACAGTGAGAAAAAGGAAGATGAGGAGGGGAAAGTAGGACCAGGAAATCATGGAACAGAAGGCTCGGGGGGAGAACGGCATTCAGACACGGACAGTGACAGGAGGGAAGATGATCGATCCCAGCAC
Gene Information
human ... SEC63(11231)
Gene Information
human ... CHP1(11261), AC012652.1(11261)
Gene Information
human ... GPN1(11321)
Gene Information
human ... SEC62(7095)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_007214
NCBI accession no.
NM_007236
NCBI accession no.
NM_007266
NCBI accession no.
NM_003262
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)