Kluczowe dokumenty
EHU106011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human UQCRB
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACTGGGGTTAATGCGAGATGATACAATATACGAGGATGAAGATGTAAAAGAAGCCATAAGAAGACTTCCTGAGAACCTTTATAATGACAGGATGTTTCGCATTAAGAGGGCACTGGACCTGAACTTGAAGCATCAGATCTTGCCTAAAGAGCAGTGGACCAAATATGAAGAGGAAAATTTCTACCTTGAACCGTATCTGAAAGAGGTTATTCGGGAAAGAAAAGAAAGAGAAGAATGGGCAAAGAAGTAATCATGTAGTTGAAGTCTGTGGATGCAGCTGTTATGAAGATGGTTAAACTTGAAACAAACAATTTTAAGAATTATTTGGTCTGAAGATGTTTTACTTTAAATAAATGTCTATTGTAATGGCTGGAGTTTTTGAATTCCAAACCTTATACTGAATAACTACTGAATCCCTTTACTGTTAAATTTTTTTCCAAACTTTCAAGATATATTTAGTTGTGTTTAACTGCTACTTGGAGCTCAGAAGCCACTTTATCAGTTTTCCTCACTGGTTGGATAGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frank Cichocki et al.
The Journal of experimental medicine, 215(9), 2379-2395 (2018-08-01)
Natural killer (NK) cells with adaptive immunological properties expand and persist in response to human cytomegalovirus. Here, we explored the metabolic processes unique to these cells. Adaptive CD3-CD56dimCD57+NKG2C+ NK cells exhibited metabolic hallmarks of lymphocyte memory, including increased oxidative mitochondrial
Meng Gao et al.
Journal of cellular physiology, 236(4), 2920-2933 (2020-09-16)
The previous research has shown that mitochondrial flash (mitoflash) genesis are functionally and mechanistically integrated with mitochondrial electron transport chain (ETC) energy metabolism. However, the response of mitoflash to superoxide is not entirely consistent with the response of MitoSOX Red.