Przejdź do
EHU101021
MISSION® esiRNA
targeting human PNMA5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTGTGAAACCTGGGACCACTTCTGCCTTCCTACGTGGCAGTGGCTCAGAGTTATTTGAGTGCTGTCAAACTGAGCTGATTGCTGCCCTAGTATTAGATCAGTCCATAGAAAGTGGGAGCAATGGCACTGACACTGCTAGAGGATTGGTGCAAGGGGATGGACATGGACCCCAGAAAGGCCCTGCTGATTGTAGGCATCCCCATGGAGTGTAGTGAGGTGGAAATTCAGGACACTGTGAAGGCAG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PNMA5(114824)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU154271EHU000221EHU123311
description
targeting human PNMA5
description
targeting human PWWP2A
description
targeting human ZBED9
description
targeting human UBE2J2
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GTGTGAAACCTGGGACCACTTCTGCCTTCCTACGTGGCAGTGGCTCAGAGTTATTTGAGTGCTGTCAAACTGAGCTGATTGCTGCCCTAGTATTAGATCAGTCCATAGAAAGTGGGAGCAATGGCACTGACACTGCTAGAGGATTGGTGCAAGGGGATGGACATGGACCCCAGAAAGGCCCTGCTGATTGTAGGCATCCCCATGGAGTGTAGTGAGGTGGAAATTCAGGACACTGTGAAGGCAG
esiRNA cDNA target sequence
TGAAGCAAATGGTGCTGTTCCCGATGACCCTTCTCCTGTCCCGCATCCCGAGCTGAGCTTGGCTGAAAGCCTGTGGACTTCCAAACCACCACCTCTCTTCCATGAAGGAGCACCTTATCCTCCCCCTTTGTTTATCAGGGACACATATAACCAATCAATACCTCAGCCACCTCCTCGGAAAATTAAGCGACCCAAACGAAAAATGTACAGGGAAGAACCCACTTCAATAATGAATGCTATTAAACTACGACCCAGGCAAGTTCTGTGTGATAAATGTAAAAACAGTGTTGTTGCTGAAAAAAAGGAAATTAGAAAAGGTAGTAGTGCAACTGACTCTTCTAAATATGAAGATAAAAAACGGAGAAATGAAAGTGTAACTACTGTGAACAAAAAACTGAAAACTGACCATAAAGTGGATGGGAAAAACCAAAA
esiRNA cDNA target sequence
CTTCCGGTTGCCAAGTCTAAAACACCATACACAATTGCTGAGACACTAGTGAAAGACTGCATCAAAGAAGTTTGCTTGGAAATGTTGGGTGAATCTGCAGCAAAGAAGGTAGCTCAGGTACCACTTTCCAATGACACCATAGCTCGACGTATTCAGGAACTGGCTAATGATATGGAAGATCAACTCATAGAACAAATAAAACTAGCAAAGTATTTTTCATTGCAACTTGATGAATGCAGAGATATTGCTAACATGATAATTCTTTTAGTCTATGTGAGGTTTGAACATGATGATGATATAAAGGAAGAGTTCTTTTTTTCAGCCTCTTTGCCTACAAACACAACTAGCTCAGAACTGTATGAAGCTGTAAAGAATTATATTGTTAACAAATGTGGTTTGGAATTTAAATTTTGTGTAGGAGTATGTTCTGATGGTGCAGCTTC
esiRNA cDNA target sequence
GCCCAGAGATGACCCCTTATGAAGGAATCCCAGTTCTGGATCATCTGCAACTAGGGCAGCCAGAGTGCGGGAGTACATCTGTAGGGTGGGCCCTCCATCATCGTGTCATTGCCCATGACCAGCGTTGGGGATGCCAGCAGGCCGTGGTGGCTATTATCATGGAAAACTAATTTTTCCCAGAGAATTTCCTTTCAAACCTCCCAGTATCTATATGATCACTCCCAACGGGAGGTTTAAGTGCAACACCAGGCTGTGTCTTTCTATCACGGATTTCCACCCGGACACGTGGAACCCGGCCTGGTCTGTCTCCACCATCCTGACTGGGCTCCTGAGCTTCATGGTGGAGAAGGGCCCCACCCTGGGCAGTATAGAGACGTCGGACTTCACGAAAAGACAACTGGCAGTGCAGA
Gene Information
human ... PNMA5(114824)
Gene Information
human ... PWWP2A(114825)
Gene Information
human ... ZBED9(114821), ZNF452(114821)
Gene Information
human ... UBE2J2(118424)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000198883
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170234
Ensembl | human accession no.
ENSG00000197202
Ensembl | human accession no.
ENSG00000160087
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_052926
NCBI accession no.
NM_052927
NCBI accession no.
NM_052923
NCBI accession no.
NM_058167
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)