Przejdź do
EHU100561
MISSION® esiRNA
targeting human CLEC7A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCACCCAGCCTAGAATCTTGTATAATATGTAATTGTAGGGAAACTGCTCTCATAGGAAAGTTTTCTGCTTTTTAAATACAAAAATACATAAAAATACATAAAATCTGATGATGAATATAAAAAAGTAACCAACCTCATTGGAACAAGTATTAACATTTTGGAATATGTTTTATTAGTTTTGTGATGTACTGTTTTACAATTTTTACCATTTTTTTCAGTAATTACTGTAAAATGGTATTATTGGAATGAAACTATATTTCCTCATGTGCTGATTTGTCTTATTTTTTTCATACTTTCCCACTGGTGC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLEC7A(64581)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU097771EHU143101EHU109581
Ensembl | human accession no.
ENSG00000172243
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108187
Ensembl | human accession no.
ENSG00000090269
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168757
Gene Information
human ... CLEC7A(64581)
Gene Information
human ... PBLD(64081)
Gene Information
human ... CLEC5A(23601)
Gene Information
human ... TSPY2(100289087), TSPY1(64591)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TGCACCCAGCCTAGAATCTTGTATAATATGTAATTGTAGGGAAACTGCTCTCATAGGAAAGTTTTCTGCTTTTTAAATACAAAAATACATAAAAATACATAAAATCTGATGATGAATATAAAAAAGTAACCAACCTCATTGGAACAAGTATTAACATTTTGGAATATGTTTTATTAGTTTTGTGATGTACTGTTTTACAATTTTTACCATTTTTTTCAGTAATTACTGTAAAATGGTATTATTGGAATGAAACTATATTTCCTCATGTGCTGATTTGTCTTATTTTTTTCATACTTTCCCACTGGTGC
esiRNA cDNA target sequence
TGGTTTACACCAGCGAGTGAGGTCCCACTCTGTGGCCATGCCACCCTGGCTTCTGCAGCTGTGCTGTTTCACAAAATAAAAAACATGAATAGCACGCTCACGTTTGTCACTCTGAGTGGAGAACTAAGGGCCAGACGAGCAGAGGATGGCATCGTCCTGGACTTGCCTCTTTATCCAGCCCACCCCCAGGACTTCCATGAAGTAGAGGACTTGATAAAGACTGCCATAGGCAACACACTGGTCCAGGACATCTGTTATTCTCCAGATACCCAAAAGCTCCTCGTCCGCCTCAGTGACGTTTACAACAGGTCGTTTCTGGAGAACC
esiRNA cDNA target sequence
GCAAAGGAAAAGGATCCACATTGGCAATTGTCAACACGCCAGAGAAACTGAAGTTTCTTCAGGACATAACTGATGCTGAGAAGTATTTTATTGGCTTAATTTACCATCGTGAAGAGAAAAGGTGGCGTTGGATCAACAACTCTGTGTTCAATGGCAATGTTACCAATCAGAATCAGAATTTCAACTGTGCGACCATTGGCCTAACAAAGACATTTGATGCTGCATCATGTGACATCAGCTACCGCAGGATCTGTGAGAAGAATGCCAAATGATCACAGTTCCCTGTGACAAGAACTATACTTGCAACTCTTTTTGAATCCATACAGGTCGTCTGGCCAATGATTCTTTTACTTACCTATCTGTCTACCAGTAGCGGTCCTTGCCCATTTGGGAAACTGAGCTTCTTTCTTCTGCACTGGGG
esiRNA cDNA target sequence
GGGCCAATGTTATTGCAAACCACCCCCAGATGTCAGCCCTGATCACTGACGAAGATGAAGACATGCTGAGCTACATGGTCAGCCTGGAGGTGGAAGAAGAGAAGCATCGTGTTCATCTCTGCAAGATCATGTTGTTCTTTCGGAGTAACCCCTACTTCCAGAATAAAGTGATTACCAAGGAATATCTGGTGAACATCACAGAATACAGGGCTTCTCATTCCACTCCAATTGAGTGGTATCCGGATTATGAAGTGGAGGCCTATCGCCGCAGACACCACAACAGCAGCCTTAACTTCTTCAACTGGTTCTCTGACCACAACTTCGCAGGATCTAACAAGATTGCTGAGATCCTATGTAAGGACCTGTGGCGCAATCCCCTGCAATACTACAAGAGGATGAAGCCACCTGAA
NCBI accession no.
NM_022570
NCBI accession no.
NM_022129
NCBI accession no.
NM_013252
NCBI accession no.
NM_022573
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)