Przejdź do
EHU098291
MISSION® esiRNA
targeting human LGALS8
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGACGAACTGTCGTCGTTAAAGGAGAAGTGAATGCAAATGCCAAAAGCTTTAATGTTGACCTACTAGCAGGAAAATCAAAGGATATTGCTCTACACTTGAACCCACGCCTGAATATTAAAGCATTTGTAAGAAATTCTTTTCTTCAGGAGTCCTGGGGAGAAGAAGAGAGAAATATTACCTCTTTCCCATTTAGTCCTGGGATGTACTTTGAGATGATAATTTATTGTGATGTTAGAGAATTCAAGGTTGCAGTAAATGGCGTACACAGCCTGGAGTACAAACACAGATTTAAAGAGCTCAGCAGTATTGACACGCTGGAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LGALS8(3964)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU116291EHU097841EHU134301
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116977
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168961
Ensembl | human accession no.
ENSG00000006659
Ensembl | human accession no.
ENSG00000133317
esiRNA cDNA target sequence
TGGACGAACTGTCGTCGTTAAAGGAGAAGTGAATGCAAATGCCAAAAGCTTTAATGTTGACCTACTAGCAGGAAAATCAAAGGATATTGCTCTACACTTGAACCCACGCCTGAATATTAAAGCATTTGTAAGAAATTCTTTTCTTCAGGAGTCCTGGGGAGAAGAAGAGAGAAATATTACCTCTTTCCCATTTAGTCCTGGGATGTACTTTGAGATGATAATTTATTGTGATGTTAGAGAATTCAAGGTTGCAGTAAATGGCGTACACAGCCTGGAGTACAAACACAGATTTAAAGAGCTCAGCAGTATTGACACGCTGGAA
esiRNA cDNA target sequence
CAGTGCTCAGAGGTTCCACATCAACCTGTGCTCTGGGAACCACATCGCCTTCCACCTGAACCCCCGTTTTGATGAGAATGCTGTGGTCCGCAACACCCAGATCGACAACTCCTGGGGGTCTGAGGAGCGAAGTCTGCCCCGAAAAATGCCCTTCGTCCGTGGCCAGAGCTTCTCAGTGTGGATCTTGTGTGAAGCTCACTGCCTCAAGGTGGCCGTGGATGGTCAGCACCTGTTTGAATACTACCATCGCCTGAGGAACCTGCCCACCATCAACAGACTGGAAGTGGGGGGCGACATCCAGCTGACCCATGTGCAGACATAGGCGGCTTCCTGGCCCTGGGGCCGGGGGCTGGGGTGTGGGGCAGTCTGGGTCCTCTCATCATCC
esiRNA cDNA target sequence
GGGATGGATGAGGACTCAGATATTGCTTTCCAATTCCGACTGCACTTTGGTCATCCTGCAATCATGAACAGTTGTGTGTTTGGCATATGGAGATATGAGGAGAAATGCTACTATTTACCCTTTGAAGATGGCAAACCATTTGAGCTGTGCATCTATGTGCGTCACAAGGAATACAAGGTAATGGTAAATGGCCAACGCATTTACAACTTTGCCCATCGATTCCCGCCAGCATCTGTGAAGATGCTGCAAGTCTTCAGAGATATCTCCCTGACCAGAGTGCTT
esiRNA cDNA target sequence
CAGGAGGGAGGGCTGAAGCTGGCGCTCAATGGGCAGGGGCTGGGGGCCACCAGCATGAACCAGCAGGCCCTGGAGCAGCTGCGGGAGCTCCGGATCAGTGGAAGTGTCCAGCTCTACTGTGTCCACTCCTGAGGATGGTTCCAGGGAAATACCGCCAGAAAACAAGAAGGTCAGCCCACTCCCAGGGCCCCACTCTCCTCCCCTCATTAAACCATCCACCTGACACCAGCACATCAGGCCTGGTTCACCTCTGGGGTCACGAGACTGAGTCTACAGGAGCTTTGGGCCTGAGGGAAGGCACAAGAGTGCAAAGGTTCCTCGAACTCTGCACCTTCCTCCACCAGGAGCCTGGGATATGGCTCCATCTGCCTTCAGGGCCTGGACTGCACTCACAGAGGCAAGT
Gene Information
human ... LGALS8(3964)
Gene Information
human ... LGALS9(3965)
Gene Information
human ... LGALS14(56891)
Gene Information
human ... LGALS12(85329)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_201543
NCBI accession no.
NM_002308
NCBI accession no.
NM_203471
NCBI accession no.
NM_001142535
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)