Przejdź do
EHU098261
MISSION® esiRNA
targeting human BCL2L13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTGCCTCTGGGATTTCACTATGAAACAAAGTATGTTGTTCTCAGCTACTTGGGACTCCTCTCTCAAGAGAAGCTGCAAGAGCAACATCTTTCCTCACCCCAAGGGGTTCAACTAGATATAGCTTCACAATCTCTGGATCAAGAAATTTTATTAAAAGTTAAAACTGAAATTGAAGAAGAGCTAAAATCTCTGGACAAAGAAATTTCTGAAGCCTTCACCAGCACAGGCTTTGACCGTCACACTTCTCCAGTGTTCAGCCCTGCCAATCCAGAAAGCTCAATGGAAGACTGCTTGGCCCATCTTGGAGAAAAAGTGTCCCAGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BCL2L13(23786)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA050377SAB1403166HPA030994
description
targeting human BCL2L13
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
clone 4G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Ensembl | human accession no.
ENSG00000099968
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
-
esiRNA cDNA target sequence
TGTGCCTCTGGGATTTCACTATGAAACAAAGTATGTTGTTCTCAGCTACTTGGGACTCCTCTCTCAAGAGAAGCTGCAAGAGCAACATCTTTCCTCACCCCAAGGGGTTCAACTAGATATAGCTTCACAATCTCTGGATCAAGAAATTTTATTAAAAGTTAAAACTGAAATTGAAGAAGAGCTAAAATCTCTGGACAAAGAAATTTCTGAAGCCTTCACCAGCACAGGCTTTGACCGTCACACTTCTCCAGTGTTCAGCCCTGCCAATCCAGAAAGCTCAATGGAAGACTGCTTGGCCCATCTTGGAGAAAAAGTGTCCCAGG
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
esiRNA cDNA target sequence
-
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
product line
-
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Gene Information
human ... BCL2L13(23786)
Gene Information
human ... BCL2L13(23786)
Gene Information
human ... BCL2L13(23786)
Gene Information
human ... BCL2L13(23786)
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)