Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTGTCAACACCAGCTCTGATGCCAATGAACATGGCTCCCATTACTGGCAGAGCCCTTGAGCCTTATATAAGCAGATGCACTGTTTGTGAAGGTCCTGCGATCGCCATAGCCGTTCACAGCCAAACCACTGACATTCCTCCATGTCCTCACGGCTGGATTTCTCTCTGGAAAGGATTTTCATTCATCATGTTCACAAGTGCAGGTTCTGAGGGCACCGGGCAAGCACTGGCCTCCCCTGGCTCCTGCCTGGAAGAATTCCGAGCCAGCCCATTTCTAGAATGTCATGGAAGAGGAACGTGCAAC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL4A3(1285)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information human ... COL4A3(1285) | Gene Information human ... COL4A6(1288) | Gene Information human ... COL4A2(1284) | Gene Information human ... COL4A5(1287) |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. |
| esiRNA cDNA target sequence GCTGTCAACACCAGCTCTGATGCCAATGAACATGGCTCCCATTACTGGCAGAGCCCTTGAGCCTTATATAAGCAGATGCACTGTTTGTGAAGGTCCTGCGATCGCCATAGCCGTTCACAGCCAAACCACTGACATTCCTCCATGTCCTCACGGCTGGATTTCTCTCTGGAAAGGATTTTCATTCATCATGTTCACAAGTGCAGGTTCTGAGGGCACCGGGCAAGCACTGGCCTCCCCTGGCTCCTGCCTGGAAGAATTCCGAGCCAGCCCATTTCTAGAATGTCATGGAAGAGGAACGTGCAAC | esiRNA cDNA target sequence TGCAATGTGGCAAACTGAAGCTGCACAGTGTTGGTTTCCTTGTATTCTGAGGATGTTAAAGACTTTGTTAAATGGTTATCCAATTGCTCTTTCACAGGTAGCCTATTAAACTATTTTAATATGTTTTTTTAAACCTCATAAAAATCTAGCACACTCTTCTCTTGAGCAGTTAGCAGACCTAAAGCAAGCCTGAATTGGCTATGCAGTACATTGTATTCTGTTTGGGGGAATTTGTTTTAGCCATTTTCTTTAATTACCAGTTTTCCAGAACACTCTTAGCTATGTTGACATGAGGCAGTTCCTTCC | esiRNA cDNA target sequence AGGAGATGCTGGCTTCACAGGGGAGCAAGGCCATCCAGGAAGCCCTGGATTTAAAGGAATTGATGGAATGCCTGGGACCCCCGGGCTAAAAGGAGATAGAGGCTCACCTGGGATGGATGGTTTCCAAGGCATGCCTGGACTCAAAGGGAGACCCGGGTTTCCAGGGAGCAAAGGCGAGGCTGGATTTTTCGGAATACCCGGTCTGAAGGGTCTGGCTGGTGAGCCAGGTTTTAAAGGTATCCAAGGAATGCCAGGCATCCCAGGGCTGTCAGGAATCCCTGGGCTGCCTGGGAGGCCCGGCCACATCAAAGGAGTCAAGGGAGACATCGGA | esiRNA cDNA target sequence TGCCTTTCATGTTCTGCAACATCAATAATGTTTGCAACTTTGCTTCAAGAAATGACTATTCTTACTGGCTCTCTACCCCAGAGCCCATGCCAATGAGCATGCAACCCCTAAAGGGCCAGAGCATCCAGCCATTCATTAGTCGATGTGCAGTATGTGAAGCTCCAGCTGTGGTGATCGCAGTTCACAGTCAGACGATCCAGATTCCCCATTGTCCTCAGGGATGGGATTCTCTGTGGATTGGTTATTCCTTCATGATGCATACAAGTGCAGGGGCAGAAGGCTCAGGTCAAGCCCTAGCCTCCCCTGGTTCCTGCTTGGAAGAGTTTCGTTCAGCTCCCTTCATCGAATGTCATGGGAGGGGTACCTGTAACTACTATGCCAACTCCTACAGCTTTTGGCTGG |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?