Przejdź do
EHU095911
MISSION® esiRNA
targeting human BSDC1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCAGAGCTACCAAGCAGTCAAAGAGAAGTCCTCTGAAGCCTTGGAGTTTATGAAGCGGGACCTGACGGAGTTTACCCAGGTGGTGCAGCATGACACGGCCTGTACCATCGCAGCCACGGCCAGCGTGGTCAAGGAGAAGCTGGCTACGGAAGGCTCCTCAGGAGCAACAGAGAAGATGAAGAAAGGGTTATCTGACTTCCTAGGGGTGATCTCAGACACCTTTGCCCCTTCGCCAGACAAAACCATCGACTGCGATGTCATCACCCTGATGGGCACACCGTCTGGCACAGCTGAGCCCTATGATGGCACCAAGGCTCGCCTCTATAGCCTGCAGTCGG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BSDC1(55108)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU134761EHU052461EHU134411
description
targeting human BSDC1
description
targeting human CRTAC1
description
targeting human SLFN12
description
targeting human DDX19A
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... BSDC1(55108)
Gene Information
human ... CRTAC1(55118)
Gene Information
human ... SLFN12(55106)
Gene Information
human ... DDX19A(55308)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000160058
Ensembl | human accession no.
ENSG00000095713
Ensembl | human accession no.
ENSG00000172123
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168872
esiRNA cDNA target sequence
GCAGAGCTACCAAGCAGTCAAAGAGAAGTCCTCTGAAGCCTTGGAGTTTATGAAGCGGGACCTGACGGAGTTTACCCAGGTGGTGCAGCATGACACGGCCTGTACCATCGCAGCCACGGCCAGCGTGGTCAAGGAGAAGCTGGCTACGGAAGGCTCCTCAGGAGCAACAGAGAAGATGAAGAAAGGGTTATCTGACTTCCTAGGGGTGATCTCAGACACCTTTGCCCCTTCGCCAGACAAAACCATCGACTGCGATGTCATCACCCTGATGGGCACACCGTCTGGCACAGCTGAGCCCTATGATGGCACCAAGGCTCGCCTCTATAGCCTGCAGTCGG
esiRNA cDNA target sequence
AGTAATCCCACCCAGCTCAACTATGGTGTGGCAGTTACTGATGTGGACCATGATGGGGACTTTGAGATCGTCGTGGCGGGGTACAATGGACCCAACCTGGTTCTGAAGTATGACCGGGCCCAGAAGCGGCTGGTGAACATCGCGGTCGATGAGCGCAGCTCACCCTACTACGCGCTGCGGGACCGGCAGGGGAACGCCATCGGGGTCACAGCCTGCGACATCGACGGGGACGGCCGGGAGGAGATCTACTTCCTCAACACCAATAATGCCTTCTCGGGGGTGGCCACGTACACCGACAAGTTGTTCAAGTTCCGCAATAACCGGTGGGAAGACATCCTGAGCGATGAGGTCAACGTGGCCCGTGGTGTGGCCAGCCTCTTTGCCGGACGCTCTGTGGCCTGTGTGGACAGAAAGGGCTCTGGACGCTACT
esiRNA cDNA target sequence
ATGCCTGTGCATCACTTCTGTATGGAGAAGAAGAAGATAAATTATTCATGCAAATTCCTTGGAGTATATGATAAAGGAAGTCTTTGTGGATATGTCTGTGCACTCAGAGTGGAGCGCTTCTGCTGTGCAGTGTTTGCTAAAGAGCCTGATTCCTGGCATGTGAAAGATAACCGTGTGATGCAGTTGACCAGGAAGGAATGGATCCAGTTCATGGTGGAGGCTGAACCAAAATTTTCCAGTTCATATGAAGAGGTGATCTCTCAAATAAATACGTCATTACCTGCTCCCCACAGTTGGCCTCTTTTGGAATGGCAACGGCAGAGACATCACTGTCCAGGGCTATCAGGAAGGATAACGTATACTCCAGAAAACCTTTGCAGAAAACTGTTCTTACAACATGAAGGACTTAAGCAATTAATATGTGAAGAAATGGACTCTGTCAGAAAGGGC
esiRNA cDNA target sequence
GGCTGTCTTCCTTCTCCTGAAATCCAGAGACTTTCTTGCTCATCCCTTCTCCCTTTCACTTCTGTTCTCTGCTGCAGAAAGCAGACTTGCATATCCCTGATGAGCAGCTCGGCTACTTTTGTAAACTTCAGATTTGGAGAGAAACACGAAAGTCTGAATCCTGACCCCTTGAGAGAGAGTGATCTGGCGAGGGCCGATGAAGGGGCTGGGCCTGGTCTTGCCTTCTCTTCTCTCGGTTGCTCCCTCTGCCTAGGCCCCTGGTACTCAGTCACGGCAGCCAGGAGACCCCAGGTGAGTTTCTGAGCGCATACGTAGTTGGTTCTTACCCCCAGGTGTCACACGGGGCCGAGAGCTGAGCAAGAATTTGGAATGGAAGTTATGACCAAGGGAATTATGCTGTTCA
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_018045
NCBI accession no.
NM_018058
NCBI accession no.
NM_018042
NCBI accession no.
NM_018332
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)